结构蛋白
微管蛋白
微管蛋白是微管的主要组成部分。这种细胞内圆柱丝状结构存在于几乎所有的真核细胞中。微管作为有丝分裂、细胞内运输、鞭毛运动和细胞骨架中的结构和移动元件起作用。微管蛋白是一种异二聚体,由α-微管蛋白和β-微管蛋白组成;两个亚基的分子量均为55kDa,并具有相当的同源性。研究最多的微管蛋白目前已从脊椎动物大脑中分离出来。微管可以在免疫荧光显微镜下观察,这使得研究人员能够观察到超分子结构形式的蛋白质在细胞内的组织构成。
微管蛋白产品
返回结构蛋白页面