结构蛋白
玻璃粘连蛋白
玻连蛋白是一种存在于血浆和组织中的糖蛋白。与纤连蛋白相同,玻连蛋白是血浆中主要的细胞粘附蛋白之一。尽管这些蛋白质具有相似的功能并都具有Arg-Gly-Asp细胞识别序列,但它们在结构和免疫学上是完全不同的。除了可促进培养物中各种细胞的粘附,玻连蛋白与糖胺聚糖结合后可作为补体系统的膜细胞溶解攻击复合物的抑制剂掺入,在凝血过程中与凝血酶和抗凝血酶III相互作用,并且可能在凝血途径中起到一定的作用。N末端残基与血浆中也存在的生长调节素B相同。该序列之后是RGD序列,其可与特定的细胞表面受体相互作用。然后是一系列重复单位。分子的中心域富含疏水性残基。在C端附近是一个12kDa富含精氨酸的区域,负责肝素结合活性,并在构象发生变化后表达。构象在体内是当与凝血酶-抗凝血酶III复合物结合时而变化,而在体外是当用尿素处理时。
玻璃粘连蛋白产品
返回结构蛋白页面