Enzyme Explorer
凝集素索引
Sigma拥有可供生命科学家使用的最多的凝集素和凝集素偶联物。超过35种来源的100多种产品使得Sigma成为您凝集素需求的最佳来源。
特征和优点
凭借您期望的质量和服务,Sigma为您的生命科学应用提供了凝聚素,其中包括:
  • 组织化学研究
  • 淋巴细胞亚群研究
  • 细胞组分分离
  • 促有丝分裂
  • 血型分型
链接到:
分类学来源表
偶联物详细信息
产品目录(包括偶联物、特异性、促有丝分裂活性等)
用于蛋白质印迹检测糖蛋白的凝集素
分类学来源表
通用名称 分类名称   通用名称 分类名称
*相思豆 Abrus precatorius 曼陀罗 Datura stramonium
四棱豆 Tetragonolobus purpureas *苏格兰金链树 Labumum alpinum
*鳄梨 Perseau americana 小扁豆 Lens culinaris
*苦瓜 Momordica charantia 莲花 Tetragonolobus purpureas
蚕豆 Vicia faba 欧洲槲寄生 Viscum album
羊蹄甲 Bauhinia purpurea *绿豆 Vigna radiata
蓖麻 Ricinus communis 蘑菇 Agaricus bisporus
鹰嘴豆 Cicer arietinum 桑橙 Maclura pomifera
*莫桑比克眼镜蛇 Naja mocambique mocambique *国槐 Sophora japonica
*泰国眼镜蛇 Naja naja kaouthia 豌豆 Pisum sativum
Con A Canavalia ensiformis 花生 Arachis hykpogaea
伴刀豆球蛋白A Canavalia ensiformis 美洲商陆 Phytolacca americana
刺桐 Erythrina cristagalli 马铃薯 Solanum tuberosum
以色列刺桐 Erythrina corallodendron 红芸豆 Phaseolus vulgaris
黄水仙 Narcissus pseudonarcissus *红色海藻 Ptilota plumosa
Anguilla anguilla 罗马蜗牛 Helix pomatia
接骨木 Sambucus nigra 红花菜豆 Phaseolus coccineus
蚕豆 Vicia faba 蒙古锦鸡儿 Caragana arborescens
荆豆 Ulex europaeus 散大蜗牛 Helix aspersa
金雀花 Ulex europaeus 雪花莲 Galanthus nivalis
刺松藻 Codium fragile 大豆 Glycine max
长柔毛野豌豆 Vicia villosa 桃叶卫矛 Euonymus eruopaeus
双花扁豆 Dolichos biflorus *香豌豆 Lathyrus odoratus
Limulus polyphemus 曼陀罗 Datura stramonium
木菠萝 Artocarpus integrifolia 番茄 Lycopersicon esculentum
洋刀豆 Canavalia ensiformis 小麦胚芽 Triticum vulgaris
日本紫藤 Wisteria floribunda 四棱豆 Psophocarpus tetragonolobus
*Jequity 豆 Abrus precatorius 翅荚豌豆 Tetragonolobus purpureas
*目前无货,请点击这里查询。
 偶联物详细信息
Sigma拥有可供生命科学家使用的最多的凝集素和凝集素偶联物。超过35种天然来源的100多种产品。偶联物包括:
  • 琼脂糖
  • FITC
  • 过氧化物酶
  • 生物素
  • TRITC
许多凝集素可以偶联物提供。偶联不会改变凝集素的特异性。偶联度表示为1)摩尔染料/摩尔凝集素2)单位酶活性/mg蛋白质或3)mg蛋白质/mL填充凝胶。对于胶体金偶联物,凝集素的活性通过使用适当糖蛋白的斑点印迹分析进行测定。凝集活性以μg/mL表示,并且由1 mg/mL溶液的一系列稀释研究确定。该活性是凝集素在25℃孵育1小时后凝集适当红细胞的2%悬浮液的最低浓度。
 凝集素产品目录
货号 凝集素 分子量(kDa) 亚型 特异性血型 特异性糖 促有丝分裂活性 偶联物
L5640 双孢蘑菇 58.5 ß-gal(1->3)galNAc    
L4141 欧洲鳗鲡 40 2 H a-L-Fuc    
L0881 花生 120 4 T ß-gal(1->3)galNAc    
L7759 偶联物           过氧化物酶
L6135 偶联物           生物素
L7381 偶联物           FITC
L3766 偶联物           TRITC
L6646 偶联物           琼脂糖
L3515 木菠萝 42 4 T a-gal->OMe (+)  
L4650 偶联物           过氧化物酶
L5147 偶联物           琼脂糖
76158 偶联物            
  西非单叶豆 返回页首
L2380 BS-I 114 4 A, B a-gal, a-galNAc    
L3759 偶联物           生物素
L9381 偶联物           FITC
L5264 偶联物           TRITC
L1509 BS-I-A4 114 4 A a-galNAc    
L0890 偶联物           FITC
L3019 BS-I-B4 114 4 B a-gal    
L5391 偶联物           过氧化物酶
L2140 偶联物           生物素
L2895 偶联物           FITC
L6013 羊蹄甲 195 4 ß-gal(1->3)galNAc (+)  
L9637 树锦鸡儿 60;120 (c) 2;4 galNAc    
L3141 鹰嘴豆 44 2 fetuin    
L2638 刺松藻 60 4 galNAc    
C7275 伴刀豆球蛋白A 102 4 a-man, a-glc (+)  
L6397 偶联物           过氧化物酶
C2272 偶联物           生物素
C7642 偶联物           FITC
C6904 偶联物           Agarose
C9017 偶联物           Sepharose
L5021 偶联物           Gold, 10nm
L3642 偶联物           Gold, 20nm
C7898 偶联物           Ferritin
L3885 琥珀酰-伴刀豆球蛋白A 51 2 a-man, a-glc (+) (d)  
L9385 偶联物           FITC
L2766 曼陀罗 86 2(a&ß)a (glcNAc)2    
L2785 双花扁豆 140 4 A1 a-galNAc    
L1287 偶联物           过氧化物酶
L6533 偶联物           生物素
L9142 偶联物           FITC
L9658 偶联物           TRITC
L9894 偶联物           Agarose
L2142 珊瑚刺桐 60 2 ß-gal(1->4)glcNAc (+)  
L5390 鸡冠刺桐 56.8 2(a&ß)a ß-gal(1->4)glcNAc    
L7400 欧洲卫矛 166 4(a&ß)a B, H a-gal(1->3)gal (+)  
L8725 雪花莲 52 4 (h) non-reduc. D-man    
L8775 偶联物           Agarose
L1395 大豆 110 4 galNAc (+) (b)  
L2650 偶联物           过氧化物酶
L4511 偶联物           TRITC
L1105 偶联物           Agarose
L6635 散大蜗牛 79 A galNAc    
L8764 偶联物           生物素
L3382 盖罩大蜗牛 79 6 A galNAc    
L6387 偶联物           过氧化物酶
L6512 偶联物           生物素
L1034 偶联物           FITC
L1261 偶联物           TRITC
L9267 小扁豆 49 2 a-man (+)  
L4143 偶联物           生物素
L9262 偶联物           FITC
L0511 偶联物           Sepharose
L2263 400 18 NeuNAc    
L2886 番茄 71 (glcNAc)3 (+) (e)  
L0651 偶联物           生物素
L0401 偶联物           FITC
L8025 朝鲜槐 130 2(a&ß) O sialiCacid (+)  
L6141 桑橙 40-43 2(a&ß)a a-gal,a-galNAc    
L4401 偶联物           过氧化物酶
L2013 偶联物           生物素
L5650 洋水仙 26 2 (h) a-D-man    
L3138 红花菜豆 112 4    
L4389 偶联物           TRITC
  菜豆 返回页首
L8629 PHA-E 128 4 低聚糖 (+)  
L6139 偶联物           TRITC
L2769 PHA-L 126 4 低聚糖 (+)  
75319 偶联物            
77363 偶联物            
90852 偶联物            
L8754 PHA-P            
L2646 PHA-M            
L9379 美洲商陆 32f (glcNAc)3 (+)  
L2882 偶联物           琼脂糖
03065 偶联物            
L5380 豌豆 49 4(a&ß)a a-man (+)  
L0770 偶联物           FITC
L9895 铜绿假单胞菌 (PA-I) 13-13.7 gal    
L2138 四棱豆 35 1 galNAc, gal    
L3139 偶联物           过氧化物酶
L3014 偶联物           生物素
L3264 偶联物           FITC
  蓖麻 返回页首
L7886 凝集素, RCA120 120 4 ß-gal    
L2390 偶联物           Agarose
L2758 偶联物           过氧化物酶
L9514 蓖麻毒素,A链            
L4022 蓖麻毒素,A链,去糖基            
L9639 蓖麻毒素,B链            
L6890 西洋接骨木            
L4266 马铃薯            
L9254 四棱豆 120(A), 58(B), 117(C) 4;2;4 H a-L-fuc    
L5759 偶联物           过氧化物酶
L3134 偶联物           生物素
L5644 偶联物           FITC
L9640 栽培小麦 36 2 (glcNAc)2, NeuNAc (+)  
L3892 偶联物           过氧化物酶
L0390 偶联物           过氧化物酶
(inactive)
L5142 偶联物           生物素
16441 偶联物            
L4895 偶联物           FITC
L9884 偶联物           Evans Blue
L1894 偶联物           金, 10nm
L1882 偶联物           琼脂糖
  荆豆 返回页首
L5505 UEA I 68 H a-L-fuc    
L8146 偶联物           过氧化物酶
L8262 偶联物           生物素
73873 偶联物            
19337 偶联物            
L9006 偶联物           FITC
L4889 偶联物           TRITC
L6263 蚕豆 50 4(a&ß)a man, glc (+)  
L4011 长柔毛野豌豆 139 4a A1+Tn galNAc    
L9388 偶联物           Agarose
L7513 Isolectin B4 143 4 Tn galNAc    
L7888 偶联物           Agarose
L2662 槲寄生 115g 4(a&ß)a ß-gal    
  多花紫藤 68 2 galNAc    
L1516 偶联物           生物素
L2016   Reduced 34 1 galNAc    
L1766 偶联物           生物素
备注:
a. 亚型具有不同的分子量
b. 神经氨酸酶处理的淋巴细胞的有丝分裂
c. 浓度依赖性分子量变化
d. 非凝集和有丝分裂
f. 抑制PHA的促有丝分裂活性
g. VAA(I)的数据
h. 使兔而非人的红细胞凝集