代谢组学
糖酵解通路
糖酵解是一种几乎普遍发生的过程,可将葡萄糖转化成丙酮酸并产生NADP和少量的ATP。在需氧生物中,丙酮酸将会被传递至线粒体并在那里被O2完全氧化成CO2和H2O,相应的势能会被大量转化为ATP。在缺乏足够的氧气时,丙酮酸将会被NADH还原成一系列的产物,特别是动物体内的乳酸以及酵母中的乙醇
观看糖酵解动画
Get Macromedia Flash Player
正常观看代谢通路动画需要Flash插件
免费 下载 播放器
点击此处查看带有超链接的以下图表PDF
Hyperlinked Glycolytic Pathway Chart
糖酵解相关酶
2.7.1.1 - 己糖激酶
5.3.1.9 - 6-磷酸葡萄糖异构酶
2.7.1.11 - 6-磷酸果糖激酶
4.1.2.13 - 果糖-二磷酸醛缩酶
1.2.1.12 - 3-磷酸甘油醛脱氢酶
2.7.2.3 - 磷酸甘油酸酯激酶
4.2.1.11 - 磷酸丙酮酸水合酶(烯醇酶)
2.7.1.40 - 丙酮酸激酶
1.1.1.27 - 乳酸脱氢酶