代谢组学
高通量胆固醇和脂肪酸提取试剂盒
我们的脂肪酸提取试剂盒和胆固醇提取试剂盒提供正在申请专利的化学改性滤器,可以分离脂质(包括脂肪酸)和甾醇(包括胆固醇)等化合物。与目前实验室提取脂质和甾醇的传统技术相比,我们的新试剂盒方法更简单、更快速、更精确、成本更低,而且使用的化学溶剂大大减少,使实验室的废物管理成本降低,环保且对社会负责。
观看下面的视频演示,了解该技术的工作原理。
不需要离心或移液
  • 分两步提取化合物:倒入和推入
溶剂和内标预混合
  • 无需制备溶剂和标准品,简化了提取过程
  • 尽量减少化学溶剂的用量,从而降低废物管理成本
每个样品处理不到30秒
  • 降低人力成本并节省宝贵时间
高通量
  • 在不牺牲得率的情况下减少成本和时间 - 下图表明我们的试剂盒能够进行高通量提取,与使用耗时的传统方法相当
大鼠脑和蛋粉的胆固醇浓度 (mg/g)。用Folch或MAK175试剂盒方法提取脂质,皂化、衍生化并用GC-FID定量。
提取的化合物可以用GC、GC/MS、HPLC或LC/MS/MS直接进行分析。