Biomatrica®提供了冷链物流的创新型替代品
Biomatrica产品使学术界、药物开发和分子诊断学的研究人员能够以非常低廉的成本稳定运输和长期保存生物样本,同时可实现完整和快速的样本复苏。其SampleMatrix®专利核心技术能够在室温下稳定和保护生物材料,防止其发生降解。
默克生命科学致力于为您提供更加绿色环保的替代产品,这些产品符合绿色化学12项原则(12 Principles of Greener Chemistry)中的一项或多项要求。本产品专为节能而设计。想要了解斯坦福大学如何整合Biomatrica Technology并节省大量能源,请参阅他们发表的研究报告:
Biomatrica技术能够在室温下安全保存生物材料
始终如一的样品维护保证了实验的可重复性,从而确保可靠性、缩短获得结果所需时间、大大降低成本,是各种冷藏方式的环保可持续替代品。这项技术可应用于生物技术、诊断和制药行业的数千种现有产品,并可直接应用于基因组图谱生成的数十亿个样品,以及用于研究个性化医学和法医学的归档样品。
  在室温下稳定和保存gDNA
DNAstable® 可在室温下长期保护和稳定干燥基质中的纯化gDNA样品。该试剂具有单管、孔板(96和384)和管板(96)三种规格。
  在室温下稳定和保存gDNA
纯化gDNA的液体防腐剂以及可选的干燥基质,可用于更长期的样本保存。该产品是瓶装的液体稳定剂(2 ml和10 ml)。非常适用于自动化和高通量工作流程。
  在室温下收集、运输及保存组织和细胞
DNAgard® 可立即稳定完整细胞和组织中的DNA,便于在室温下运输、处理和保存。液体保存试剂可快速渗透细胞膜,以稳定和保护基因组DNA。
  在室温下保护和保存RNA
RNAstable® 可在室温下长期保护纯化的总RNA、mRNA、miRNA、siRNA和poly(A) RNA样品。
  保护和保存细菌DNA
CloneStable® 可长期保存未纯化的细菌质粒和基因组DNA。加水即可回收DNA。
没有您要找的产品?直接访问Biomatrica,可获得为分子诊断测定和试剂制造商提供的定制稳定剂服务。