克隆和表达
载体图谱
FLAG®和3xFLAG®概述
经验证的蛋白质检测和纯化系统
FLAG表达系统是一种表达、纯化和检测重组融合蛋白的成熟方法。FLAG和3xFLAG均已被证明可应用于多种用途,例如免疫印迹、免疫细胞化学、免疫沉淀、流式细胞术、蛋白纯化,以及蛋白质互作、细胞亚显微结构和蛋白质定位研究。在使用我们的高特异性、高灵敏度ANTI-FLAG抗体时,这些小的亲水标签有助于更好的检测和纯化重组融合蛋白。
理想的抗原决定簇标签:小、亲水、可切割
FLAG表达系统利用了一个短的、可与目标重组蛋白融合的亲水8-氨基酸肽。由于其亲水性,FLAG肽可能定位于融合蛋白的表面。因此,FLAG肽易于被肠激酶(Ek)切割,也便于抗体检测。除此之外,FLAG肽标签很小,因而不大可能遮蔽其它的抗原决定簇或结构域,也不会改变融合蛋白的功能、分泌以及运输。
3xFLAG系统在最初的系统基础上做了改进,它融合了3个串联的FLAG抗原决定簇(22个氨基酸)。3xFLAG系统检测融合蛋白的效率比其它系统增强达200倍。与最初的FLAG标签一样,3xFLAG也是亲水的,含有Ek切割位点,并且相对较小。因此,蛋白质功能改变、遮蔽其它抗原决定簇或是溶解度减小的风险被降到最低。
如何使用下表
下表包含可用试剂盒的清单,其中每个试剂盒均含有FLAG表达载体和对照载体。 例如,在第一行中,Sigma货号E6783的试剂盒包含一个FLAG表达载体(Sigma货号E8770)和一个对照载体(Sigma产货号C3972)。点击栏中列出的标有“表达载体序列”和“对照载体序列”的任意Sigma货号,均可获得该载体序列。点击载体图表可查看表达载体相应的图谱。这些图谱提供可下载的PDF格式。打印时最好将页面缩放选项更改为“适合打印区域”以获得最佳效果。
货号 产品描述 表达载体序列 表达载体特征图谱 对照载体序列 载体图谱
E7273 pFLAG-CMV™-1表达载体 E7273 (4 Kb 文本文件) E7273 206 Kb PDF
E7033 pFLAG-CMV™-2 表达载体 E7398 (4 Kb 文本文件) E7398 P5100 (5 Kb 文本文件) 206 Kb PDF
E6783 pFLAG-CMV™-3 表达载体 E8770 (6 Kb 文本文件) E8770 C3972 (7 Kb 文本文件) 197 Kb PDF
E7158 pFLAG-CMV™-4 表达载体 E1775 (6 Kb 文本文件) E1775 C4722 (7 Kb 文本文件) 197 Kb PDF
E6908 pFLAG-CMV™-5.1 表达载体 E7901 (4 Kb 文本文件) E7901 P5225 (6 Kb 文本文件) 164 Kb PDF
E7408 p3xFLAG-CMV™-7 表达载体 E2400 (4 Kb 文本文件) E2400 C7472 (6 Kb 文本文件) 182 Kb PDF
E7533 p3xFLAG-CMV™-7.1 表达载体 E4026 (4 Kb T文本文件) E4026 C7472 (6 Kb 文本文件) 241 Kb PDF
E9908 p3xFLAG-CMV™-8 表达载体 E4151 (4 Kb 文本文件) E4151 C7472 (6 Kb 文本文件) 241 Kb PDF
E9783 p3xFLAG-CMV™-9 表达载体 E4276 (6 Kb 文本文件) E4276 C7472 (6 Kb 文本文件) 230 Kb PDF
E7658 p3xFLAG-CMV™-10 表达载体 E4401 (6 Kb 文本文件) E4401 C7472 (6 Kb 文本文件) 230 Kb PDF
E7783 p3xFLAG-CMV™-13 表达载体 E4776 (6 Kb 文本文件) E4776 C7472 (6 Kb 文本文件) 270 Kb PDF
E7908 p3xFLAG-CMV™-14 表达载体 E4901 (6 Kb Text File) E4901 C7472 (6 Kb 文本文件) 270 Kb PDF
E8658 pFLAG-Myc-CMV™-19 表达载体 E5526 (4 Kb 文本文件) E5526 P4975 (6 Kb 文本文件) 297 Kb PDF
E8783 pFLAG-Myc-CMV™-20 表达载体 E5651 (4 Kb 文本文件) E5651 P5100 (5 Kb 文本文件) 297 Kb PDF
E8908 pFLAG-Myc-CMV™-21 表达载体 E5776 (6 Kb 文本文件) E5776 C3972 (7 Kb 文本文件) 269 Kb PDF
E9033 pFLAG-Myc-CMV™-22 表达载体 E5901 (6 Kb 文本文件) E5901 C4722 (7 Kb 文本文件) 269 Kb PDF
E9158 p3xFLAG-Myc-CMV™-23 表达载体 E6026 (4 Kb 文本文件) E6026 C7472 (6 Kb 文本文件) 317 Kb PDF
E9283 p3xFLAG-Myc-CMV™-24 表达载体 E6151 (4 Kb 文本文件) E6151 C7472 (6 Kb 文本文件) 317 Kb PDF
E9408 p3xFLAG-Myc-CMV™-25 表达载体 E6276 (6 Kb 文本文件) E6276 C7472 (6 Kb 文本文件) 310 Kb PDF
E7283 p3xFLAG-Myc-CMV™-26 表达载体 E6401 (6 Kb 文本文件) E6401 C7472 (6 Kb 文本文件) 310 Kb PDF
E8033 pFLAG-MAC™ 表达载体 E5644 (5 Kb 文本文件) C9079 188 Kb PDF
E8158 pFLAG-ATS™ 表达载体 E5769 (5 Kb 文本文件) C9079 188 Kb PDF
E8283 pFLAG-CTS™ 表达载体 E5269 (5 Kb 文本文件) E5269 P7707 (6 Kb 文本文件) 220 Kb PDF
E8408 pFLAG-CTC™ Expression Vector E5394 (5 Kb 文本文件) E5394 P7707 (6 Kb 文本文件) 220 Kb PDF
E9533 pFLAG−SHIFT12c Expression Vector E7898 (5 Kb T文本文件) P5725 195 Kb PDF