Extract-N-Amp™
Extract-N-Amp™
您的PCR捷径
Extract-N-Amp™PCR试剂盒是全球首个用于处理快速血液、组织或植物实验的综合提取、扩增的试剂盒。用这种简单的PCR“lyse&go”方法,无需任何色谱柱或长时间的酶样品纯化。试剂盒包括从各种细胞和组织中快速提取和扩增目标所需的所有试剂、专有缓冲液和酶。
  • 综合纯化和扩增
  • 简化样品处理
在此处观看完整视频
由JoVE.com提供视频
这些试剂盒提供了通过PCR快速提取和扩增目标DNA所需的所有试剂。一种新颖的提取方法无需长时间的酶消化或均化。该试剂盒还包括专门配制的热启动PCR ReadyMix™,可直接从提取物中扩增。PCR ReadyMix有两种配方: Extract-N-Amp PCR ReadyMix REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix.  REDExtract-N-Amp PCR ReadyMix含有惰性染料,可作为追踪染料,可方便地将PCR反应加载到琼脂糖凝胶上进行分析。
我们提供经过验证的方案,从动物和植物样本中提取和扩增基因组DNA。在一个典型的程序中,基因组DNA是从在制备溶液和提取溶液中室温孵育过的样品中提取的。加热样品,然后在PCR之前与第三溶液混合以中和抑制物质。然后将一部分DNA提取物加入到含有引物和试剂盒中的ReadyMix的PCR反应中。剩余的DNA可以冷藏保存。
典型应用包括:
  • 基因分型
  • 转基因检测
  • 基因敲除分析
  • 测序
产品编号组织 描述 #提取和扩增 起始数量 所需时间
组织
XNAT-10RXN REDExtract-N-Amp™组织PCR试剂盒 10次提取,
10次扩增
根据起始材料而变化 从提取到扩增短于15分钟
XNAT-100RXN REDExtract-N-Amp™组织PCR试剂盒 100次提取,
100次扩增
根据起始材料而变化 从提取到扩增短于15分钟
XNAT-1000RXN REDExtract-N-Amp™组织PCR试剂盒 1000次提取,
1000次扩增
根据起始材料而变化 从提取到扩增短于15分钟
XNAT2 Extract-N-Amp™组织PCR试剂盒 100次提取,
100次扩增
根据起始材料而变化 从提取到扩增短于15分钟
XNAT2R Extract-N-Amp™组织PCR试剂盒 1000次提取,
1000次扩增
根据起始材料而变化 从提取到扩增短于15分钟
XNATG SYBR® GreenExtract-N-Amp™组织PCR试剂盒 100次提取,
100次扩增
根据起始材料而变化 从提取到扩增短于15分钟
XNATRG SYBR® GreenExtract-N-Amp™组织PCR试剂盒 1000次提取,
1000次扩增
根据起始材料而变化 从提取到扩增短于15分钟
血液
XNAB2 Extract-N-Amp™血液PCR试剂盒 100次提取,
100次扩增
10微升血液或血卡 从提取到扩增需要8分钟
XNAB2R Extract-N-Amp™血液PCR试剂盒 1000次提取,
1000次扩增
10微升血液或血卡 从提取到扩增需要8分钟
XNAB2RE Extract-N-Amp™血液PCR试剂盒 1000次提取,
5000次扩增
10微升血液或血卡 从提取到扩增需要8分钟
XNABS REDExtract-N-Amp™血液PCR试剂盒 10次提取,
10次扩增
10微升血液或血卡 从提取到扩增需要8分钟
XNAB REDExtract-N-Amp™血液PCR试剂盒 100次提取,
100次扩增
10微升血液或血卡 从提取到扩增需要8分钟
XNABE REDExtract-N-Amp™血液PCR试剂盒 100次提取,
500次扩增
10微升血液或血卡 从提取到扩增需要8分钟
工厂
XNAP2 Extract-N-Amp™植物PCR试剂盒 100次提取,
100次扩增
0.5-0.7厘米的植物叶试剂盘 从提取到扩增短于15分钟
XNAP2E Extract-N-Amp™植物PCR试剂盒 100次提取,
500次扩增
0.5-0.7厘米的植物叶试剂盘 从提取到扩增短于15分钟
XNAR Extract-N-Amp™植物PCR试剂盒 1000次提取,
1000次扩增
0.5-0.7厘米的植物叶试剂盘 从提取到扩增短于15分钟
XNAPS REDExtract-N-Amp™植物PCR试剂盒 10次提取,
10次扩增
0.5-0.7厘米的植物叶试剂盘 从提取到扩增短于15分钟
XNAP REDExtract-N-Amp™植物PCR试剂盒 100次提取,
100次扩增
0.5-0.7厘米的植物叶试剂盘 从提取到扩增短于15分钟
XNAPE REDExtract-N-Amp™植物PCR试剂盒 100次提取,
500次扩增
0.5-0.7厘米的植物叶试剂盘 从提取到扩增短于15分钟
XNAPR REDExtract-N-Amp™植物PCR试剂盒 1000次提取,
1000次扩增
0.5-0.7厘米的植物叶试剂盘 从提取到扩增短于15分钟
XNAPG SYBR® GreenExtract-N-Amp™植物PCR试剂盒 100次提取,
100次扩增
0.5-0.7厘米的植物叶试剂盘 从提取到扩增短于15分钟
种子
XNAS2 Extract-N-Amp™种子PCR试剂盒 100次提取,
100次扩增
1粒种子 从提取到扩增短于15分钟
XNASS REDExtract-N-Amp™种子PCR试剂盒 10次提取,
10次扩增
1粒种子 从提取到扩增短于15分钟
XNAS REDExtract-N-Amp™种子PCR试剂盒 100次提取,
100次扩增
1粒种子 从提取到扩增短于15分钟