DNA和RNA纯化
基因组DNA纯化
Sigma®纯化
GenElute™ 基因组DNA纯化试剂盒能从各种来源简单、方便地提取高纯度的高分子量DNA。这些试剂盒整合了硅基结合优势和微离心洗脱技术。
纯化后的基因组DNA可以用于各类下游应用,包括PCR,测序,酶切和印迹杂交。
货号 产品描述 起始样本量 所需时间 洗脱体积 预期产量
组织
G1N10 (10 次) 
G1N70
(70 次) 
G1N350
(350 次)
GenElute™ 哺乳动物基因组DNA小量制备试剂盒 因样本来源而异 溶解后20min 200-400 µL 因样本类型而异
G1N9602 (96-孔 x 2)
G1N9604 (96-孔 x 4)
GenElute™ 96孔组织基因组DNA纯化试剂盒 <20 mg 组织或 <10 µL 70 min/板 100 µL 12-50 µg/孔
血液
NA2010 (70 次)
NA2020 (350 次)
GenElute™ 血液基因组DNA试剂盒 <200 µL血液 <40 min 400 µL <10 µg
BLD9601 (96 孔 x 1)
BLD9604 (96 孔 x 4)
GenElute™ 96孔血液基因组DNA纯化试剂盒 200 µL新鲜或冷冻血液 70 min/板 50-200 µL 4-6 µg/孔
DNB600-20RXN GenElute™ 质粒/血清游离DNA纯化试剂盒 1 – 4 mL 40-45 min 50-100 µL 因样本类型而异
植物
G2N10 (10 次)
G2N70 (70 次)
G2N350 (350 次)
GenElute™ 植物基因组DNA小量制备试剂盒 <100 mg植物组织 <40 min 100-200 µL 因样本类型而异
E5038 (50 次) 植物/真菌DNA分离试剂盒 <100 mg植物组织或真菌 45 min 100-150 µL 因样本类型而异
细菌
NA2100 (10 次)
NA2110 (70 次)
NA2120 (350 次)
GenElute™ 细菌基因组DNA试剂盒 <1.5 mL培养细菌 75-120 min 400 µL <20 µg
特殊样本
DNB100-50RXN GenElute™土壤DNA分离试剂盒 <250 mg 30 min 100 µL <50 µg
DNB200-50RXN GenElute™ 粪便DNA分离试剂盒 <200 mg 30 min 50 µL <50 µg
DNB300-50RXN GGenElute™尿液游离DNA纯化试剂盒 250 µL – 2 mL 15-20 min 50-100 µL 因样本类型而异
DNB400-50RXN GenElute™FFPF DNA纯化试剂盒 5个< 20 µm厚或切片或 25 mg整块 因样本类型而异 20-50 µL <10 µg