GenElute™质粒小量制备试剂盒
描述: GenElute™质粒小量制备试剂盒提供了一种简单、快速且经济有效的方法,可从大肠杆菌 培养物中分离出多达20微克的质粒DNA。
  • 快速–在30分钟内完成24个准备工作
  • 便捷–自旋柱形式
  • 经济有效 –为资金做更多的准备
程序:通过离心分离收集细菌细胞,经过改良的碱性SDS裂解程序,DNA在高盐存在下吸附到二氧化硅上。然后通过简单的清洗步骤去除污染物。用水或Tris-EDTA缓冲液洗脱结合的DNA。
应用: 质粒DNA可直接用于限制性内切酶(图1)克隆、PCR、转形、常规和自动定序(图2)
 有益的特征
培养体积 1-5毫升过夜细菌培养
产量 高达20微克的质粒DNA
速度 在30分钟内完成24个准备工作
多功能 包含额外的洗涤缓冲液,用于EndA+大肠杆菌细菌菌株(例如HB101、JM101、BL21)
特殊性 没有可检测到的基因组DNA或RNA污染
安全性 无需苯酚/氯仿
返回顶部
产品代码 培养体积(毫升) 质粒产量(µg) 所需时间
 准备数量 技术手册.pdf 简短协议.pdf
PLN10
PLN70
PLN350
1 至 5 30 至 20 动手操作:< 10分钟。 
合计:< 30分钟。
10
70
350
X
X
X
X
X
X
PLD35
PLD140
5 至 40 25 至 200 动手操作:< 10分钟。 
合计:< 40分钟。
35
140
X
X
X
X
PLX15
PLX50
25 至 130 200to
1,200
动手操作:< 10分钟。
合计:< 40分钟。
15
50
X
X
X
X
返回顶部
示例数据
用GenElute质粒小量制备试剂盒纯化的质粒DNA适用于限制性内切酶消化
图1。使用GenElute质粒小量制备试剂盒对从JM109纯化的pUC19进行限制性消化。第1条带为未消化的质粒,第2-4条带分别用 Bam HI, Eco RI 和Pst I切割。第M条带是1 kb 梯子 (从0.5到10 kb的11个碎片离子)1%琼脂糖凝胶进行电泳。
使用高质量质粒DNA自动测序
图2。使用GenElute质粒小量制备试剂盒,电泳图谱显示pUC-TMV序列的600个碱基。使用500纳克的模子、一个T7定序引子和ABI Big DyeTM 测序试剂盒进行循环测序。测序反应在ABI Prism 377 XL仪器上用48 cm凝胶盒解析,该盒含有4.5 %的自动电泳和丙烯酰胺,在2.4 kV,48 C下持续7小时。
Click Image to View Sequence in its Entirety