DNA和RNA纯化
质粒纯化
纯化方案
GenElute™质粒试剂盒能够可靠提取高质量质粒DNA。这些试剂盒的优势包括:
  • 采用先进的硅胶膜结合和洗脱技术设计
  • 兼容真空抽滤或离心方式
  • 不含苯酚/氯仿
这些产品使研究人员能够最大限度地提高工作流程的可重复性,并最大限度地减少用于转染、测序、PCR和其他下游应用的质粒DNA制备时间。
货号 产品描述
起始量
所需时间
E洗脱体积
预期产量
Miniprep
PFM10 (10 preps)
PFM50 (50 preps)
PFM250 (250 preps)
GenElute™ Five-Minute Plasmid Miniprep Kit
400 µL
5 min
40 µL
最多 5 µg
PLN10 (10 preps)
PLN70 (70 preps)
PLN350 (350 preps)
GenElute™ Plasmid Miniprep Kit
1.5mL
<30 min
100 µL
最多 20 µg
NA0150S (10 preps)
NA0150 (70 preps)
NA0160 (350 preps)
GenElute™ HP Plasmid Miniprep Kit
1-5 mL
<30 min
100 µL
最多 25 µg
NA9604 (4 x 96 wells)
GenElute™ HP 96 Well Plasmid Miniprep Kit
1.3 mL/well
45 min
100 µL
最多 10 µg/孔
Midiprep
NA0200S (4 preps)
NA0200 (25 preps)
GenElute™ HP Plasmid Midiprep Kit
50 mL
30 min
1 mL
最多 350 µg
PLED35 GenElute™ Endotoxin-Free Plasmid Midiprep Kit
5-40 mL
<95 min
1 mL
最多 250 µg
Maxiprep
NA0300S (4 preps)
NA0300 (10 preps)
NA0310 (25 preps)
GenElute™ HP Plasmid Maxiprep Kit
150 mL
30 min 3-5 mL
最多 1.2 mg
NA0400S (4 preps)
NA0400 (10 preps)
NA0410 (25 preps)
GenElute™ HP Endotoxin-Free Plasmid Maxiprep Kit 150 mL 40 min 3-5 mL
最多 1.2 mg
Megaprep
NA0600 (5 preps)
GenElute™ HP Endotoxin-Free Plasmid Megaprep Kit
200 mL–1 L
90 min
20 mL
最多 5 mg
Gigaprep
NA0800 (5 preps)
GenElute™ HP Endotoxin-Free Plasmid Gigaprep Kit
Up to 2.5 L
2 hrs
50 mL
最多 15 mg