DNA & RNA纯化
RNA纯化
 Sigma助力您的纯化
我们的GenElute™RNA系列纯化试剂盒可为RNA提取提供简易的解决方案。相应的RNA纯化试剂盒:
  • 利用先进的硅胶膜结合及洗脱技术
  • 不含苯酚或氯仿成分
  • 不同试剂盒针对FFPE、血清/血浆、单细胞、植物、水以及其他不同类型样本而专门设计。
  • 可提供RNA/DNA共纯化
GenElute™还可提供用于RNA提取和RNA/DNA共纯化的单独试剂。
货号 产品描述 起始样本 所需时间 预计产量
总 RNA
RTN10(10次制备)
RTN70 (70 次制备)
RTN350 (350 次制备)
GenElute™ 哺乳动物总RNA小提试剂盒 最多107个哺乳动物细胞或40 mg组织 30 min 最多150 µg 总RNA
RNB100-50RXN
RNB100-100RXN
GenElute™通用型总RNA纯化试剂盒 最多106个哺乳动物细胞或25 mg组织 20 min 最多50 µg 总RNA
RNB200-8RXN GenElute™总RNA大提试剂盒 最多5x107个哺乳动物细胞或1g组织 40 min 最多1.5 mg
RNB300-50RXN GenElute™单细胞RNA纯化试剂盒 Single cell to 2x10cells 20 min 因起始量而异
RTN9602 (96-孔 x 2)
RTN9604 (96-孔 x 4)
GenElute™ 96孔板总RNA纯化试剂盒 单细胞至2x105个细胞 70 min 50-200 ng/µL
mRNA
MRN10 (10 次制备)
MRN70 (70 次制备)
GenElute™ mRNA小提试剂盒 5-500 ug总RNA 40 min 起始总RNA的1-5%
DMN10 (10 次制备)
DMN70 (70 次制备)
GenElute™ Direct mRNA小提试剂盒 最多10个哺乳动物细胞或50mg组织 60 min 最多5 µg
microRNA
SNC10 (10 次制备)
SNC50 (50 次制备)
mirPremier® microRNA提取试剂盒 最多10个哺乳动物细胞或40mg组织 30 min 最多 20 µg
R4533-50ML
R4533-100ML
R4533-200ML
RNAzol® RT 1mL足够用于10个哺乳动物细胞或100mg组织 < 1 hour 0.1 µg/ µL of microRNA  
RNA/DNA 共纯化
RDP300-50RXN GenElute™ RNA/DNA/Protein Plus纯化试剂盒 最多5 x 106个细胞或25mg组织 30 min 106个HeLa细胞,平均产量为15ug RNA,8ug DNA以及150ug蛋白
T9424-25ML
T9424-100ML
T9424-200ML
TRI Reagent® 最多107个细胞或100mg组织 90 min 5-15 µg/106细胞; 1-10 µg/mg组织
E4788 (50 次制备) 植物RNA/DNA纯化试剂盒 最多5 x 106个细胞或100mg组织 30 min 最多50ug RNA,15ug gDNA
RDP100-50RXN GenElute™水RNA/DNA纯化试剂盒 – 0.45um 10 – 100 mL 45 min 100 µL
RDP200-50RXN
GenElute™ FFP RNA/DNA Plus纯化试剂盒 最多10mg蜡块或4片厚度<20 µM切片 1-4小时,取决于消化时间和解交联时间 最多35ug RNA;10ug DNA
Special Samples
STRN10 (10 次制备)
STRN50 (50 次制备)
STRN250 (250 次制备)
Spectrum™植物总RNA试剂盒 最多100mg地面植物组织 30 min 20-60 µg
E4913 (50 次制备) 植物/真菌RNA纯化试剂盒 最多50mg植物组织;1 x 106个细胞;50mg真菌 30 min 最多60ug,取决于起始样本l
RNB400-50RXN GenElute™ FFPE RNA纯化试剂盒 最多25mg蜡块,或5片20um厚的石蜡切片 1-4小时,取决于消化时间和解交联时间 最高50ug
RNB500-50RXN GenElute™血清/血浆RNA纯化试剂盒 50 – 200 µL 15 – 20 min 取决于样本
RNB600-20RXN GenElute™血清/血浆RNA纯化中提试剂盒 250 µL – 1.5 mL 35 – 40 min 取决于样本
RNB700-10RXN GenElute™血清/血浆RNA纯化大提试剂盒 2 mL – 5 mL 35 – 40 min 取决于样本