DNA&RNA纯化
RNAlater™储存溶液
描述: RNAlater™ 是一种水溶性、无毒性的组织和细胞储存试剂,能够稳定并保护完整且未冻存的组织和细胞样品中的胞内RNA。RNAlater减少了立即处理样品或是在液氮中冷冻样品继而进行后续处理的必要。RNAlater可用于各种下游应用,包括mRNA和总RNA提取,组织学和免疫细胞化学,并且还与Sigma的GenElute分离试剂盒兼容。
RNAlater易于使用。只需简单地切下待储存的组织样品,使它们至少在一个维度上小于0.5cm并浸没在5体积的RNAlater中。小的器官,如大鼠肾脏、肝脏或脾脏,可以整个的储存在RNAlater中。当准备提取RNA时,从RNAlater中取出组织,像新鲜收集的样品一样进行处理。对于细胞储存,可先将沉淀的细胞重悬于少量的PBS中,再加入5-10体积的RNAlater。在制备RNA之前,将细胞沉淀并去除上清液。
RNA later Flow Chart
 特点和优势
快速
快速渗透组织,立即使RNAse失活,以稳定和保护细胞RNA
稳定
室温下保持样品稳定达一个星期,-20°C 时可无限期储存
高效
在mRNA或RNA提取中,对RNA质量无损害
安全
水溶性无毒性溶液,可进行下游的组织处理
 RNAlater 储存溶液
货号
名称
规格
RNAlater组织储存和RNA稳定溶液
100 ml, 500 ml
Agarose gel image
图1在室温下可稳定样品长达一周 RNAlater 溶液储存的组织中提取的RNA的质量。分离新鲜的小鼠组织,储存于RNAlater RNAlater溶液中,37℃保存1天,室温保存1周或4℃保存1个月。使用TRI®试剂(MRC)提取RNA,之后变性琼脂糖凝胶电泳进行分析。
Agagose gel image
图2.出色的RNAse降解保护.。 将5ml RNA酶A(货号 R6513; 连续稀释至终浓度为4.5x10-5-4.5x10-11 单位/μl) 加入到含5μg RNA (货号R7020) 的15μl溶液中,溶液含10μlRNAlater (上图) 或TE缓冲液(下图). 将反应在37℃孵育20分钟,使用GenElutesup>TM总RNA试剂盒< (货号RTN10) 纯化并用1%琼脂糖凝胶分析结果。
获得RNA公司——Ambion公司的分销许可。RNAlater TM是德克萨斯州奥斯汀的Ambion公司的商标,受到美国和其他国家专利的保护。