蛋白相互作用
我们已通过冷泉港协议,准备了常用协议的产品列表。
通过BioSupplyNet.com.查看协议
从“蛋白质-蛋白质相互作用:选择方案《分子克隆法》,第2版,“,Erica A. Golemis and Peter D. Adams.
查看方案“化学交联捕获的蛋白质相互作用: 与甲醛一步交联“来自BioSupplynet.com
Owen W. Nadeau和Gerald M. Carlson
摘要
该方案描述了一种利用甲醛对蛋白质进行化学交联的方法。除零长交联剂外,甲醛是交联跨度最短(~2-3 ?)的交联剂,因此使其成为非常可靠地检测特定蛋白质-蛋白质相互作用的理想工具。尽管其化学结构简单(CH2O),甲醛的单一羰基基本上起到同双功能试剂的作用,能够通过两种不同的化学途径共达目标。Mannich反应通常需要高温( 37 C或以上) 2 - 24小时才能获得可接受的收率,在这种反应中,甲醛与胺( 1,2或氨的盐)和具有活性氢的化合物缩合形成稳定的交联。甲醛还与胺反应,形成对含蛋白质亲核试剂(包括巯基、胺、酚和咪唑)具有反应性的高反应性阳离子。后一种反应比前一种反应更快,通常在环境温度下的典型蛋白质交联反应中更占优势。
可用于此协议的产品
协议材料说明 产品# 产品名称 添加到购物车
SDS L4390 十二烷基硫酸钠,分子生物学用,≥98.5%(GC)
多聚甲醛 158127 多聚甲醛,粉末,95%
羟乙基哌嗪乙磺酸 H4034 HEPES,生物技术性能认证,≥99.5%(滴定法),细胞培养测试
乙二胺四乙酸 E5134 乙二胺四乙酸二钠盐二水合物,用于分子生物学,≥99%
返回顶部
查看冷泉港实验室协议的所有可用产品列表
产品协会免责声明:为此特定协议列出的产品被选择来匹配或补充实际协议中列出的产品。我们的产品和试剂已获得使用资格,但可能尚未针对此特定应用进行验证。具体产品使用情况请参见详细产品说明。