染料和染色剂
 染料和上样缓冲液
产品名称 货号
凝胶上样液 G2526
凝胶上样液Ⅰ型 G7654
不含溴化乙锭的RNA样品上样缓冲液 R1386
含溴化乙锭的RNA样品上样缓冲液 R4268
溴酚蓝钠盐 B5525
溴酚蓝-二甲苯氰基染料溶液 B3269
二甲苯氰基FF X4126
更多关于选择合适染料的信息,请访问分子生物学手册
 核酸凝胶染色
聚丙烯酰胺和琼脂糖的核酸染色剂种类繁多,包括Nancy-520、溴化乙锭、SYBR®Green I和II、亚甲蓝、DAPI、吖啶橙等。该表有助于识别可用于各种核酸应用的染色剂,及其凝胶电泳检测限制。我们致力于为您带来更加绿色的替代产品,这些产品遵守一项或多项绿色化学12项原则。与溴化乙锭染色的标准用途相比,Nancy-520以及SYBR®Green I和II具有固有的更安全的化学特性。有关详细信息,请参阅关于更环保替代品的文章。
居民申请表 Nancy-520 溴化乙锭 美蓝 SYBR®
Green I
SYBR®
Green II
派洛宁Y DAPI 吖啶橙
脱氧核糖核酸 + + + +     + +
核糖核酸   + +   + +   +
荧光 + +   + + + + +
色度     +     +    
琼脂糖 + + + + +   + +
PAGE   + + + + +   +
检测限制 0.5ng脱氧核糖核酸 1ng脱氧核糖核酸 5ng脱氧核糖核酸 60pg脱氧核糖核酸 0.5ng核糖核酸   0.5µg脱氧核糖核酸 50ng脱氧核糖核酸
产品名称 产品编号
Nancy-520 1494
溴化乙锭溶液 E1510
亚甲蓝水合物 M4159
SYBR®Green I核酸凝胶染色液 S9430
SYBR®Green II RNA凝胶染色剂 S9305
派洛宁Y P9172
DAPI D9542
吖啶橙半(氯化锌)盐 A6014