定量PCR
 什么是real time PCR (qPCR)?
定量PCR(qPCR)或实时PCR利用荧光报告分子定量扩增后产物。与传统PCR一样,这种方法也会扩增DNA、cDNA或RNA模板,但会在每个循环监测荧光以进行相对或绝对定量。该技术可用于大量的研究领域,包括基因表达分析、基因分型、miRNA分析、基因变异分析和蛋白分析。
 如何分析qPCR数据:
此过程会测量并定量报告分子的荧光;此类荧光通常来自于插入在双链DNA上的碱基间(结合)的染料(如SYBR® Green、溴化乙锭),或是设计与DNA上特定序列结合的探针(如分子信标、TaqMan®探针)。
有两种主要的qPCR数据定量方法。较为常用的相对定量法利用的是CT(阈值循环数)信息,即通过与对照基因相比并用某个参考基因的表达比值进行均一化后,从而测定样本中目标基因的表达或丰度比例。由于目标基因和参考基因的扩增效率E值有所不同,该方法也需要考虑E值间的差异。该方法更常用于基因表达分析。
第二种方法是绝对定量,更常用于环境微生物学并使用到了标准曲线(SC)。SC方法采用已知的模板浓度N0进行梯度稀释,并基于log(N0)与CT(阈值循环数)间的线性回归而创建标准曲线。随后将基于此计算样本的模板浓度。该方法的前提是样本与标准品的效率值相同。1,2
我们已经开发出了多种基于探针或SYBR® Green的qPCR试剂盒,以帮助您进行qPCR实验或改进qPCR结果。我们所有的产品均旨在为您提供ReadyMixes便利;欢迎探索我们KiCqStart®提供的最简单、最快速、最便捷qPCR产品选择。
不确定哪款产品最适合于您?查看我们的PCR选择指南
SYBR® Green
我们的SYBR® Green产品线提供了一系列满足您qPCR需求的产品选择。包括:
• 热启动类
• 经仪器优化或优化类
• 快速或传统类
且我们所有的产品都以便捷、即用型ReadyMixes形式提供。
探针法
我们的探针法产品可提供一系列能够满足您实验需求的功能。
包括:
• 热启动类
• 多重检测类
• 快速或传统类
且我们所有的产品都以便捷、即用型ReadyMixes形式提供
定量RT-PCR
探索我们的定量RT-PCR选择!!我们可提供多种便捷、高品质的产品:
• JumpStart™ RT-qPCR
• KiCqStart®一步法探针RT-qPCR
• MystiCq® MicroRNA RT-qPCR
浏览我们的页面了解更多选择。
PCR选择指南
选择最适于您的实验的PCR产品
使用我们的选择指南查找最符合的您实验能力和需求的qPCR产品。按照SYBR® Green/探针、仪器选择,或者综合两者选择。