PCR/扩增
基于SYBR® Green的定量PCR
SYBR Green I是一种常用的荧光染料,通过插入到DNA碱基之间来结合双链DNA分子。该染料用于定量PCR,可在每个扩增循环结束时通过测量荧光强度来相对或绝对地确定DNA扩增量。
Sigma的所有SYBR Green产品都配有热启动机制,可提高准确度、精密度和灵敏度。为了提高速度和效率 LuminoCt® and KiCqStart® 产品线均可用于快速qPCR,JumpStart™产品为传统的qPCR提供同等质量的试剂。
不确定哪种SYBR Green产品最适合您?请查看我们的 PCR 选择指南
快速/传统qPCR:
  • KiCqStart – Formats for all major qPCR instruments
  • LuminoCt – Compatible with most cyclers
传统qPCR:
KiCqStart ReadyMix™ –仪器优化
KiCqStart产品设计采用严格的热启动机制,具有更高的特异性。它们作为即用型混合物,为了方便采用的是非定制反应组分。它们针对快速或常规qPCR进行了优化,并用不同级别的ROX(无源参比染料)进行了格式化,浓度参照PCR仪制造商建议。为您的仪器找到正确的KiCqStart产品,并将其与引物引物基因阵列配对
查看我们的预设计引物
了解更多关于KiCqStart的信息
完整仪器兼容性表(PDF)
货号 产品名称 特征
KCQS00 KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix • 适用于Bio-Rad、Cepheid、Eppendorf、Illumina、Corbett以及Roche 系统
KCQS01 KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix Low ROX™ • 适用于 ABI 和Stratagene仪器
KCQS02 KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix with ROX™ • 适用于ABI仪器
KCQS03 KiCqStart SYBR Green qPCR ReadyMix for iQ™ • 含荧光素,适用于Bio-Rad系统
KiCqStart ReadyMix™ –高度优化
LuminoCt可以在短短25分钟内完成快速qPCR,同时保持准确度、精密度和灵敏度。该产品为搭配JumpStart Taq抗体使用而研发的高度优化的即用型试剂,可快速激活,且拥有无与伦比的灵敏度。ReadyMix几乎无需优化测试条件,且与常用qPCR仪兼容。通常来说,用户可以直接购买试剂盒,构建实验并立即开始研究。
了解更多关于LuminoCt的信息
货号 产品名称 特征
L6544 LuminoCt SYBR Green qPCR ReadyMix • 经过优化,适用于常见qPCR仪器
• 试剂盒包含ROX内参染料
 传统qPCR
用于传统qPCR的JumpStart Taq ReadyMix
SYBR Green JumpStart Taq Readymixes为常规qPCR实验提供了方便的解决方案。JumpStart Taq抗体提供抗体灭活的热启动PCR,防止形成非特异性产物。该产品系列具有优化选项,并兼容管式、板式和毛细管式仪器。
图 1pBAC-2cp的线性关系(SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix 10倍稀释)
   图2 使用SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix扩增的Ct值
货号 产品名称 特征
S9194 SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix™ for High Throughput QPCR • 为高通量qPCR制备内参染料
S4438 SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix for qPCR • 经MgCl2优化
S5193 SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix without MgCl2 • 提供MgCl2作为优化选项
S1816 SYBR Green JumpStart Taq ReadyMix for qPCR, Capillary Formulation • 专为Roche LightCycler优化