植物分子生物学
Spectrum™ 植物总RNA试剂盒
用于复杂植物组织的总RNA纯化方法
很少有方法可以从具有高含量二级代谢产物的植物组织中提供得到足量的总RNA。Spectrum植物总RNA试剂盒具有独特的设计。通过采用全新的专利裂解和结合技术,可用于从绝大多数总RNA提取方案失败的物种和组织中纯化总RNA。无需更多成本,你就能在每次提取中纯化更多的总RNA。
查看已被验证的物种和组织列表
产品描述 [ 详细产品描述 ]
Spectrum植物总RNA试剂盒采用全新的裂解和结合试剂以及便捷的柱式“结合-洗涤-洗脱”流程,可在30分钟内从100 mg的组织中国纯化高达100 ug的总RNA。通常的产量一般在20-60 ug之间。在液氮中将组织研磨成细粉后,细胞将得以裂解并且通过物理和化学的方法将细胞碎片与内源性RNA进行分离。随后RNA将会与离心柱中的硅胶膜物质相结合并通过洗涤的过程去除残留的污染物。最后,总RNA将会从柱中被洗脱并可用于一些常见的应用如Northern Blots、RT-和qRT-PCR。Spectrum植物总RNA试剂盒含有进行上述方法所需的全部必要试剂、缓冲液和溶液。
Spectrum 植物总RNA
  采用Spectrum总RNA试剂盒从甘蔗叶中进行总RNA提取
所有的样品均提取自于100 mg组织并用60 ul洗脱液进行洗脱, 上样5 ul至1.5%变性甲醛凝胶中。相应的孔道:(1)RNA Marker;(2)嫩叶片;(3)成熟叶片;(4)叶鞘;(5)茎;(6)闭合的腋芽;(7)生长的腋苗
  采用Sigma Spectrum总RNA试剂盒从水稻中进行总RNA提取
从100mg组织中进行RNA提取,并使用60ul进行洗脱,上样4ul至(A)2%变性甲醛凝胶以及(B)TAE非变性胶。相应孔道:(1)RNA Marker R7020;(2)未开放的花朵;(3)侧根;(4)叶片;(5)RNA Marker R7020
  采用Spectrum总RNA试剂盒从棉花中进行总RNA提取
从100mg组织中进行RNA提取,并使用60ul进行洗脱,上样4ul至2%变性甲醛凝胶。相应的孔道:(1)叶片;(2)根;(3)花瓣;(4)种子;(5)柱头;(6)RNA Marker R7020
  采用Spectrum总RNA试剂盒从茄子的不同组织中进行总RNA提取
每组使用来自70天龄的100mg植物组织。2%甲醛凝胶显示了60uL洗脱液中4uL的上样结果。相应的孔道:(1)花瓣-产生20.4ug的RNA;(2)花药-产生16.8ug的RNA;(3)7月龄的种子-产生3.8ug的RNA;(4)叶片-产生122ug的RNA;(5)(侧)根-产生27.8ug的RNA;(6)Sigma RNA Marker R7020
  采用Spectrum总RNA试剂盒从不同年龄的水稻叶片中进行总RNA提取
每组均使用来自100天龄的100mg植物组织。2%甲醛凝胶显示了60uL洗脱液中4uL的上样结果。相应的孔道:(1)60天龄最高的大部分水稻叶片-产生79.2ug的RNA;(2)60天龄较低的大部分水稻叶片-产生62.9ug的RNA;(3)Sigma RNA marker R7020;(4)110天龄最高的大部分水稻叶片-产生48.2ug的RNA;(5)110天龄较低的大部分水稻叶片-产生12.0ug的RNA.
  采用Spectrum总RNA试剂盒从不同年龄的棉花中进行总RNA提取。
每组均使用来自100天龄的100mg植物组织。2%甲醛凝胶显示了60uL洗脱液中4uL的上样结果。相应的孔道:(1)4月龄最高的大部分棉花叶片-产生94.1ug的RNA;(2)4月龄较低的大部分棉花叶片-产生30.2ug的RNA;(3)Sigma RNA marker R7020;(4)6月龄最高的大部分棉花叶片-产生83.7ug的RNA;(5)6月龄较低的大部分棉花叶片-产生48.7ug的RNA.
  采用Spectrum总RNA试剂盒从辣椒的不同组织中进行总RNA提取
每组均使用来自90天龄的100mg植物组织。2%甲醛凝胶显示了60uL洗脱液中4uL的上样结果。相应的孔道:(1)Sigma RNA marker R7020;(2)1月龄辣椒籽;(3)根;(4)叶片;(5)芽
  储存对于RNA质量的影响 – 采用Spectrum总RNA试剂盒从水稻和棉花中进行总RNA提取
植物RNA在–20 °C储存70天。2%甲醛凝胶显示了60uL洗脱液中4uL的上样结果。相应的孔道:(1)Sigma RNA marker R7020;(2)水稻叶片总RNA;(3)棉花叶片总RNA
  采用Spectrum总RNA试剂盒从烟草的不同组织中进行总RNA提取
使用了100mg的组织,1.5%甲醛凝胶显示了60uL洗脱液中5uL的上样结果。相应的孔道:(1)嫩叶;(2)根;(3)种子;(4)萼片;(5)打开的雄蕊;(6)花瓣;(7)Sigma RNA marker R7020.
  采用Spectrum总RNA试剂盒从玉米的不同组织中进行总RNA提取
使用了100mg的组织,1.5%甲醛凝胶显示了60uL洗脱液中5uL的上样结果。相应的孔道:(1)Sigma RNA marker R7020;(2)嫩叶;(3)叶鞘;(4)根;(5)芯鞘;(6)玉米须;(7)打开的雄蕊
  采用Spectrum总RNA试剂盒从番木瓜的不同组织中进行总RNA提取
使用了100mg的组织,1.5%甲醛凝胶显示了60uL洗脱液中5uL的上样结果。相应的孔道:(1)Sigma RNA marker R7020;(2)嫩叶;(3)生绿果;(4)茎;(5)未成熟的白色种子
  从100mg麻风树组织中进行总RNA提取
60uL洗脱液-上样其中的4uL至1.5%的甲醛凝胶中。相应的孔道:1)Sigma RNA marker R7020;(2)嫩叶;(3)绿茎;(4)生绿果;(5)花朵
详细产品描述
FAQs (121 Kb PDF)
说明手册(86 Kb PDF)
应用海报 (174 Kb PDF)
返回页首