全基因组扩增
GenomePlex® 产品
Sigma-Aldrich拥有一支由研发科学家组成的专业团队,致力于为您提供最好的全基因组扩增产品。我们将继续扩展和改善我们的WGA产品系列,为您提供一系列用于从各种起始材料进行全基因组扩增的解决方案。 WGA系列产品包括:
WGA1 GenomePlex 全基因组扩增试剂盒 
WGA2 GenomePlex 完整全基因组扩增试剂盒 
WGA4 GenomePlex 单细胞全基因组扩增试剂盒 
WGA3 GenomePlex WGA再扩增试剂盒  
GenomePlex WGA试剂盒(WGA1)包含进行片段化所需的全部试剂以及文库制备试剂。该试剂盒不含酶,因此客户可以灵活选择扩增酶。
GenomePlex完整全基因组扩增试剂盒(WGA2)在WGA1试剂盒的基础上添加了一种优化酶—WGA DNA扩增酶。该酶可提高扩增准确性,实验证明在阴性对照反应中未产生任何扩增子。
GenomePlex WGA单细胞全基因组扩增试剂盒(WGA4)包含用于细胞裂解以及对单细胞的基因组DNA进行全基因组扩增所需的全部试剂。
GenomePlex WGA再扩增试剂盒(WGA3)可对初始WGA产物进行后续再扩增。与原始基因组相比,连续再扩增所得的DNA基因偏差相对较小。再扩增试剂盒包含WGA DNA聚合酶和10X扩增预混液。
Whole Genome Amplification KitComplete Whole Genome Amplification KitWGA Reamplification KitSingle Cell WGA KitGenomePlex® Whole Genome Amplification Product Selection Chart
返回 全基因组扩增主页