全基因组扩增
全转录组扩增
快速扩增总RNA
Amplify RNA, WTA2-TransPlex, Whole Transcriptome AmplificationTransPlex全转录组扩增 (WTA1) 和完整全转录组扩增试剂盒 (WTA2) 为从血液、固定和冷冻组织、细胞培养物、FACS分选细胞、植物和微生物等各种来源样本中扩增总RNA提供了一种准确、快速和简单的方法。WTA技术利用独特的拟随机引物混合物准确扩增总RNA,确保了准确的转录组覆盖和总RNA的快速扩增。所得cDNA适用于qPCR、微阵列和传统克隆应用。
产品描述
WTA试剂盒可在4小时内对总RNA进行无3’偏倚的快速扩增。扩增所得RNA(cDNA)适用于qPCR、微阵列分析和传统克隆应用。WTA过程包括2个步骤,即:1)文库合成;2)文库扩增。为合成cDNA文库,使用逆转录酶和由拟随机3’ 端和通用5’ 端组成的非自身互补引物孵育样品RNA。使用WTA聚合酶延伸退火引物,被取代的单链将作为引物退火和延伸的新模板。该过程创建的cDNA文库由以通用末端序列为侧翼序列、含100-1000个碱基的随机重叠片段组成。随后,使用通用引物对cDNA文库进行PCR扩增,生成微克级的WTA产物。
货号 产品名称 反应次数
WTA1-10RXN TransPlex全转录组扩增(WTA)试剂盒 10次反应
WTA1-50RXN TransPlex全转录组扩增(WTA)试剂盒 50次反应
WTA2-10RXN 完整 全转录组扩增(WTA)试剂盒 10次反应
WTA2-50RXN 完整 全转录组扩增(WTA)试剂盒 50次反应