Plant Profiler
玛咖(玛咖独行菜)
Maca (Lepidium meyenii) Image
同义词/常用名/相关术语
无环酮酸,生物碱,氨基,安第斯伟哥®,花青素,芳香族硫代葡萄糖苷,ayak chichira(盖丘亚族语/西班牙语),ayuk willku(盖丘亚族语/西班牙语),苯甲醛,苄基硫代葡萄糖苷(金莲葡糖硫苷),N-苄基十六碳酰胺,N-苄基十八碳酰胺,N-辛酰胺,β-蜕皮激素,十字花科(科),钙,咔啉,强心苷,菜油甾醇,chicha de maca(西班牙语),十字花科(曾用科名),脂肪酸,黄酮,硫代葡萄糖苷降解产物,金莲葡糖硫苷,咪唑生物碱,铁,异翅果定碱,独行菜族(族),lepidiline A,lepidiline B,独行菜,玛咖独行菜,玛咖 (Lepidium peruvianum Chacón),家独行菜,maca chicha,maca maca,玛咖烯,玛咖酰胺,macaridine,mace,镁,maino,maka,苹果酸,matia,甲氧苄基异硫氰酸酯,3-甲氧基苯乙腈,天然伟哥®,葶苈,秘鲁人参,秘鲁玛咖,苯乙腈,磷,钾,前列腺素,蛋白质,槲皮素,皂苷,谷甾醇,类固醇,豆甾醇,鞣质,尿苷,维生素B1,维生素B12,维生素C,维生素E,维生素K,锌。
精选品牌名称:Maca Gelatinizada La Molina® (Laboratorios Hersil, Lima, Peru), MacaPure® (Pure World Botanicals®, Naturex, South Hackensack, NJ), MacaSource® (Maca Source, Inc., Bentonville, AR), MacaTonic® (Pure World Botanicals®, Naturex, South Hackensack, NJ).
作用机制
药理学:
  • 成分:各种实验室检测发现,玛咖含有无环酮酸(5-氧代-(6E,8E)-十八碳二烯酸)20、生物碱11,2、氨基酸(特别是精氨酸、组氨酸、苯丙氨酸、苏氨酸和酪氨酸)、花青素1、芳香族硫代葡萄糖苷(金莲葡糖硫苷、间甲氧基金莲葡糖硫苷和对甲氧基金莲葡糖硫苷)11,2,17,21、苯甲醛22、N-苄基-(9,16)-二氧代-(10E,12E,14E)-十八碳三烯酰胺14、苄基硫代葡萄糖苷(金莲葡糖硫苷)11、N-苄基十六碳酰胺23,20, N-苄基-(16)-羟基-(9)-氧代-(10E,12E,14E)-十八碳三烯酰胺14、N-苄基十八碳酰胺23, N-苄基-(9Z)-十八碳烯酰胺23、N-苄基-(9Z,12Z)-十八碳二烯酰胺23、N-苄基-(9Z,12Z,15Z)- 十八碳三烯酰胺23、N-苄基-5-氧代-6E,8E-十八碳二烯酰胺20、N-苄基-(9)-氧代-(12Z,15Z)-十八碳二烯酰胺3、N-苄基-(13)-氧代-(9E,11E)-十八碳二烯酰胺3、N-苄基-(9)-氧代-(12Z)-十八碳烯酰胺3、N-苄基辛酰胺14、N-苄基-(15Z)-二十四碳烯酰胺3、β-蜕皮激素、钙、菜油甾醇14、糖类、咔啉1、强心苷11、脂肪酸、黄酮1、硫代葡萄糖苷降解产物(苄基异硫氰酸酯及其间甲氧基衍生物)2,17、金莲葡糖硫苷1、咪唑生物碱(lepidiline A和B)24、铁、异翅果定碱1、lepidiline A ((1,3)-二苄基-(4,5)-二甲基咪唑鎓氯化物)24、lepidiline B ((1,3)-二苄基-(2,4,5)-三甲基咪唑鎓氯化物)24、玛咖烯18、玛咖酰胺(苄化烷基酰胺)23,2,18,20、macaridine(1,2-二氢-N-羟基吡啶的苄化衍生物)3,20、镁、苹果酸(及其苯甲酰衍生物)17、N-(间甲氧苄基)十六碳酰胺3、甲氧苄基异硫氰酸酯、3-甲氧基苯乙腈22、(1R,3S)-1-甲基四氢-β-咔啉-3-羧酸17、苯乙腈22、磷、钾、前列腺素21、蛋白质、槲皮素1、皂苷11、谷甾醇14、类固醇11,2、豆甾醇14、鞣质11、尿苷17、维生素B1、维生素B12、维生素C、维生素E、维生素K和锌。
  • 玛卡含有两类多不饱和脂肪酸,即玛咖烯和玛咖酰胺。1玛咖酰胺也称为苄基烷基酰胺,是一类独特的次生代谢物,迄今为止仅在玛咖独行菜中发现。23,3主要的玛咖酰胺被鉴定为N-苄基十六碳酰胺、N-苄基-(9Z)-十八碳烯酰胺、N-苄基-(9Z,12Z)-十八碳二烯酰胺、N-苄基-(9Z,12Z,15Z)-十八碳三烯酰胺和N-苄基十八碳酰胺。已发现,干燥植物材料中玛咖酰胺的总含量范围为0.0016-0.0123%。
  • 市售玛咖产品的另一项分析表明,制剂中玛咖烯和玛咖酰胺的总百分比在0.15-0.84%之间变化。18
  • 玛咖精油至少含有53种成分。蒸汽蒸馏油的主要成分是苯乙腈 (85.9%)、苯甲醛 (3.1%)和3-甲氧基苯乙腈 (2.1%)。
  • 抗抑郁特性:使用强迫游泳试验对三种生态型玛咖的抗抑郁活性进行评估。5与对照组相比,用三种生态型饲喂21天的小鼠在强迫游泳实验中的不动时间减少 (p<0.05)。
  • 抗氧化特性:玛咖的水提取物具有清除自由基和保护细胞免受氧化应激的能力。25
  • 抗应激作用:向大鼠施用的玛咖甲醇提取物减少或消除了与应激有关的几种标记物:应激性溃疡,皮质酮水平升高,葡萄糖减少,肾上腺重量增加。34玛咖还消除了由应激产生的血浆中的游离脂肪酸 (FFA)降低。另外,在强迫游泳实验中观察到阳性结果。
  • 用玛咖处理15周的小鼠在经受非致命性放电后神经质的评分比对照组低。35饲喂玛卡的小鼠恢复正常的速度也更快。
  • 中枢神经系统兴奋剂:玛咖块茎的甲醇提取物含有咔啉类化合物(1R,3S)-1-甲基四氢-β-咔啉-3-羧酸,据报道该分子对中枢神经系统有许多活性。17
  • 认知功能:在一项关于黄色、红色和黑色玛咖生态型对认知功能和抑郁症的影响的研究中,与对照组相比,用三种生态型饲喂21天的去卵巢小鼠的水寻找潜伏期(认知功能和学习能力的一种度量)降低 (p<0.05),但饲喂黑色玛咖的小鼠的潜伏期降低得最多。5
  • 增强活力:已经证明不同剂量的玛咖水提取物(4、10、20和40 g/kg)可以增加小鼠的游泳活动。26这些提取物也有助于在剧烈的身体活动后恢复肌肉疲劳,可由乳酸和丙二酸生产测得。
  • 改善勃起功能障碍的活性:对现有实验证据的全面综述得出结论,玛咖可能有助于改善勃起功能障碍。12作者认为,改善阴茎内皮的L-精氨酸-一氧化氮活性似乎是几种天然存在的药剂(包括玛卡)起作用的统一解释。
  • 在向雄性小鼠和大鼠经口施用纯化的玛咖(MacaPure® M-01和M-02)脂质提取物的10%乙醇混悬液22天后,勃起功能障碍小鼠和大鼠的勃起潜伏期缩短。14此外,完全插入的数量和精子阳性的雌性鼠的数量均有所增加。
  • 雌激素特性:玛咖的甲醇提取物和水提取物在人乳腺癌MCF-7细胞系中表现出与水飞蓟素相当的雌激素活性。7玛咖雌激素样作用在每毫升100-200 μg提取物范围内呈现。
  • 生育力(雌性)作用:向成年雌性小鼠施用冻干黄色玛咖的水提取物(1 g/kg体重)会增加每窝产仔数。6这种处理也增加了去卵巢动物的子宫重量。
  • 用玛咖处理30天的小鼠的研究没有显示出胚胎着床率的差异。然而,这项研究并未控制每个受试者食用的玛咖量。
  • 肝保护活性:通过MTT活力测定、乳酸脱氢酶 (LDH) 和天冬氨酸转氨酶 (AST) 泄漏测得,高达10 mg/mL的玛咖脱水下胚轴甲醇提取物和水提取物在肝细胞原代培养物中都未显示出细胞毒性。事实上,72小时后,提取物抑制了肝细胞的LDH和AST泄漏。然而,当叔丁基氢过氧化物使肝细胞中毒时,两种提取物都不能预防氧化损伤,并且两种提取物在DPPH自由基清除试验中显示的抗氧化活性较弱,对于水提取物和甲醇提取物,IC50值分别为3.46 ± 0.16和0.71 ± 0.10 mg/mL。这些发现表明,玛咖不具有体外肝毒性。相反,玛咖可能具有轻微的细胞保护作用,可能不由抗氧化能力介导。
  • 高海拔睾丸干扰作用:暴露于高海拔 (4340 m) 导致成年雄性大鼠7天后附睾精子数减少,并且精子的较低值维持长达21天。28在第7天和第14天,这个海拔还将精子排放(第VIII阶段)降低至一半,将精子发生(第IX-XI阶段)降低至四分之一。用玛咖水提取物处理(666.6 mg/天)防止了精子排放和精子发生的这些变化。玛咖处理还能够防止高海拔引起的精子数减少。在暴露于高海拔的玛卡处理组中,附睾精子数高于海平面的未处理组。
  • 免疫增强作用:鱼饲料补充玛咖粗粉15周显示白细胞计数增加,没有观察到血红蛋白水平的差异。29
  • 关节疾病作用:已经在体外研究了Vincaria(猫爪草)和玛咖分别通过抑制分解代谢和激活局部胰岛素样生长因子1 (IGF-1) 合成代谢途径来限制软骨退化的能力。显示玛咖提取物可以将人软骨细胞中的基础IGF-1 mRNA水平提高2.7倍,通过与vincaria共同施用,这一作用进一步提高至3.8倍。在外植体和原代软骨细胞中证实单独的玛咖提取物和与vincaria一起施用可提高基础IGF-1的产生 (p<0.05)。正如预期的,IL-1β暴露完全抑制了软骨细胞产生IGF-1。然而,在存在IL-1β的情况下,玛咖提取物和vincaria以相加的方式保护IGF-1的产生 (p<0.01),两者合用时软骨细胞IGF-1的产生恢复到正常水平。IL-1β显著促进软骨一氧化氮的产生。vincaria和玛咖提取物以相加的方式部分地降低一氧化氮的产生 (p<0.05)。将IL-1β诱导的软骨基质降解定量为糖胺聚糖释放。玛咖提取物或vincaria可单独阻止IL-1β的分解代谢作用。这些药剂激活软骨中IGF-1的自分泌产生,甚至是在面对抑制性促炎性、分解代谢细胞因子如IL-1β的情况下。与预防分解代谢事件相关的体外软骨保护作用和持续合成代谢活性的可能性表明,玛咖有望治疗关节疾病。
  • 营养补充活性:在水产养殖饲料中补充玛咖(10%和15%)八周可以提高虹鳟 (Oncorrhynchus mykiss) 成年鱼和幼鱼的生长速度和存活率。
  • 在两代瑞士白化小鼠(亲本和子代)的对照研究中,饲喂生玛咖、熟玛咖和对照饮食的组在第一代显示出相似的生长曲线。10然而,在第二代中,熟玛咖组表现出最好的生长曲线 (p<0.05),而生马卡组表现出最差的生长曲线。另外,熟玛咖处理组的总蛋白和白蛋白的血清值高于生马卡组或对照组。
  • 骨质疏松症(绝经后)作用:持续28周以0.24 g/kg施用玛咖乙醇提取物可有效预防雌性去卵巢SD大鼠的雌激素缺乏性骨质疏松。8这些发现来源于骨密度、生物力学、生化和组织病理学参数。
  • 前列腺癌/前列腺肿大:流行病学研究发现,食用十字花科蔬菜与前列腺癌风险降低有关。这种作用似乎是由于硫代葡萄糖苷的抗增殖和促凋亡作用。玛咖中硫代葡萄糖苷的绝对含量相对高于其他十字花科作物报道的含量。因此,玛咖可能对前列腺具有促凋亡和抗增殖作用。红色生态型玛咖的水提取物显著降低大鼠腹侧前列腺的大小,但黄色或黑色玛咖的水提取物不具有此作用。施用42天的红色玛咖可降低腹侧前列腺上皮高度,并且还能够防止庚酸睾酮诱导的前列腺重量增加。血清睾酮或雌二醇水平不受本研究中使用的任何生态型影响。三种生态型的不同作用对应于假定的(通过IR光谱评估)苄基硫代葡萄糖苷含量的测量差异。
  • 性激素(雌性)作用:服用玛咖的小鼠的黄体酮水平显著增加。27然而,雌二醇-17β的血液水平或胚胎着床率没有显著变化。
  • 性激素(男性)作用:鱼类的性别分化对具有类固醇样活性的植物化学成分的作用非常敏感。然而,在饲喂高达饮食15%的玛咖的虹鳟鱼 (Oncorhynchus mykiss) 研究中,没有观察到性别比例的变化。29
  • 服用玛咖的小鼠的睾酮水平显著增加。27
  • 性功能作用:长期和短期经口施用玛咖可以改善雄性大鼠的性功能参数。13根据观察,15 mg/kg和75 mg/kg剂量的玛咖迅速显著降低了首次勃起潜伏期、首次插入潜伏期和交配时间间隔,而只有75 mg/kg剂量可降低射精后潜伏期(T=29,p<0.05)。这种作用似乎是唯一的剂量依赖性作用。处理15天后,两种剂量均能显著降低首次勃起潜伏期、首次插入潜伏期、射精潜伏期和射精后潜伏期,而75 mg/kg剂量还可降低交配间隔时间(T=40,p<0.05)。长期处理后,首次插入潜伏期、射精潜伏期和射精后潜伏期变化似乎与剂量有关。长期玛咖处理还导致大鼠运动增加,这不是剂量依赖性的。由于玛咖引起的运动变化的时机,作者得出结论:检测的性功能参数的改善不仅仅与大鼠活动的普遍增加有关。玛咖己烷、甲醇和氯仿萃取物的后续研究表明,施用己烷提取物最有效地改善了性功能参数。
  • 精子发生作用:进行剂量反应研究,以确定以0.01-5 g/kg(对应于0.022-11 g干燥玛咖下胚轴/kg)经口施用玛咖水冻干提取物七天对大鼠体重、不同器官重量、生精小管的阶段、附睾精子的数量和活力以及血清睾酮和雌二醇水平。19在剂量高达5克提取物/kg时,没有观察到毒性。在对照组和玛咖治疗组中,几乎所有器官重量都是相似的。在0.01和0.10 g提取物/kg下,精囊重量显著减小。玛咖以剂量反应方式增加生精小管第VII-VIII阶段的时长,在1.0 g/kg下反应最大,而附睾头/体精子数量在1.0 g/kg剂量下增加。在所研究的任何剂量下,附睾尾精子数量、精子活力和血清雌二醇水平不受影响。在0.10 g提取物/kg下,血清睾酮较低。低精囊重量与低血清睾酮水平(R2=0.33;p<0.0001)和低睾酮/雌二醇比(R2=0.35;p<0.0001)相关。附睾精子数量的增加与生精小管第VII-VIII阶段的时长有关。在1 g玛咖提取物/kg下,观察到对生精小管第VII-VIII阶段的作用最大。
  • 在海平面进行剂量反应研究,以确定以0、6.6、66.6和666.6 mg/天的剂量向雄性大鼠施用玛咖7天对体重、生精小管阶段和附睾精子数量的作用。28在玛咖处理的大鼠中,第VIII阶段的时长和附睾精子数量以剂量依赖性方式增加,但是处理降低了第I阶段的时长。与剂量为0时的值相比,在以最高剂量施用时,精子数量增加1.58倍,第VIII阶段的时长增加2.4倍,第I阶段的时长降低0.48倍。
  • 在Holtzman大鼠中,通过口服途径施用玛咖的乙醇提取物 (5%),剂量为48 mg/天或96 mg/天,持续7天、14天和21天。30在处理的第7天、第14天和第21天,玛咖的乙醇提取物增加了生精上皮第IX-XI阶段的时长。只有在第21天之后生精上皮的第XII-XIV阶段的时长增加时,精子发生的进展才明显;在第7天和第14天,没有观察到精子发生的重要变化。在剂量为48 mg/天的情况下,附睾精子数量始终增加。在剂量为96 mg/天的情况下,在第7天观察到精子数量增加,但在处理的第14天和第21天降低。血清睾酮水平不受影响。因此,48 mg/天或96 mg/天的玛咖乙醇提取物可以激活大鼠精子的发生和发展。
  • 雄性大鼠连续14天服用玛咖根水提取物(66.7 mg/mL),每天两次。31玛咖治疗导致睾丸和附睾重量增加,但精囊重量不增加。在玛咖处理的大鼠中,发生有丝分裂的生精小管第IX-XIV阶段的时长和频率增加,而第I-VI阶段的降低。
  • 精子发生作用(生态型差异):研究检验假设:短期(7天)和长期(42天)处理后,不同生态型玛咖(红色、黄色和黑色)差异地影响成年大鼠的精子发生。16用黄色和红色玛咖处理7天后,第VIII阶段的时长增加 (p<0.05),而在用黑色玛咖处理的情况下,第II-VI和VIII阶段的时长增加 (p<0.05)。与对照值相比,黑色玛咖处理组的每日精子产量增加 (p<0.05)。红色或黄色玛咖没有改变每日精子产量,并且不影响附睾精子活力。处理42天后,黑色玛咖是唯一能够提高每日精子产量 (p<0.05) 并增加附睾精子活力 (p<0.05) 的生态型。与对照组相比,红色玛咖不影响睾丸和附睾的重量,也不影响附睾精子活力和精子数量;然而,前列腺重量减少 (p<0.05)。黑色或黄色玛咖不影响前列腺重量。
  • 精子发生作用(预防铅引起的不育症):醋酸铅处理大鼠(0-24 mg/kg,腹腔注射;持续35天)导致生精上皮第VIII和IX-XI阶段的时长和血清睾酮水平的剂量反应降低。32醋酸铅处理的大鼠睾丸精子细胞数量少,每日精子产量低,附睾精子数量少。与仅用醋酸铅处理的大鼠相比,从第18天到第35共同施用玛咖导致第VIII和IX-XI阶段的时长更长。玛咖处理组的第VIII和IX-XI阶段的时长与对照组相似。共同施用玛咖还降低了醋酸铅处理对每日精子生产的有害影响。这项研究表明,玛咖可能是与铅暴露相关的男性不育症的潜在治疗方法。
  • 精子发生作用(预防有机磷造成的精子损伤):实验观察了玛咖水提取物对有机磷杀虫剂马拉硫磷引起的小鼠精子发生损伤的作用。用80 mg/kg马拉硫磷处理小鼠,注射马拉硫磷后,不施用玛咖水提取物或在第7、14或21天向小鼠经口施用玛咖水提取物。与对照组相比,施用玛咖显著增加了第7、14和21天生精上皮第VIII阶段的时长。第14天的处理增加了第IX阶段的时长。马拉硫磷通过降低第7天的第IX阶段和第14天的第VII和IX-XI阶段的时长并在第21天恢复第IX-XII阶段而影响精子发生。在第7天和第14天,玛咖显著降低了马拉硫磷产生的第IX阶段时长的改变幅度。当向用马拉硫磷处理的小鼠施用玛咖时,第VIII阶段的时长增加。生精上皮阶段相对时长的评估表明,玛咖处理可以快速恢复马拉硫磷的影响。
  • 类固醇激素(雄激素)活性:玛咖提取物(用甲醇、乙醇、己烷或氯仿获得)不能在体外调节糖皮质激素效应元件的激活。4
药效学/动力学:
  • 现有证据不足。
参考文献
  1. Valerio, L. G., Jr. and Gonzales, G. F. Toxicological aspects of the South American herbs cat's claw (Uncaria tomentosa) and Maca (Lepidium meyenii) : a critical synopsis. Toxicol Rev 2005;24(1):11-35. 16042502
  2. Valentova, K. and Ulrichova, J. Smallanthus sonchifolius and Lepidium meyenii - prospective Andean crops for the prevention of chronic diseases. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub  2003;147(2):119-130. 15037892
  3. Zhao, J., Muhammad, I., Dunbar, D. C., Mustafa, J., and Khan, I. A. New alkamides from maca (Lepidium meyenii). J Agric Food Chem  2-9-2005;53(3):690-693. 15686421
  4. Bogani, P., Simonini, F., Iriti, M., Rossoni, M., Faoro, F., Poletti, A., and Visioli, F. Lepidium meyenii (Maca) does not exert direct androgenic activities. J Ethnopharmacol 4-6-2006;104(3):415-417. 16239088
  5. Rubio, J., Caldas, M., Davila, S., Gasco, M., and Gonzales, G. F. Effect of three different cultivars of Lepidium meyenii (Maca) on learning and depression in ovariectomized mice. BMC Complement Altern Med 6-23-2006;6(1):23. 16796734
  6. Ruiz-Luna, A. C., Salazar, S., Aspajo, N. J., Rubio, J., Gasco, M., and Gonzales, G. F. Lepidium meyenii (Maca) increases litter size in normal adult female mice. Reprod Biol Endocrinol 5-3-2005;3(1):16. 15869705
  7. Valentova, K., Buckiova, D., Kren, V., Peknicova, J., Ulrichova, J., and Simanek, V. The in vitro biological activity of Lepidium meyenii extracts. Cell Biol Toxicol 2006;22(2):91-99. 16528448
  8. Zhang, Y., Yu, L., Ao, M., and Jin, W. Effect of ethanol extract of Lepidium meyenii Walp. on osteoporosis in ovariectomized rat. J Ethnopharmacol 4-21-2006;105(1-2):274-279. 16466876
  9. Miller, M. J., Ahmed, S., Bobrowski, P., and Haqqi, T. M. The chrondoprotective actions of a natural product are associated with the activation of IGF-1 production by human chondrocytes despite the presence of IL-1beta. BMC Complement Altern Med 2006;6:13. 16603065
  10. Canales, M., Aguilar, J., Prada, A., Marcelo, A., Huaman, C., and Carbajal, L. [Nutritional evaluation of Lepidium meyenii (MACA) in albino mice and their descendants]. Arch Latinoam Nutr  2000;50(2):126-133. 11048583
  11. Gonzales, G. F., Miranda, S., Nieto, J., Fernandez, G., Yucra, S., Rubio, J., Yi, P., and Gasco, M. Red maca (Lepidium meyenii) reduced prostate size in rats. Reprod Biol Endocrinol 1-20-2005;3(1):5. 15661081
  12. McKay, D. Nutrients and botanicals for erectile dysfunction: examining the evidence. Altern Med Rev 2004;9(1):4-16. 15005641
  13. Cicero, A. F., Bandieri, E., and Arletti, R. Lepidium meyenii Walp. improves sexual behaviour in male rats independently from its action on spontaneous locomotor activity. J Ethnopharmacol  2001;75(2-3):225-229. 11297856
  14. Zheng, B. L., He, K., Kim, C. H., Rogers, L., Shao, Y., Huang, Z. Y., Lu, Y., Yan, S. J., Qien, L. C., and Zheng, Q. Y. Effect of a lipidic extract from lepidium meyenii on sexual behavior in mice and rats. Urology 2000;55(4):598-602. 10736519
  15. Cicero, A. F., Piacente, S., Plaza, A., Sala, E., Arletti, R., and Pizza, C. Hexanic Maca extract improves rat sexual performance more effectively than methanolic and chloroformic Maca extracts. Andrologia 2002;34(3):177-179. 12059814
  16. Gonzales, C., Rubio, J., Gasco, M., Nieto, J., Yucra, S., and Gonzales, G. F. Effect of short-term and long-term treatments with three ecotypes of Lepidium meyenii (MACA) on spermatogenesis in rats. J Ethnopharmacol 2-20-2006;103(3):448-454. 16174556
  17. Piacente, S., Carbone, V., Plaza, A., Zampelli, A., and Pizza, C. Investigation of the tuber constituents of maca (Lepidium meyenii Walp.). J Agric Food Chem  9-25-2002;50(20):5621-5625. 12236688
  18. Ganzera, M., Zhao, J., Muhammad, I., and Khan, I. A. Chemical profiling and standardization of Lepidium meyenii (Maca) by reversed phase high performance liquid chromatography. Chem Pharm Bull (Tokyo) 2002;50(7):988-991. 12130863
  19. Chung, F., Rubio, J., Gonzales, C., Gasco, M., and Gonzales, G. F. Dose-response effects of Lepidium meyenii (Maca) aqueous extract on testicular function and weight of different organs in adult rats. J Ethnopharmacol  4-8-2005;98(1-2):143-147. 15763375
  20. Muhammad, I., Zhao, J., Dunbar, D. C., and Khan, I. A. Constituents of Lepidium meyenii 'maca'. Phytochemistry 2002;59(1):105-110. 11754952
  21. Dini, A., Migliuolo, G., Ratrelli, L., and et al. Chemical composition of Lepidium meyenii. Food Chem 1994;49:347-349.
  22. Tellez, M. R., Khan, I. A., Kobaisy, M., Schrader, K. K., Dayan, F. E., and Osbrink, W. Composition of the essential oil of Lepidium meyenii (Walp). Phytochemistry 2002;61(2):149-155. 12169308
  23. McCollom, M. M., Villinski, J. R., McPhail, K. L., Craker, L. E., and Gafner, S. Analysis of macamides in samples of Maca (Lepidium meyenii) by HPLC-UV-MS/MS. Phytochem Anal 2005;16(6):463-469. 16315492
  24. Cui, B., Zheng, B. L., He, K., and Zheng, Q. Y. Imidazole alkaloids from Lepidium meyenii. J Nat Prod 2003;66(8):1101-1103. 12932133
  25. Sandoval, M., Okuhama, N. N., Angeles, F. M., and et al. Antioxidant activity of the cruciferous vegetable maca (Lepidium meyenii). Food Chem 2002;79:207-213.
  26. Zheng BL, He K, Hwang ZY, Lu Y, Yan SJ, Kim CH, and Zheng QY. Effect of aqueous extract from Lepidium meyeniion mouse behavior in forced swimming test. Quality Management of Nutraceuticals 2002;90-100.
  27. Oshima, M., Gu, Y., and Tsukada, S. Effects of Lepidium meyenii Walp and Jatropha macrantha on blood levels of estradiol-17 beta, progesterone, testosterone and the rate of embryo implantation in mice. J Vet Med Sci 2003;65(10):1145-1146. 14600359
  28. Gonzales, G. F., Gasco, M., Cordova, A., Chung, A., Rubio, J., and Villegas, L. Effect of Lepidium meyenii (Maca) on spermatogenesis in male rats acutely exposed to high altitude (4340 m). J Endocrinol 2004;180(1):87-95. 14709147
  29. Lee, K. J., Dabrowski, K., Rinchard, J., and et al. Supplementation of maca (Lepidum meyenii) tuber meal in diets improves growth rate and survival of rainbow troutOncorhynchus mykiss(Walbaum) alevins and juveniles. Aquac Res 2004;35:215-223.
  30. Gonzales, G. F., Rubio, J., Chung, A., Gasco, M., and Villegas, L. Effect of alcoholic extract of Lepidium meyenii (Maca) on testicular function in male rats. Asian J Androl 2003;5(4):349-352. 14695987
  31. Gonzales, G. F., Ruiz, A., Gonzales, C., Villegas, L., and Cordova, A. Effect of Lepidium meyenii (maca) roots on spermatogenesis of male rats. Asian J Androl 2001;3(3):231-233. 11561196
  32. Rubio, J., Riqueros, M. I., Gasco, M., Yucra, S., Miranda, S., and Gonzales, G. F. Lepidium meyenii (Maca) reversed the lead acetate induced-Damage on reproductive function in male rats. Food Chem Toxicol 2006;44(7):1114-1122. 16510228
  33. Bustos-Obregon, E., Yucra, S., and Gonzales, G. F. Lepidium meyenii (Maca) reduces spermatogenic damage induced by a single dose of malathion in mice. Asian J Androl 2005;7(1):71-76. 15685355
  34. López-Fando, A., Gómez-Serranillos, M. P., Iglesias, I., Lock, O., Upamayta, U. P., and Carretero, M. E. Lepidium peruvianumChacon restores homeostasis impaired by restraint stress. Phytotherapy Research 2004;18(6):471-474.
  35. Tapia, A., López, C., Marcelo, A., and et al. The maca (Lepidium meyenii) and their effect anti-stress in an animal model in mice [in Spanish]. Acta Andina 1999;8:45-56.