Attention:
Certain features of sigmaaldrich.com will be down for maintenance Saturday afternoon/evening, February 24th starting at 3:00 pm CT until 9:00 pm CT.
Please note that you still have telephone and email access to our local offices. We apologize for any inconvenience.
蛋白酶抑制剂
在细胞裂解和蛋白纯化的过程中,为了避免蛋白酶快速地破坏降解蛋白质,Sigma提供多种组分及类型的蛋白酶抑制剂供您选择,全面保护您的珍贵蛋白样品。
  • 高效抑制多种蛋白酶,全面保护蛋白不被降解
  • 多种组分配方,多种产品类型
  • 方便操作,放心使用
SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets
蛋白酶抑制剂混合片,一片即可制备100ml裂解液,高效抑制来自动物、植物、细菌、酵母、真菌样品中的丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶及金属蛋白酶在内的多种蛋白酶,方便可靠地保护您的蛋白。
  • 使用方便:铝箔包装,水溶性片剂,无需称量、混合及DMSO溶解,方便取用。
  • 两种配方:可选择含EDTA(货号:S8820)或EDTA free(货号:S8830)的不同产品。
  • 性质稳定:2-8℃,片剂可保存4年。
蛋白酶抑制剂Cocktail组分配方
货号 P2714 S8820 P1860 P8465 P8340 P8849 S8830 P8215 P9599
适用样品 通用 通用 细胞培养 细菌 哺乳动物细胞和组织 HIS标签蛋白 HIS标签蛋白 真菌、酵母 植物细胞
产品类型 粉剂,水溶 片剂,水溶 DMSO溶液 粉剂,溶于DMSO DMSO溶液 DMSO溶液 片剂,水溶 DMSO溶液 DMSO溶液
AEBSF
Aprotinin          
Destain  
EDTA            
E-64
Leupeptin            
Pepstain A    
Phosphoramidon              
1,10-Phenanthroline              
蛋白酶抑制剂Cocktails
产品名 产品描述 包装规格 货号 目录价
SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Tablets 含EDTA,适合多种样品类型;抑制丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶及金属蛋白酶在内的多种蛋白酶。 2片装(100ml/片)溶于水 S8820-2TAB ¥524.16
20片装(100ml/片)溶于水 S8820-20TAB ¥4,230.72
SIGMAFAST™ Protease Inhibitor Cocktail Tablets, EDTA-Free 不含EDTA,适合多种样品类型,可用于HIS标签蛋白纯化;抑制丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶在内的多种蛋白酶 2片装(100ml/片)溶于水 S8830-2TAB ¥524.16
20片装(100ml/片)溶于水 S8830-20TAB ¥4,034.16
Protease Inhibitor Cocktail,powder 适用于细菌样品;抑制丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶,天冬氨酸酶,及金属蛋白酶在内的多种蛋白酶 冻干粉,可配制 5ml  DMSO 溶液 P8465-5ML ¥788.58
冻干粉,可配制 25ml  DMSO 溶液 P8465-25ML ¥2,724.93
Protease Inhibitor Cocktail, Animal Component Free 无动物源成分;通用型抑制丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶,酸蛋白酶及氨肽酶在内的多种蛋白酶 冻干粉,可配制100ml Cocktail I3911-1BO ¥693.81
Protease Inhibitor Cocktail 适合多种样品类型;通用型抑制丝氨酸,半胱氨酸,金属蛋白酶等 冻干粉,可配制100ml Cocktail P2714-1BTL ¥579.15
Protease Inhibitor Cocktail,DMSO 适用于哺乳动物组织、细胞或血液样品;抑制丝氨酸,半胱氨酸、酸性蛋白酶及氨肽酶在内的多种蛋白酶 1ml DMSO 溶液 P8340-1ML ¥793.26
5ml DMSO 溶液 P8340-5ML ¥2,811.51
Protease Inhibitor Cocktail,DMSO 适用于植物组织或细胞样品;抑制丝氨酸、半胱氨酸、天冬氨酸蛋白酶、金属蛋白酶及氨肽酶在内的多种蛋白酶 1ml DMSO 溶液 P9599-1ML ¥723.06
5ml DMSO 溶液 P9599-5ML ¥2,492.10
Protease Inhibitor Cocktail,DMSO 适用于HIS标签蛋白纯化;抑制丝氨酸、半胱氨酸、天冬氨酸蛋白酶、嗜热菌蛋白酶及氨肽酶在内的多种蛋白酶 1ml DMSO 溶液 P8849-1ML ¥706.68
5ml DMSO 溶液 P8849-5ML ¥2,492.10
Protease Inhibitor Cocktail,DMSO 适用于组织或细胞培养基以防止分泌蛋白被降解;抑制丝氨酸、半胱氨酸天冬氨酸和氨肽酶在内的多种蛋白酶 1ml DMSO 溶液 P1860-1ML ¥1,158.30
Protease Inhibitor Cocktail, Animal Component Free 无动物源成分,适用于动物细胞/组织样品;可用于组氨酸标记蛋白纯化;抑制丝氨酸、半胱氨酸天冬氨酸和氨肽酶在内的多种蛋白酶 1ml DMSO 溶液 I3786-1ML ¥951.21
I3786-5ML ¥3,272.49
Protease Inhibitor Cocktail,DMSO 适用于真菌和酵母蛋白提取;抑制丝氨酸、半胱氨酸、天冬氨酸及金属蛋白酶 1ml DMSO 溶液 P8215-1ML ¥788.58
5ml DMSO 溶液 P8215-5ML ¥2,724.93
cOmplete™ Tablets, glass vials 含EDTA,适用于动物、植物、酵母、细菌样品;抑制丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶及金属蛋白酶在内的多种蛋白酶 3x20片 瓶装(50ml/片)溶于水 11836145001 ¥9,734.40
20片瓶装(50ml/片)溶于水 11697498001 ¥3,403.53
cOmplete™ Tablets, EDTA-free,  glass vials 不含EDTA,适用于动物、植物、酵母、细菌样品;抑制丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶在内的多种蛋白酶 3x20片 瓶装(50ml/片)溶于水 05056489001 ¥9,074.52
20片瓶装(50ml/片)溶于水 11873580001 ¥3,437.46
cOmplete™ Tablets, mini,  glass vials 含EDTA,适用于动物、植物、酵母、细菌样品;抑制丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶及金属蛋白酶在内的多种蛋白酶 25片 瓶装(10ml/片)溶于水 11836153001 ¥2,045.16
cOmplete™ Tablets, mini,  EDTA-free,  glass vials 不含EDTA,适用于动物、植物、酵母、细菌样品;抑制丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶在内的多种蛋白酶 25片 瓶装(10ml/片)溶于水 11836170001 ¥2,045.16
cOmplete™ Tablets, EASYpack 含EDTA,适用于动物、植物、酵母、细菌样品;抑制丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶及金属蛋白酶在内的多种蛋白酶 20片箔纸装(50ml/片)溶于水 04693116001 ¥3,403.53
cOmplete™ Tablets, EDTA-free, EASYpack 不含EDTA,适用于动物、植物、酵母、细菌样品;抑制丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶在内的多种蛋白酶 20片箔纸装(50ml/片)溶于水 04693132001 ¥3,403.53
cOmplete™ Tablets, mini, EASYpack 含EDTA,适用于动物、植物、酵母、细菌样品;抑制丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶及金属蛋白酶在内的多种蛋白酶 30片箔纸装(10ml/片)溶于水 04693124001 ¥2,467.53
cOmplete™ Tablets, mini, EDTA-free, EASYpack 不含EDTA,适用于动物、植物、酵母、细菌样品;抑制丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶在内的多种蛋白酶 30片箔纸装(10ml/片)溶于水 04693159001 ¥2,467.53
cOmplete™ ULTRA Tablets, glass vials 含EDTA,广泛抑制动物、酵母、细菌样品中丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶,天冬氨酸蛋白酶及金属蛋白酶在内的多种蛋白酶;对胰蛋白酶,木瓜蛋白酶,蛋白酶K强效抑制 2x10片瓶装(50ml/片)溶于水 05892988001 ¥3,506.49
6x10片瓶装(50ml/片)溶于水 06538304001 ¥9,922.77
cOmplete™ ULTRA Tablets, EDTA-free, glass vials 不含EDTA,广泛抑制动物、酵母、细菌样品中丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶及天冬氨酸蛋白酶在内的多种蛋白酶;对胰蛋白酶,木瓜蛋白酶,蛋白酶K强效抑制 2x10片瓶装(50ml/片)溶于水 05892953001 ¥3,506.49
6x10片瓶装(50ml/片)溶于水 06538282001 ¥9,340.11
cOmplete™ ULTRA Tablets, Mini, EASYpack 含EDTA,广泛抑制动物、酵母、细菌样品中丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶,天冬氨酸蛋白酶及金属蛋白酶在内的多种蛋白酶;对胰蛋白酶,木瓜蛋白酶,蛋白酶K强效抑制 30片箔纸装(10ml/片)溶于水 05892970001 ¥2,522.52
cOmplete™ ULTRA Tablets, Mini, EDTA-free, EASYpack 不含EDTA,广泛抑制动物、植物、酵母、细菌样品中丝氨酸蛋白酶,半胱氨酸蛋白酶,天冬氨酸蛋白酶在内的多种蛋白酶;对胰蛋白酶,木瓜蛋白酶,蛋白酶K强效抑制 30片箔纸装(10ml/片)溶于水 05892791001 ¥2,522.52
cOmplete™ Lysis-B (2x) EDTA-free 细菌快速裂解液配合高效cOmplete蛋白酶抑制剂混合片,10min完成裂解,可用于20次反应 100ml裂解液/20片 04719948001 ¥4,068.09
cOmplete™ Lysis-M 含EDTA,哺乳动物快速裂解液配合高效cOmplete蛋白酶抑制剂混合片,10min完成裂解,可用于20次反应 100ml裂解液/20片 04719956001 ¥4,297.41
cOmplete™ Lysis-M EDTA-free 不含EDTA,哺乳动物快速裂解液配合高效cOmplete蛋白酶抑制剂混合片,10min完成裂解,可用于20次反应 100ml裂解液/20片 04719964001 ¥4,297.41
磷酸酶抑制剂
产品名 产品描述 包装规格 货号 目录价
Phosphatase Inhibitor Cocktail 3 抑制丝/苏氨酸磷酸酶和碱性磷酸异构酶 1ml DMSO 溶液 P0044-1ML ¥843.57  
5ml DMSO 溶液 P0044-5ML ¥2,889.90  
Phosphatase Inhibitor Cocktail 2 抑制酪氨酸磷酸酶,酸性及碱性磷酸酶 1ml 水溶液 P5726-1ML ¥847.08  
5ml 水溶液 P5726-5ML ¥2,919.15  
Sodium orthovanadate 抑制 ATP 酶、碱性磷酸酶和酪氨酸磷酸酶 10g  水溶性粉末 S6508-10G ¥362.70  
50g  水溶性粉末 S6508-50G ¥1,244.88  
250g  水溶性粉末    S6508-250G ¥4,998.24  
Calyculin A from Discodermia calyx 抑制蛋白磷酸酶1和2A 10ug 溶于DMSO/乙醇 C5552-10UG ¥1,917.63  
Cantharidin 抑制蛋白磷酸酶2A 25mg 瓶装 C7632-25MG ¥725.40  
100mg瓶装 C7632-100MG ¥2,135.25  
500mg瓶装 C7632-500MG ¥7,780.50  
PhosSTOP™, Tablets,EASYpack 广泛抑制蛋白去磷酸化;也可有效持续抑制包括酸性和碱性磷酸酶、丝氨酸/苏氨酸蛋白磷酸酶和酪氨酸蛋白磷酸酶在内的多种磷酸酶 10片箔纸装(10ml/片)溶于水 04906845001 ¥1,322.10
20片箔纸装(10ml/片)溶于水 04906837001 ¥2,485.08
单组份蛋白酶抑制剂
产品名 产品描述 包装规格(粉末) 货号 目录价
Pepstatin A 高度选择性抑制酸性(天冬氨酰基肽酶)蛋白酶 5mg  溶于含乙酸DMSO溶液 P5318-5MG ¥303.03
25mg 溶于含乙酸DMSO溶液 P5318-25MG ¥952.38
Phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF) 抑制丝氨酸、半胱氨酸蛋白酶以及哺乳动物乙酰胆碱酯酶 5g 溶于乙醇/甲醇 P7626-5G ¥462.15
25g 溶于乙醇/甲醇 P7626-25G ¥2,281.50
100g 溶于乙醇/甲醇 P7626-100G ¥8,558.55
Antipain dihydrochloride from microbial source 可逆抑制丝氨酸、半胱氨酸和类胰酶蛋白酶 5mg 溶于水/DMSO等溶剂 A6191-5MG ¥727.74
25mg 溶于水/DMSO等溶剂 A6191-25MG ¥2,710.89
Chymostatin 很多蛋白酶的强抑制剂,包括胰凝乳蛋白酶、木瓜蛋白酶、类胰凝乳蛋白酶、类丝氨酸蛋白酶、糜蛋白酶类和溶酶体半胱氨酸蛋白酶 5mg 溶于DMSO C7268-5MG ¥1,257.75
Leupeptin hemisulfate salt 抑制丝氨酸和半胱氨酸蛋白酶,包括纤维蛋白溶酶、胰酶、木瓜蛋白酶和钙蛋白酶等 5mg 溶于水 L2884-5MG ¥847.08
10mg 溶于水 L2884-10MG ¥1,334.97
25mg 溶于水 L2884-25MG ¥2,662.92
E-64 不可逆、强效型的、高度选择性的抑制半胱氨酸蛋白酶 1mg 溶于水 E3132-1MG ¥568.62
5mg 溶于水 E3132-5MG ¥1,963.26
Aprotinin 抑肽酶,可以抑制胰蛋白酶(碱性)、胰凝乳蛋白酶、激肽释放酶以及纤溶酶的丝氨酸蛋白酶 5mg 溶于水 A1153-5MG ¥435.24
10mg 溶于水 A1153-10MG ¥607.23
25mg 溶于水 A1153-25MG ¥1,193.40
100mg 溶于水 A1153-100MG ¥4,723.29
4-Amidinophenylmethanesulfonyl fluoride hydrochloride 不可逆抑制丝氨酸蛋白酶,具有赖氨酸和精氨酸底物特异性 10mg 溶于水 A6664-10MG ¥1,317.42
50mg 溶于水 A6664-50MG ¥4,567.68
N-p-Tosyl-L-phenylalanine chloromethyl ketone 可逆抑制部分丝氨酸蛋白酶,在胰酶制备过程中可抑制胰凝乳蛋白酶 250mg 溶于DMSO/乙醇 T4376-250MG ¥541.71
4-(2-Aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride hydrochloride (AEBSF) 不可逆的抑制丝氨酸蛋白酶,可以抑制胰蛋白酶、糜蛋白酶、纤溶酶、激肽释放酶和凝血酶,毒性更低、水溶性和稳定性更好,可用于细胞培养 25mg 溶于水 A8456-25MG ¥504.27
100mg 溶于水 A8456-100MG ¥1,521.00
500mg 溶于水 A8456-500MG ¥5,400.72
Bestatin hydrochloride 金属蛋白酶抑制剂 1mg 溶于水/DMSO B8385-1MG ¥541.71
Phosphoramidon disodium salt 有效抑制嗜热菌蛋白酶、金属内肽酶、哺乳动物脑啡肽酶 5mg 水/DMSO/乙醇 R7385-.5MG ¥596.70
EDTA 抑制需要二价阳离子才能具有活性的酶,如金属蛋白酶 100g 溶于水 ED2SS-100G ¥565.11
250g 溶于水 ED2SS-250G ¥1,064.70
1kg 溶于水 ED2SS-1KG ¥1,877.85
5kg 溶于水 ED2SS-5KG ¥6,914.70
2,2′-Bipyridyl 金属蛋白酶抑制剂;高亲和性铁螯合剂 2.5g 瓶装 D216305-2.5G ¥191.88
10g 瓶装 D216305-10G ¥510.12
25g 瓶装 D216305-25G ¥883.35
COMPLETE与PHOSSTOP是罗氏公司商标。罗氏公司产品仅用于生命科学研究使用,不可用于诊断程序。
订购/客服热
800-819-3336(固话)
400-620-3333(手机)
订购/客服Email:orderCN@sial.com