Sigma® 蛋白提取 & 细胞器分离产品
Sigma针对动物、植物、细菌、酵母等不同样品设计蛋白提取试剂,采用温和裂解技术获得更高产率蛋白。操作简便快速,最大程度保持蛋 白活性,适用于下游的多种蛋白分析及应用。此外,Sigma还提供细胞膜、细胞核、线粒体、叶绿体、溶酶体等多种细胞器的提取方案,能够简单快速地分离功能及结构完整的细胞器,与多种分析及检测方法均保有兼容性。
细胞裂解液
产品名称 产品描述 货号 目录价
CelLytic™ M Cell Lysis Reagent 哺乳动物细胞裂解和蛋白溶解,建议用量125 μl /106-107悬浮细胞,200-400 μL/35 mm 贴壁培养物 C2978-50ML ¥650.52
C2978-250ML ¥2,244.06
CelLytic™ MT Cell Lysis Reagent 哺乳动物组织裂解和蛋白溶解,也适用于需要含盐裂解液的细胞系,使用20ml/1g组织 C3228-50ML ¥747.63
C3228-500ML ¥4,065.75
CelLytic™ P Cell Lysis Reagent 植物细胞裂解液,从少量或大量新鲜/冻存植物叶片中快速提取蛋白(20-30min),建议用量1ml/0.5-1g叶片 C2360-50ML ¥686.79
C2360-250ML ¥2,369.25
CelLytic™ B Cell Lysis Reagent 细菌细胞裂解液,标准强度,可进行小量或大量提取(1-25g细胞)或包涵体纯化,建议使用10-20ml/g湿细胞 B7435-50ML ¥780.39
B7435-500ML ¥3,956.94
CelLytic™ B Cell Lysis Reagent, 2× concentrate 细菌细胞裂解液,标准强度,可进行小量或大量提取(1-25g细胞)或包涵体纯化,2X母液 B7310-50ML ¥1,147.77
B7310-250ML ¥3,956.94
CelLytic™ IB Inclusion Body Solubilization Reagent 包涵体蛋白增溶剂 C5236-25ML ¥649.35
C5236-100ML ¥1,970.28
CelLytic™ Y Cell Lysis Reagent 酵母细胞裂解液,20min内完成,效率是玻璃珠的3倍,建议用量2.5-5ml/g酵母细胞 C4482-50ML ¥692.64
C4482-500ML ¥3,911.31
细胞裂解试剂盒
产品名称 产品描述 货号 目录价
CelLytic™ MEM Protein Extraction Kit 膜蛋白快速提取试剂盒(80次) CE0050-1KT ¥2,740.14
CelLytic™ NuCLEAR™ Extraction Kit 动物组织/细胞核蛋白提取试剂盒(100次) NXTRACT-1KT ¥4,264.65
CelLytic™ PN Isolation/Extraction Kit 植物细胞核蛋白提取试剂盒(30次) CELLYTPN1-1KT ¥4,305.60
CelLytic™ Y Plus Kit 酵母原生质球制备/蛋白提取试剂盒,足够处理10-40 g酵母细胞样品 CYP1-1KT ¥5,721.30
CelLytic™ B Plus Kit 细菌蛋白提取试剂盒(包含50 ml 裂解液、1 g溶菌酶、5 KU核酸酶、1 ml蛋白酶抑制剂cocktail) CB0050-1KT ¥1,752.66
CelLytic™ B Plus Kit 细菌蛋白提取试剂盒(包括500 ml 裂解液、5 g溶菌酶、25 KU核酸酶、5 ml蛋白酶抑制剂cocktail) CB0500-1KT ¥5,846.49
ProteoPrep®试剂盒
产品名称 产品描述 货号 目录价
ProteoPrep® Total Extraction Sample Kit 总蛋白提取试剂盒,通用型 (10次) PROTTOT-1KT ¥3,353.22
ProteoPrep® Universal Extraction Kit 细胞质和膜蛋白提取试剂盒,通用型 (10次) PROTTWO-1KT ¥2,572.83
ProteoPrep® Membrane Extraction Kit 膜蛋白高度富集和提取试剂盒,通用型(6次) PROTMEM-1KT ¥2,572.83
细胞核分离
产品名称 产品描述 货号 目录价
Nuclei Isolation Kit: Nuclei EZ Prep 从哺乳动物细胞系中高效分离细胞核(25次) NUC101-1KT ¥2,597.40
Nuclei Isolation Kit: Nuclei PURE Prep 从动物细胞或组织中制备高纯度的细胞核(15次) NUC201-1KT ¥5,183.10
线粒体分离/检测
产品名称 产品描述 货号 目录价
Mitochondria Isolation Kit 从动物组织中分离富集的线粒体,并提供检测线粒体内膜完整性的试剂(50次) MITOISO1-1KT ¥6,569.55
Mitochondria Isolation Kit 从细胞中快速分离富集的线粒体(50次) MITOISO2-1KT ¥4,255.29
Yeast Mitochondria Isolation Kit 酵母线粒体分离试剂盒(40次) MITOISO3-1KT ¥3,836.43
Cytochrome c Oxidase Assay Kit 细胞色素c氧化酶检测试剂盒,用于检测线粒体完整性(100次) CYTOCOX1-1KT ¥4,773.60
其他细胞器分离
产品名称 产品描述 货号 目录价
Peroxisome Isolation Kit 过氧化物酶体分离试剂盒,从动物组织或细胞中分离高纯度的过氧化物酶体,足够从50 g 组织或20 ml细胞中分离过氧化物酶体 PEROX1-1KT ¥5,327.01
Endoplasmic Reticulum Isolation Kit 内质网分离试剂盒,从哺乳动物软组织和细胞培养物中分离完整的内质网 ER0100-1KT ¥4,192.11
Golgi Isolation Kit 高尔基体分离试剂盒,从哺乳动物软组织中分离高尔基体,1KT足够从50g组织中分离高尔基体 GL0010-1KT ¥4,348.89
Lysosome Isolation Kit 溶酶体分离试剂盒,从动物组织或细胞培养物中分离、富集溶酶体,1KT足够从25g组织或20ml细胞中分离溶酶体 LYSISO1-1KT ¥4,873.05
Chloroplast Isolation Kit 叶绿体分离试剂盒,从叶片中分离完整叶绿体(18次) CPISO-1KT ¥6,089.85
订购/客服热线:
800-819-3336(固话)
400-620-3333(手机)
订购/客服Email:orderCN@sial.com