SILu™tions – 稳定同位素标记质谱内标
将最先进的技术与科学实力结合起来会发生什么?业内具有最高纯度和同位素掺入的全长蛋白质标准品。稳定同位素标记(SIL)内标和高品质校准品是在质谱蛋白组学分析中精确测量目标蛋白质含量的重要工具。我们创新的SILutions产品线能够满足不同蛋白质定量方法的需求。现在,就把它的创新传递给你!
想要查看更多工具以完成您的工作流程,请访问sigma-aldrich.com/bioanalysis
SILuProt(全长蛋白质)
• 最好的质谱蛋白组学内标
• 在酶解消化前注射到样品中
• 覆盖主要人类生物标记物
• 无标记版可用作校准品
  (SILu™Lite)
SILuMAb
• 全长抗体蛋白质标准品
• 高度纯化的稳定同位素标记
  通用IgG单克隆抗体
• 研究生物治疗药物的药代动力学
  性质的重要工具
• 无标记的 SigmaMAb 可用于质谱校准
SILuPrEST (50-150 aa)
• 长度介于
  SILuProt和AQUA之间
• 大量的蛋白质组覆盖
• 在酶解消化之前或之后注射到样品中
• 每个SILuPrEST有多个胰蛋白酶肽
AQUA (≤30 aa)
• 精确定量低丰度蛋白质
• 测量位点特异性磷酸化状态
• 在酶解消化后注射到样品中
• 可以定制合成