蛋白质谱
蛋白质组学级胰蛋白酶
 高级蛋白质组学级SOLu-胰蛋白酶
用于质谱分析的溶液稳定酶
SOLu-胰蛋白酶(EMS0004)是我们独有的高级蛋白质组学级酶,具有溶液稳定性,适用于质谱分析。该酶在冷藏条件具有溶液稳定的特点,并且无需制备,可以直接使用。而其他形式的胰蛋白酶则需要解冻或复溶,如果不立即使用,则必须丢弃。SOLu-胰蛋白酶允许研究人员将多余的产品进行保存以供将来使用,从而减少了不必要的浪费和成本。SOLu-胰蛋白酶由高纯度重组胰蛋白酶配制,不含胰凝乳蛋白酶活性,确保酶的高保真消化。
特点与优势:
  • 直接使用 - 不需要其他准备步骤,如复溶或解冻
  • 能够完美兼容既有实验流程 - 无需修改实验方案
  • 消除浪费 - 使用后在冰箱内保持稳定,因此无需丢弃多余的产品
  • 重组猪序列 - 无胰凝乳蛋白酶活性
  • 室温下,在自动进样器或液体处理机械臂中可以短时间保持稳定
阅读我们在实验室中对SOLu-胰蛋白酶进行的评估
货号 产品名 规格
EMS0004 SOLu-胰蛋白酶,蛋白质组学级,重组 100uL or 4x100uL
EMS0005 SOLu-胰蛋白酶,二甲基化,蛋白质组学级,重组 100uL or 4x100uL
 蛋白质组学级胰蛋白酶
卓越的序列覆盖率,没有模糊的峰!
蛋白质组学级胰蛋白酶(T6567)比竞争对手的产品表现出更高的蛋白水解效率,产生更多胰蛋白酶肽,从而使您的目标蛋白质具有更大的序列覆盖率。由于干扰自溶峰和它们的模糊加合物的数量减少,使得质谱分析变得更加简单。(关于在低质量下缺少内部校准峰的问题,可以通过校准在正常情况下常规出现在质谱中的基质峰来解决。)
蛋白质组学级胰蛋白酶从猪胰脏中大量纯化,可以精准切割羧酸侧Arg和Lys残基。该酶已经通过还原性甲基化进行彻底加工,可最大限度降低由TPCK(N-甲苯磺酰基-L-苯丙氨酸氯甲基酮)处理淬灭所带来的自溶和糜蛋白酶活性。进一步的纯化步骤包括亲和色谱和从稀酸中冻干,从而产生高纯度、高比活性的胰蛋白酶。该胰蛋白酶能够专门满足蛋白质组学研究的严格标准,并且被设计用于溶液内或凝胶内的消化。该酶已经很方便的包装在5个20μg小瓶中,以确保每次使用的都是新鲜的酶。
特点与优势:
  • 高度纯化。消除光谱中的污染物峰和非胰蛋白酶碎片。
  • 稳定的形式,并保持高比活度。利用更少的蛋白酶进行完整的消化,保证经济性的同时,也能得到可信的图谱。
  • 包含凝胶内消化示例的应用文档。节省培训和开发方法的时间。
  • 方便的包装。根据所需进行包装,从而节省时间和减少浪费。
货号 产品名 规格
T6567 胰蛋白酶,蛋白质组学级 5 x 20 µg
 胰蛋白酶Profile IGD试剂盒
从PAGE到MALDI实现快速、高效、完整的消化。
Trypsin Profile IGD Kit
胰蛋白酶IGD试剂盒(PP0100)能够快速、高效地完成凝胶内胰蛋白酶消化,最多可消化得到100个切除的蛋白质点。消化后的蛋白可用于MALDI-MS,无需额外的制备过程。由于胰蛋白酶IGD试剂盒含有蛋白质组学级的胰蛋白酶,因此在MALDI图谱中能够观察到更高的序列覆盖率和更少的模糊自溶峰。
胰蛋白酶IGD试剂盒含有蛋白质组学级胰蛋白酶,并针对使用考马斯、SYPRO®Orange或Ruby染料染色的聚丙烯酰胺凝胶进行了优化。如果使用银染,建议使用ProteoSilver™Plus银染试剂盒(货号PROT-SIL2)。
特点与优势:
  • 包含高度纯化的蛋白质组学级胰蛋白酶。胰蛋白酶仅表现出最小的自溶活性并且不具胰凝乳蛋白酶活性,简化了结果的肽分析过程。
  • 详细的实验方案。易于操作的实验方法简化了实验过程。
  • 可与考马斯、SYPRO Orange、SYPRO Ruby或ProteoSilver染色凝胶一起使用。使得用户可以自由选择染色方法。
  • 所得样品可用于MALDI-MS分析。不需要进一步处理,从而节省时间。
组分:
  • 蛋白质组学级胰蛋白酶
  • 脱色液
  • 胰蛋白酶反应缓冲液
  • 生物技术级乙腈
  • 胰蛋白酶溶解试剂
  • 肽提取液
从SDS-PAGE到MALDI ...
Trypsin使用ProteoPrep TM总提取样品试剂盒(货号PROT-TOT)中的细胞和细胞器膜增溶试剂,悬浮2.5 mg / mL大肠杆菌,并进行超声处理,然后用三丁基膦还原,并用碘乙酰胺(货号 PROTRA)进行烷基化。将109μg蛋白质加样至7cm,pH 4-7 的IPG带(货号I2906)上,50,000伏特等电聚焦数小时,然后在150V下,4-20%Tris-甘氨酸SDS-PAGE凝胶上电泳70分钟。然后用EZBlue(货号G1041)对凝胶进行染色。切下随机斑点,并使用ProteoProfile胰蛋白酶凝胶内消化试剂盒(货号PP0100)进行消化。
Trypsin
使用来自Millipore的ZipTip TM C18移液吸头将样品脱盐,并使用MALDI基质(α-氰基-4-羟基肉桂酸,10mg / mL,溶于70%CAN,0.03%TFA中)直接洗脱至MALDI靶上。MALDI分析以反射正离子模式进行。以150ppm的容差在NCBI数据库中搜索得到的单同位素质量。该蛋白被鉴定为来自大肠杆菌的外膜蛋白3a,其中匹配的肽提供30%的序列覆盖。
货号 产品名 规格
PP0100 胰蛋白酶Profile IGD试剂盒 1 kit
返回页首
返回蛋白质质谱页面