糖基化
Gpi锚定结构
糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定蛋白是膜结合蛋白,存在于整个动物界中。GPI锚定蛋白的羧基末端通过磷酸乙醇胺的磷酸二酯键连接到三甘露糖基非乙酰化葡糖胺 (Man3-GlcN) 核心。GlcN的还原末端与磷脂酰肌醇 (PI) 相连。然后PI通过另一个磷酸二酯键穿过细胞膜疏水区而锚定到细胞膜上。中间形式也可以高浓度存在于微粒体制剂中。Man3-GlcN寡糖核心可以在从细胞分泌期间进行各种修饰。
它们具有多种功能,从酶促到抗原和粘附。它们有助于膜结合蛋白的整体组织,在顶端蛋白定位中很重要。GPI锚定蛋白在多种受体介导的信号转导途径中也发挥着关键作用。
GPI锚定蛋白可通过用磷酸肌醇特异性磷脂酶C(PLC-PI)(货号P 5542P 8804)处理进行释放。该酶特异性水解磷脂酰肌醇的磷酸二酯键,形成游离的1,2-二酰基甘油和糖肽结合的肌醇环1,2-磷酸酯。
返回页首
返回结构和符号页面
返回糖基化页面