磷酸化
质量变化
修饰 单一同位素质量变化 平均质量变化
由甲硫氨酸通过CNBR处理形成高丝氨酸 -29.99281 -30.0935
由谷氨酰胺形成的焦谷氨酸 -17.02655 -17.0306
二硫键形成 -2.01565 -2.0159
由甘氨酸形成的C端酰胺 -0.98402 -0.9847
天冬酰胺和谷氨酰胺的脱酰胺 0.98402 -0.9847
甲基化 14.01565 14.0269
羟化 15.99491 15.9994
甲基氧化 15.99491 15.9994
甲酰化 27.99491 28.0104
乙酰化 42.01056 42.0373
天冬氨酸和谷氨酸的羧化 43.98983 44.0098
来自半胱氨酸的羧酰胺基甲基半胱氨酸(Cam)(碘乙酰胺) 57.02146 57.0520
来自半胱氨酸的羧甲基半胱氨酸(Cme)(碘乙酸)
58.00548 58.0367
磷酸化 79.96633 79.9799
硫酸化 79.95682 80.0624
来自半胱氨酸的吡啶基乙基半胱氨酸(PE-Cys)(4-乙烯基吡啶) 105.05785 105.1393
半胱氨酸化 119.00410 119.1442
戊糖 (Ara, Rib, Xyl) 132.04226 132.1161
脱氧己糖 (Fuc, Rha) 146.05791 146.1430
己糖胺 (GalN, GlcN) 191.06881 161.1577
己糖 (Fru, Gal, Glc, Man) 162.05282 162.1424
硫辛酸(与赖氨酸结合的酰胺) 188.03296 188.3147
N-乙酰己糖胺(N-乙酰半乳糖胺,N-乙酰葡糖胺) 203.07937 203.1950
法尼基化 204.18780 204.3556
豆蔻酰化 210.19836 210.3598
生物素化(通过酰胺键与赖氨酸连接) 226.07760 226.2994
磷酸吡哆醛(形成赖氨酸的席夫碱) 231.02966 231.1449
棕榈酰化 238.22966 238.4136
硬脂酰化 266.26096 266.4674
香叶酰香叶酰化 272.25040 272.4741
N-乙酰神经氨酸(唾液酸,NeuAc,NANA,SA) 291.09542 291.2579
谷胱甘肽化 305.06816 305.3117
羟乙酰神经氨酸 (NeuGc) 307.09033 307.2573
5‘-腺苷化 329.05252 329.2091
4'-磷酸泛酰巯基乙胺 339.07797 339.3294
ADP 核糖基化(来源于NAD) 541.06111 541.3052
甲基 (Me) 14.01565 14.0269
甲酸基 (CHO) 27.99491 28.0104
乙烷基 (Et) 28.03130 28.0538
乙酰基 (Ac) 42.01056 42.0373
三丁基 (t-Bu) 56.06260 56.1075
甲氧苯基 90.04695 90.1246
苄基 (Bzl) 90.04695 90.1246
三氟乙酰基 (Tfa) 95.98230 96.0087
N-羟基丁二酰亚胺 (ONSu, Osu) 97.01638 97.0734
T-叔丁氧羰基 (Boc) 100.05243 100.1173
苯甲酰基 (Bz) 104.02621 104.1082
4-甲基苄基 (Meb) 104.06260 104.1515
硫代甲氧苯基 106.02411 106.1912
羟甲基 (Bom) 120.05751 120.1509
4-硝基苯 (Onp) 121.01638 121.0954
苄氧羰基 (Z) 134.03678 134.1344
2-硝基苯甲酰基 (NBz) 149.01129 149.1058
2-硝基苯亚磺酰基 (Nps) 152.98845 153.1614
4-对甲苯磺酰基 (Tosyl, Tos) 154.00885 154.1894
五氟苯基 (Pfp) 165.98419 166.0501
D二苯甲基 (Dpm) 166.07825 166.2224
2-邻氯苯氧化羰基 (Cl-Z) 167.99781 168.5792
三氯苯基 177.91438 179.4320
邻溴苯氧化羰基(Br-Z) 211.94729 213.0305
氯甲酸芴甲酯(Fmoc) 222.06808 222.2432
三苯甲基(Triyl, Trt) 242.10955 242.3202
2,2,5,7,8-五甲基苯并二氢吡喃-6-磺酰基 266.09767 266.3611
返回页首
返回磷酸化页面