磷酸化
糖苷酶F
糖苷酶F蛋白质组学级, (P 7367)
这种高纯度且十分稳定的内切糖苷酶经过优化,可有效释放对于结构-功能分析十分重要的N-连接寡糖。该糖苷酶非常适于凝胶电泳后或基于溶液的分析。其适于蛋白质组学和糖生物学,且兼容基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱分析。
这种酶是一种天然糖苷酶,可切割天冬酰胺和N-乙酰葡糖胺之间的连接。通过PNGase处理,可研究单个蛋白质或混合物中的N-连接糖类。无论是使用电泳、层析还是其他糖蛋白分离方法,该酶都可以单独或者与其他糖苷酶协同使用,确定完整的糖类含量。这种酶可用于发现和分析糖类,以及潜在的糖类治疗药物。
产品特点与优点
  • 非常稳定
    冻干形态,可根据应用适当复溶并确保最佳活性
  • 高纯度
    无蛋白酶/糖苷酶污染导致的降解,可提供清晰的MALDI-MS光谱
  • 高特异活性
    十分有效,可完全去除所有的N-连接糖类
  • 低盐
    不受污染缓冲剂对MALDI-MS分析的影响
  • 便利的包装尺寸
    只使用所需数量的酶,杜绝浪费