离子交换层析
离子交换层析根据蛋白质的总电荷之间的差异来分离分子。通常用于蛋白纯化,但也可用于寡核苷酸、多肽或其他带电分子的纯化,目的蛋白必须带有与树脂连接的官能团相反的电荷才能结合。例如,一般带有总正电荷的免疫球蛋白会很好地与含有带负电荷官能团的阳离子交换剂结合。因为这种相互作用是离子型的,所以结合必须在低离子条件下进行。洗脱是通过增加离子强度,分解离子相互作用,或通过改变蛋白质的pH值来实现的。