蛋白质组学
蛋白质电泳
在现代生命科学中,电泳是分离、离析和表征各种生物分子的基本技术。在大多数情况下,它已成为一种简单、容易、快速的分析方法,广泛应用于从蛋白质到核酸的研究中。电泳技术在进入方案下一个部分之前可用于监测单一关键步骤的结果,也可用于实验的最终分析。
通过蛋白质电泳,研究人员可应用基于等电点(IEF)的差异获的天然或SDS聚丙烯酰胺电泳或电泳分离等技术。随着对未知基因产物分析需求的不断增加,二维电泳等多维分析技术越来越受到欢迎。
针对聚丙烯酰胺凝胶电泳(PAGE)技术,Sigma提供了1,060-545,000的PAGE电泳分子量标准、银染分子量标准、荧光分子量标准、生物素化分子量标准、重组分子量标准、亮彩分子量标准、以及更多PAGE电泳分子量标准选择。