考马斯染色剂
我们提供一系列适用于多种电泳程序的考马斯®蛋白染色剂。EZBlue™和亮蓝考马斯®染色剂是专门为SDS-PAGE凝胶中的蛋白染色而设计的。
参考我们的染色试剂选择图,为您感兴趣的生物分子选择合适的染色剂。
 EZBlue™凝胶染色试剂(G1041)
EZBlue™试剂的特点和优点
方便、灵敏、安全,EZBlue™考马斯亮蓝G-250胶体蛋白染色剂在显著减少染色时间的同时,提高了蛋白电泳信噪比。
EZBlue™试剂的特点和优点:
  • 预混液省去了配制染色剂的时间和精力;无需加入甲醇或酸
  • 胶体染色液只与蛋白质反应,而不是凝胶本身
  • 灵敏度提高确保可以检测到低丰度蛋白(低至5 ng)
  • 快速反应减少染色或冲洗所需时间
  • 无需脱色步骤尽管水洗可能会加强条带并澄清背景
  • 消除溶剂浪费因此您节省了有害物质处置的费用
EZBlue™染色步骤
  1. 电泳后,从包埋盒中取出凝胶,置于旋转振动筛的托盘中
  2. 在水中洗凝胶3次,每洗一次搅拌5分钟
  3. 加入EZBlue™染色试剂
  4. 搅拌1小时
  5. 倾析
  6. 可选:在水中洗涤(搅拌1小时直至深夜)以加强蛋白质信号
产品 产品名称 尺寸
G1041 EZBlue™凝胶染色试剂 500 mL
3.8L
 亮蓝G浓缩液
亮蓝G浓缩液是一种考马斯G-250甲醇基染色剂,设计用于聚丙烯酰胺和琼脂糖凝胶中的蛋白质检测。因为这种染色剂含有甲醇和乙酸,凝胶在染色前不需要固定步骤。每瓶用水稀释至1l。
产品# 产品名称 尺寸
B8522 亮蓝G浓缩液 1瓶
 亮蓝R染色液
亮蓝R染色液师专门为SDS-PAGE和琼脂糖凝胶中蛋白的染色而设计。因为这种染色剂含有乙醇和乙酸,凝胶在染色前不需要固定步骤。将凝胶浸入染色液中30min,用10%醋酸脱色。
产品# 产品名称 尺寸
B6529 亮蓝R染色试剂 1 L
SDS-PAGE染色常用方法
SDS-PAGE考马斯®染色液
1.25g考马斯®蓝R-250(产品编号.B7920)
225mL甲醇(产品编号.34860)
225Ml Milli-Q®
50mL冰醋酸(产品编号.A9967)
SDS-PAGE脱色液
300mL甲醇(30%)
100mL醋酸(10%)(产品编号.A9967)
600mL Milli-Q®