等电子聚焦
ProteoGel™ IPG试剂条
等电子聚焦(IEF)代表二维(2D)电泳的第一维,固定化pH梯度(IPG)条有助于这种分析。应用于IPG条带的每个样品蛋白都会迁移到其等电点(pI),在该点上其净电荷为零 ProteoGel IPG条带有三种长度,以适应各种凝胶尺寸和6个pH范围,从而实现最佳分离。
功能和优势
  • 具有重叠选项的窄范围和宽范围条带,分三种长度,可实现大多数蛋白质样品的最佳分辨率
  • 制造中的控制确保可再现的性能
  • IPG条带减少制备时间,又减少试剂浪费
  • 条带被标记为极性,以确保正确的方向
由Proteome Systems™ 制造
ProteoGel™ IPG试剂条
货号 产品名称 尺寸
I2531 7厘米,ph3-10,ProteoGel IPG条带 12个一装
I3031 7厘米,ph3-5,ProteoGel IPG条带 12个一装
I2906 7厘米,ph4-7,蛋白凝胶IPG条 12个一装
I3156 7cm,ph5-8,ProteoGel IPG条带 12个一装
I7406 7厘米,ph6-11,ProteoGel IPG条带 12个一装
I3281 7厘米,ph8-11,ProteoGel IPG条带 12个一装
I3406 11cm,ph3-10,ProteoGel IPG条带 12个一装
I3656 11cm,ph3-5,ProteoGel IPG条带 12个一装
I3531 11cm,ph4-7,ProteoGel IPG条带 12个一装
I3781 11cm,ph5-8,ProteoGel IPG条带 12个一装
I7531 11cm,ph6-11,ProteoGel IPG条带 12个一装
I3906 11cm,ph8-11,ProteoGel IPG条带 12个一装
I4031 18厘米,ph3-10,ProteoGel IPG条带 12个一装
I4281 18厘米,ph3-5,ProteoGel IPG条带 12个一装
I4156 18厘米,ph4-7,ProteoGel IPG条带 12个一装
I4406 18厘米,ph5-8,ProteoGel IPG条带 12个一装
I7656 18厘米,ph6-11,ProteoGel IPG条带 12个一装
I4531 18厘米,ph8-11,ProteoGel IPG条带 12个一装
返回顶部
ProteoGel™IPG平衡缓冲液
ProteoGel IPG平衡缓冲液专门用于简化一维和二维分析之间的转换。等电子聚焦后,IPG条带必须平衡以进一步变性蛋白质,保持溶解度,并建立适合SDS-PAGE分析的pH值。方便实用,ProteoGel IPG平衡缓冲液兼容所有SDS-PAGE凝胶系统。以瓶装粉末出售,用水重新配制,生产50毫升含有0.05 M三醋酸盐,2%SDS,6 M尿素和0.0067%溴酚蓝ph7.0的溶液。
与Proteome Systems™合作开发的技术
货号 产品名称 尺寸
I7281 ProteoGel IPG平衡缓冲液 1瓶
返回顶部
ProteoPrep™还原和烷基化试剂盒
ProteoPrep™还原和烷基化试剂盒提供三丁基膦(TBP)和碘乙酰胺(IAA),用于蛋白质二硫键的还原和烷基化。提供了在装载固定化pH梯度( IPG )条带之前、在SDS - PAGE电泳之前平衡聚焦的IPG条带期间、或者在胰蛋白酶消化之前在凝胶中还原和烷基化溶液中蛋白质的程序。
功能和优势
  • 蛋白质的还原和烷基化-减少由于形成二硫键造成的假象
  • 2D凝胶具有更少的条纹、更高的分辨率、更少的伪影 ——当蛋白质样品在等电子聚焦前被还原和烷基化时,再现性更好
成分
  三丁基膦原液
  烷基化试剂碘代乙酰胺
货号 产品名称 尺寸
PROT-RA ProteoPrep还原&烷基化试剂盒 1个试剂盒
返回顶部
回到蛋白质电泳