蛋白质电泳
蛋白分子量标准
蛋白质分子量标准可以用来计算样本的分子量、监测电泳进度,或者作为分析条件的阳性对照。Sigma为各类蛋白质电泳实验(例如银染法、等电聚焦电泳、荧光研究等)提供了广泛的蛋白分子量标准选择。所有蛋白分子量都经过性能担保认证测试,包装规格便利。
 ColorBurst™ 蛋白分子量标准
ColorBurst 蛋白分子量标准色彩明亮、解析度上佳、方便、稳定,可在各种不同胶组成和浓度下取得出色的检测效果。ColorBurst包括8种被化学还原、烷基化、用鲜艳的彩色染料标记的8到220kDa蛋白质。ColorBurst可以用来估算样品分子量、监测电泳进度,或者用来确认电转染是否完成。每小瓶有500ml标准溶液可以完成100次试验。
 特性和优势
  • 超高解析度可估计样本分子量
  • 无需冻融循环可减少降解、延长储存期限
  • 即用型,使用前不需要煮沸
  • 凝胶上样本产品前不需要经过化学还原
ColorBurst Marker 10-20% Tris-Glycine
C1992
10-20% Tris-Glycine凝胶依次上样3、5和7µl(从左到右)ColorBurst 分子量标准。在10X10cm,1mm厚的10孔预制凝胶上,采用标准条件对分子量标准进行凝胶电泳
条带从图1的凝胶(左侧Tris-Glycine,右侧Tris-Glycine胶)转印到硝酸纤维膜上。电转使用Towbin缓冲液(20%甲醇中加入Tris-Glycine),70v,90分钟完成。
ColorBurst Marker 4-20% Tris-Glycine
C4861
凝胶依次上样3、5和7µl(从左到右)ColorBurst 分子量标准。在10X10cm,1mm厚的10孔预制4-20%Tris-Glycine凝胶上,采用标准条件对分子量标准进行凝胶电泳。
条带转印到硝酸纤维膜上。电转使用Towbin缓冲液(20%甲醇中加入Tris-Glycine),70v,90分钟完成。
货号 产品名称 规格
C1992 ColorBurst™ 蛋白电泳标准(M.W. 8,000-220,000) 1 瓶
C4861 ColorBurst™ 蛋白电泳标准,高分子量范围(M.W. 30,000-220,000) 1 瓶
 显色蛋白分子量标准
Sigma显色蛋白分子量标准含有5-6种显色染料标记的蛋白,能用来监测蛋白质电泳迁移和电转效果。其中的低分子量范围可以用于Laemmli SDS-PAGE系统,超低分子量范围可以用于Tricine SDS-PAGE 系统。
C6210 在10-20% Tris-tricine凝胶上电泳分离     
C6210 Color Marker Ultra-low Range (M.W. 1,060-26,600)   C3187 Color Marker Low Range (M.W. 6,500-45,000) C3187 在16% Tris-tricine凝胶上电泳分离。
货号 产品名称 规格
C6210 超低分子量范围彩色蛋白标准(M.W. 1,060-26,600) 1 瓶
C3187 低分子量范围彩色蛋白标准(M.W. 6,500-45,000) 0.5 毫升
 蓝色预染蛋白分子量标准
Sigma蓝色预染蛋白标准含有7种蓝色染料标记蛋白,能用来监测蛋白质电泳迁移和电转效果。
SDS7B2 Prestained Molecular Weight Marker (M.W. 27,000-180,000)
SDS7B2 在4-20% Tris-glycine凝凝胶上电泳分离。
货号 产品名称 规格
SDS7B2 预染色蛋白分子量标准(M.W. 27,000-180,000) 1 瓶
 SigmaMarkers™
SigmaMarkers系列标准的蛋白分子量可以覆盖大多数蛋白和他们的亚基。和样本缓冲液一起制成冻干粉末的高、低和宽分子量范围标准,经水复溶后可立即使用。Coomassie® Blue染色电泳后,形成分布清晰、平均的条带。
货号 产品名称 规格
S8445 宽分子量范围SigmaMarker蛋白标准(M.W. 6,500-200,000) 1 & 10 瓶
M3913 低分子量范围SigmaMarker™ 蛋白标准(M.W. 6,500-66,000) 1 瓶
S8320 高分子量范围SigmaMarker蛋白标准(M.W. 36,000-200,00) 1 & 10 瓶
 超低分子量范围标准
Sigma蛋白分子量标准产品中提供超低分子量范围标准。超低分子量范围标准适合于Tricine SDS-PAGE 系统。
Ultra Low Range Marker run on a 10-20% Tris-Tricine SDS-PAGE gel 5 µl 1:20稀释的超低范围分子量标准(M3546)在10-20% Tris-Tricine SDS-PAGE胶上电泳,经5%戊二醛固定和EZBlue(G1041)染色.
货号 产品名称 规格
M3546 超低范围分子量标准(M.W. 1,060-26,600) 1 瓶
 多肽分子量标准
多肽分子量标准是七种2,500 到17,000 Da的多肽混合物。
货号 产品名称 规格
MWSDS17S 多肽分子量标准 1 瓶
 其他未染色蛋白分子量标准
Sigma历史悠久的蛋白分子量标准SDS7和SDS6H2(前Dalton蛋白分子量标准),含有适用于Weber Osborn (1)电泳系统和 Laemmmli SDS-PAGE系统的蛋白质混合物。
SDS7在4-20% Tris-glycine凝胶上电泳分离,经EZ蓝色蛋白染色剂染色.
SDS7 Molecular Weight Marker (M.W. 14,000-66,000)
SDS6H2 Molecular Weight Marker (M.W. 30,000-200,000)
SDS6H2在4-20% Tris-glycine胶上凝胶上电泳分离,经EZ蓝色蛋白染色剂染色。
货号 产品名称 规格
SDS7 蛋白分子量标准(M.W. 14,000-66,000) 1 瓶
SDS6H2 蛋白分子量标准(M.W. 30,000-200,000) 1 瓶
1. Weber, K.; Osborn, M. J. Biol. Chem. 244:4406, (1969)
 Chemichrome™ Western Control
Chemichrome™ Western Control是一种理想的蛋白分子量标准,可作为电泳以及后续的蛋白质印迹的阳性对照。和ColorBurst™相似, Chemichrome™ 包含一条额外的小鼠IgG条带。在电泳过程中,鲜艳的彩色蛋白质条带可以作为蛋白质迁移的阳性对照。在印迹实验中,同样鲜艳的彩色蛋白质条带说明电转完成。和小鼠一抗和二抗一同孵育后,小鼠 IgG条带(重链)可以作为使用比色或化学发光底物时的阳性对照。 Chemichrome™ Western Control操作简单、极为实用,可以帮助研究者确认自己每一步实验是否成功。该产品提供200 µl即用溶液装。
 特性和优势
  • 能用来确认膜转完成
  • 能用来验证成功的免疫印迹实验条件
  • 兼容许多过氧化物酶和磷酸酶底物,包括TMB 和ECL®
货号 产品名称 规格
C2242 Chemichrome™ Western Control 1 瓶
Chemichrome™ Ultimate
与Colorburst™ 和Chemichrome™ Western Control类似,Chemichrome Ultimate 含有8种鲜艳能够作为蛋白电泳以及电转阳性对照的显色多肽。除小鼠IgG外,Chemichrome Ultimate还含有山羊和兔IgG,使用比色或化学发光底物时,可以作为免疫印迹阳性对照。
货号 产品名称 规格
C2117 Chemichrome™ Ultimate 1 瓶
 ProteoProfile™ PTM蛋白分子量标准
在蛋白组学分析中最常遇到蛋白质翻译后修饰就是糖基化和磷酸化。ProteoProfile PTM蛋白分子量标准含有糖基化和磷酸化的蛋白质,可作为使用SDS-PAGE研究翻译后修饰蛋白的阳性或阴性对照。电泳会产生四个条带。
高选择性 ProteoProfile PTM蛋白分子量标准(P1745)含有糖基化和非糖基化蛋白,在 4-20% SDS-PAGE凝胶上电泳分离。凝胶先用GlycoProfile III (PP0300)染色(左图),荧光成像,然后用EZBlue™ 凝胶染色试剂(G1041)将染色总蛋白(右图)。每个条带约有300ng蛋白。
  1. BSA(非糖基化,非磷酸化)
  2. 卵白蛋白(糖基化,磷酸化)
  3. b-Casein(非糖基化,磷酸化)
  4. RNase B (糖基化,非磷酸化)
货号 产品名称 规格
P1745 ProteoProfile PTM蛋白分子量标准 0.1ml
 生物素化蛋白分子量标准
生物素化蛋白分子量标准含有生物素标记的蛋白,在电泳和电转之后,可以方便地用链霉亲和素过氧化物酶偶联物(S5512)和显色试(如TMB (T0565))检测到。
B2787 Biotinylated Molecular Weight Marker (M. W. 6,500-180,000)
B2787在12.5%凝胶上电泳分离并被转移到硝酸纤维膜上,经链霉亲和素过氧化物酶偶联物(S5512)和显色试剂(C8890)染色。
货号 产品名称 规格
B2787 生物素化蛋白分子量标准 1 瓶
 2D电泳蛋白分子量标准
该蛋白分子量标准集专用于变性IEF和2D电泳,包含了四种精选蛋白,可在较广范围的2D凝胶上形成对角线模式图案。
2D Gel Electrophoresis Marker containing amyloglucosidase, Ovalbumin, carbonic anhydrase and myoglobin
5µl 2D蛋白分子量标准(M3411)用两性电解质混合液(pH3.5-9.5的电解质和pH2.5-4.5电解质按照1:2.5混合)在12.5% SDS-PAGE 凝胶进行电泳分离。经Coomassie Brilliant Blue G (B8522)进行凝胶染色。
  1. 黑曲霉来源淀粉葡糖苷酶 (A8437)
  2. 卵白蛋白(O4757)
  3. 人类红细胞来源碳酸酐酶(C4806)
  4. 马心脏来源肌球素(M7911)
货号 产品名称 规格
M3411 2D电泳蛋白分子量标准 7.6-3.8 pl
 荧光蛋白分子量标准
Sigma荧光蛋白分子量标准由FITC标记蛋白组成,解析度高,能够在聚丙烯酰胺胶和膜上用紫外光方便地显像。
F3526 Fluorescent Molecular Weight Marker (M.W. 20,100-205,000)
F3526在4-20% Tris-glycine 凝胶上电泳并在紫外光下显像.
货号 产品名称 规格
F3526 荧光蛋白分子量标准(M.W. 20,100-205,000) 1瓶
 重组蛋白分子量标准
重组蛋白分子量标准包含分子量大小精确的蛋白,分子量非别为15、25、35、50、75、100和150 kDa。重组体蛋白分子量标准形成明确的条带,可以用来精确计算样品分子量。
货号 产品名称 规格
M0671 重组体蛋白分子量标准(M.W. 15,000-150,000) 0.5ml
 银染蛋白分子量标准
银染 SDS- PAGE蛋白分子量标准混合物用于银染凝胶上的分子量测定,含有分布均匀、辨析度高的等密度蛋白。详见我们的ProteoSilver™ 染色剂
Silver Stain Molecular Weight Marker gel image 7 µl 1:15稀释的银染蛋白分子量标准(M6539)
在10-18% SDS-PAGE凝胶上电泳和银染。
货号 产品名称 规格
M6539 银染蛋白分子量标准(M.W. 6,500-180,000)(M.W. 20,100-205,000) 1瓶
 SYPRO Marker
SYPRO蛋白分子量标准包含11种蛋白,适于SDS-PAGE,可以用SYPRO荧光蛋白胶染色显像。
货号 产品名称 规格
P7869 SYPRO®蛋白分子量标准 1瓶
 非变性蛋白分子量标准
Sigma非变性蛋白分子量标准包含5种分开的蛋白,可以用于天然聚丙烯酰胺凝胶电泳系统。
货号 产品名称 规格
MWND500 MWND500试剂盒,分子量14,000 - 500,000,非变性 1 KT
 IEF分子量标准(3.6-9.3)
IEF蛋白分子量标准(3.6-9.3)是有明确pI值的蛋白混合物。该蛋白质混合物在指定pH范围内会形成分布均匀的清晰条带。
货号 产品名称 规格
I3018 IEF Mix 3.6-9.3 1瓶