免疫印迹缓冲液及试剂
我们具有多种缓冲液和试剂用于免疫印迹。封闭缓冲液、转移缓冲液、洗涤缓冲液均具有合适的包装尺寸。还有多种试剂可供选择,包括甲醇、奶粉、甘氨酸等。
白蛋白、牛血清,A9647
有10克、50克和100克三种规格可供选择。
碱性磷酸酶稳定缓冲液,A4955
专为稳定稀释碱性磷酸酶-抗体结合物而制成,此溶液含1%牛血清白蛋白和15 mM叠氮化钠的Tris缓冲盐水,pH 值为8.0。有100毫升和1升两种规格可供选择。
CAPS、C2632
用于免疫印迹。有25克、100克、6×100克和250克四种规格可供选择。
λ卡拉胶,C3889
该产品含有从Gigartina aciculaire和G. pistillata这两种物种上分离的纯度几乎为100%的λ卡拉胶。可提供1、5、25和100克四种规格。
5%的酪蛋白溶液,来自牛奶,C4765
用于免疫印迹的封闭液。可提供10毫升规格。
冷水鱼明胶,G7765
本品约含45%明胶水溶液,以及0.15%对羟基苯甲酸丙酯和0.2%对羟基苯甲酸甲酯作为防腐剂。可提供250毫升和1升两种规格。
猪皮明胶,G8150
用于免疫印迹的阻断蛋白。有100克和500克两种规格。
戊二醛溶液,25%水溶液,G6257
可提供10毫升、10×10毫升、100毫升和1升四种规格。
甘氨酸,G8898
甘氨酸是Towbin缓冲液的成分。有500克和1公斤两种规格。
MES半钠盐,M0164
溶于1升去离子水中的每小袋物质将在25°C下产生0.1m的钠MES缓冲液,pH值为6.1。提供10包和5 x10包两种规格。
甲醇,M1775
提供1加仑和4 x1加仑两种规格。
脱脂干牛奶, M7409
用100ml去离子水复溶,得到3%的w/v溶液。可提供1瓶和5瓶两种规格。
MOPS半钠盐,M0289
将每个箔袋的物质溶解在1升去离子水中,得到0.1m钠MOPS缓冲液。提供10包和5 x10包两种规格。
过氧化物酶稳定缓冲液,P9209
专为过氧化物酶-抗体结合物的稳定稀释而制成,该溶液含有1%牛血清白蛋白和在pH值为7.4的磷酸盐缓冲盐水中的抗微生物剂。可提供1升的规格。
磷酸盐缓冲盐水片,pH值为7.4,P4417
将一片溶于200ml去离子水中,在25°C下得到0.01m磷酸盐缓冲液、0.0027m氯化钾和0.137m氯化钠,pH值为7.4。可提供50片和100片两种规格。
磷酸盐缓冲盐水10倍浓缩液,P7059
用于免疫印迹。提供1 L的包装规格。
磷酸盐缓冲盐水,pH值为7.4,P3813
当溶于1升蒸馏水或去离子水时,一小袋的物质将得到0.01 M磷酸盐缓冲盐水(NaCl 0.138 M;KCl:0.0027 M);pH值在25°C时为7.4。可提供1包、10包和5 x10包三种规格。
磷酸盐缓冲盐水与牛血清白蛋白,pH值为7.4,P3688
当溶于1升蒸馏水或去离子水时,一小袋的物质将产生0.01m磷酸盐缓冲盐水(NaCl:0.138 M;KCl:0.0027 M);BSA:温度为25°C时的pH值为7.4。提供10包的规格。
含3%脱脂牛奶的磷酸盐缓冲盐水,pH值为7.4,P2194
溶于100ml去离子水中的每小袋物质将在25°C下产生含有3%的w/v脱脂牛奶的0.05m磷酸盐缓冲盐水,pH值为7.4。提供10包和5 x10包两种规格。
磷酸盐缓冲盐水与TWEEN 20,pH值为7.4,P3563
当溶于蒸馏水或去离子水时,一小袋的物质将在25°C下产生0.01m磷酸盐缓冲盐水(NaCl:0.138 M;KCl:0.0027 M);TWEEN 20:0.05%,pH值为7.4。提供10包和5 x10包两种规格。
枸橼酸磷酸盐缓冲液片,P4809
将一片溶于100ml去离子水中,在25°C下得到0.05m磷酸盐柠檬酸盐缓冲液,pH值为5.0。有50片和100片两种规格。
含过氧硼酸钠胶囊的枸橼酸磷酸盐缓冲液,P4922
将一粒胶囊的物质溶于100ml去离子水中,得到0.05m柠檬酸磷酸盐缓冲液,含有0.03%的过硼酸钠作为H2O2的替代物,在25°C 时pH 值为5.0。有50粒和100粒两种规格。
含过氧化氢尿素片的枸橼酸磷酸盐缓冲液,P9305
含尿素过氧化氢的枸橼酸磷酸盐缓冲液片可用作过氧化物底物。可提供50片和100片两种规格。
十二烷基硫酸钠(SDS),L3771
可提供25克、100克、500克和1公斤四种规格。
Tris-甘氨酸缓冲液10倍浓缩液,T4904
Tris-甘氨酸缓冲液用于制备Tris-甘氨酸-甲醇转移缓冲液。用甲醇和水将10倍Tris-甘氨酸缓冲液稀释至1倍,制成含有25 mM Tris、192 mM甘氨酸和20%甲醇的溶液。可提供1升的规格。
Tris缓冲盐水片,T5030
将一片溶于15ml去离子水中,在25°C下得到0.05 M Tris和0.15 M氯化钠,pH值为7.6。有50片和100片两种规格。
Tris缓冲盐水,pH值为8.0,T6664
当溶解在一升蒸馏水或去离子水中时,一小袋物质将产生0.05 M Tris缓冲盐水(NaCl:0.138 M;KCl:0.0027 M);在25°C下的pH值为8.0。提供10包的规格。
Tris缓冲盐水与牛血清白蛋白,pH值为8.0,T6789
当溶于一升蒸馏水或去离子水时,一小袋物质将产生0.05 M Tris缓冲盐水(NaCl:0.138 M;KCl:0.0027 M);牛血清白蛋白:在25°C下的pH值为8.0。提供10包的规格。
含3%脱脂牛奶的Tris缓冲盐水,pH值为8.0,T8793
当溶解在100 mL蒸馏水或去离子水中时,一小袋物质将产生0.05 M Tris缓冲盐水,在25°C下的pH值为8.0,含有3%的w/v脱脂奶。提供10包和5 x10包两种规格。
三唑碱,T1503
可提供15克、100克和250克三种规格。
尿素,8 M,U6504
有500克和1公斤三种包装尺寸。
免疫印迹阻断剂溶液,W0138
免疫印迹阻断剂溶液已针对使用辣根过氧化物酶(HRP)偶联物的检测系统进行了优化;它也与基于碱性磷酸酶的系统兼容。免疫印迹阻断剂溶液与PVDF和硝酸纤维素膜均相容。提供400毫升的规格。