蛋白定量
二辛可宁酸试剂盒
蛋白定量是生化研究中最为常见的操作之一。二辛可宁酸(BCA)测定法的原理类似于Lowry法,因为它们都依赖于在碱性条件下形成Cu2+ -蛋白复合物,并随后将Cu2+ 还原成Cu1+。还原的量与存在的蛋白量成正比。相应研究已经表明半胱氨酸、胱氨酸、色氨酸、酪氨酸和肽键能够将Cu2+ 还原成Cu1+。BCA在碱性环境中可与Cu1+形成紫蓝色络合物,从而为在最大562nm的吸光值下监测蛋白还原碱性Cu2+提供了基础。BCA分析比Biuret或Lowry法更为灵敏和易于适用。另外,它比Bradford检测更为稳定。与其他蛋白质检测技术相比,BCA测定法具有许多优点:
  • 显色复合物更为稳定
  • 对于去污剂的敏感性更低
  • 适用于一系列更宽范围的蛋白浓度
组分
  二辛可宁酸溶液
  4% (w/v) CuSO 4 • 5H2O 溶液
  蛋白标准品溶液
BCA蛋白兼容性图表
订购信息
货号 产品名称 规格
BCA-1 二辛可宁酸蛋白定量试剂盒 1 kit
B9643 二辛可宁酸溶液 1 L
D8284 二辛可宁酸二钠盐 1 g
5 g
10 g
25 g
C2284 硫酸铜溶液 25 mL
返回页首
返回蛋白定量页面