提取试剂盒及试剂
Proteoprep试剂盒
产品名称 货号 功能 处理样本通量 起始样品量 兼容应用
ProteoPrep® 通用提取试剂盒 PROT-TWO 对细胞中的两种组分进行分离基于溶解性对蛋白进行富集 10 2 mL 二维电泳 (2DE)
ProteoPrep® 膜蛋白提取试剂盒 PROT-MEM 两步法对所有细胞膜蛋白进行选择性富集 6 2 mL 二维电泳 (2DE)
ProteoPrep® 样品提取试剂盒 PROT-TOT 对总样品进行增溶以用于全面的分析 40 (4 x 10 每种材料) 2 mL 二维电泳 (2DE)
ProteoPrep® 去污剂取样剂盒 PROT-DT 10种去污剂用于比较和优化提取 最少10个(每种1个) 100 mL 2DE、LC或MS,取决于中间步骤
ProteoPrep® 还原及烷化试剂盒 PROT-RA 在2DE前对SH基团进行还原和封闭 20 1 mL 2DE, LC, LS-MS或MS,取决于中间步骤
ProteoPrep® 蛋白沉淀试剂盒 PROT-PR 沉淀蛋白以浓缩或去除干扰物质 50 0.1 mL 2DE、LC、LS-MS或MS,取决于中间步骤
ProteoPrep® 通用提取试剂盒,(PROT-TWO)
用于分离可溶性胞浆及膜蛋白组分的连续提取
该试剂盒通过采用全新的创新性去污剂以及独特配方的试剂和优化实验方案,制备可特别直接用于二维(2D)电泳的两种亚细胞组分蛋白。
  • 组分1:可溶性/胞浆蛋白
  • 组分2:膜蛋白
独特的还原和烷化试剂制备在2D凝胶中具有更好聚焦和更少条纹的样品。该试剂盒所提供的试剂可用于从至少十个样本中制备两个相应的组分。
该试剂盒可适用于蛋白质组学研究中各种不同模式生物来源的样品。(从大肠杆菌提取物中获得的极佳结果。)更好的溶解度可实现更高的蛋白载量,从而在2D凝胶中获得更好的低丰度蛋白可视化结果。
ProteoPrep® 通用提取试剂盒实验方案
特点及优势
  • 创新性去污剂制备 - 显著提高的溶解度可实现更高的蛋白载量以及在2D凝胶中更好的低丰度蛋白可视化结果
  • 两种预混合的增溶溶液 - 制备两种不同的组分以实现更为简单的2D分析
  • 预测量的还原及烷化试剂 - 易用型试剂可带来更好的IEF分辨率。
  • 预称重的干混料 - 稳定并易于复溶。
  • 便捷式包装 - 避免浪费。可仅适用所需的量。
组分
可溶性胞浆提取试剂
可溶性蛋白重悬试剂
细胞和细胞器膜溶解试剂
三丁基膦储存液
烷化试剂,碘乙酰胺
返回页首
ProteoPrep® 膜蛋白提取试剂盒, (PROT-MEM)
用于总膜蛋白提取
该试剂盒通过采用全新的创新性去污剂以及独特配方的试剂和优化实验方案,制备可特别直接用于二维(2D)电泳的膜蛋白单种组分。独特的还原和烷化试剂制备在2D凝胶中具有更好聚焦和更少条纹的样品。
该试剂盒可适用于蛋白质组学研究中各种不同模式生物来源的样品。(从大肠杆菌提取物中获得的极佳结果。)更好的溶解度可实现更高的蛋白载量,特别是对于复杂的膜结合蛋白,从而在2D凝胶中获得更好的低丰度或拷贝蛋白可视化结果。
ProteoPrep® 膜蛋白提取试剂盒实验方案
特点及优势
  • 创新性去污剂制备 - 显著提高的溶解度可实现更高的蛋白载量以及在2D凝胶中更好的低丰度蛋白可视化结果
  • 两种预混合的增溶溶液 - 在提取之前去除具有干扰性的非膜蛋白,有助于获取更为整齐的2D阵列结果
  • 预测量的还原及烷化试剂 - 易用型试剂可带来更好的IEF分辨率。
组分
可溶性胞浆和松散结合膜蛋白提取试剂
细胞和细胞器膜溶解试剂
三丁基膦储 液
烷化试剂,碘乙酰胺
返回页首
ProteoPrep® 试用提取试剂盒, (PROT-TOT)
用于总蛋白提取物制备的测试或提取条件优化
该试剂盒提供四种具有增溶能力的提取试剂(试剂1-4),每种提取试剂均可从细胞样品中制备总蛋白提取物。除常规试剂外,该试剂盒还包括最新一代的去污剂。该试剂盒可用于比较从四种试剂中获得的蛋白提取物,并进行优化以满足您的特别需要。还原和烷化试剂产生的蛋白质样品在2D凝胶中表现更好的聚焦和更少的条纹。试剂盒中含有使用每种提取试剂用于至少十个样本提取的所需全部试剂。对于经优化而确定使用某一种离液序列高提取试剂的用户,每种试剂可作为单独的产品以用于采购。
ProteoPrep® 样品提取试剂盒实验方案
功能及优点
  • 四种预混合的增溶试剂 - 实现快速的溶解
  • 预测量的还原及烷化试剂 - 易用型试剂可带来更好的IEF分辨率。
  • 创新性去污剂制备 - 显著提高的溶解度可实现更高的蛋白载量以及在2D凝胶中更好的低丰度蛋白可视化结果
组分
离液序列高膜提取试剂1
离液序列高膜提取试剂 2
离液序列高膜提取试剂 3
离液序列高膜提取试剂 4
三丁基膦储存液
烷化试剂,碘乙酰胺
返回页首
ProteoPrep® 去污剂取样剂盒, (PROT-DT)
采用最具创新性去污剂来对蛋白提取过程进行定制和优化
蛋白提取被许多人认为是蛋白质组学分析的最关键步骤,而溶解待研究蛋白质则是首先需要进行的环节。ProteoPrep去污剂试用装包含10种非离子和两性离子去污剂,用于膜蛋白的溶解。各种去污剂可用于检测和优化随目标蛋白质和细胞类型而变化的提取配方。
去污剂详细信息
组分列表
返回页首
ProteoPrep® 还原及烷化试剂盒, (PROT-RA)
ProteoPrep还原及烷化试剂盒为蛋白质二硫键的还原和烷化提供三丁基膦(TBP)和碘乙酰胺(IAA)。在加载固定化pH梯度(IPG)条之前、在SDS-PAGE电泳之前已聚焦IPG条平衡期间或者是在胰蛋白酶消化之前的凝胶中进行溶液中蛋白的还原和烷化过程。
返回页首
ProteoPrep® 蛋白沉淀试剂盒, (PROT-PR)
ProteoPrep蛋白沉淀试剂盒含有独立的三氯乙酸(TCA)和脱氧胆酸钠(DOC)试剂,用于从水相样本中进行蛋白的沉淀。TCA是一种沉淀蛋白的经典试剂;然而,它不能有效用于低于30ug的定量蛋白沉淀。将TCA与DOC结合使用可沉淀少至3ug的蛋白质。该试剂盒所提供的试剂足以沉淀50个0.1mL的蛋白质样品。
ProteoPrep® 蛋白沉淀试剂盒实验方案
功能及优点
  • 快速 - 在约1小时内完成沉淀
  • 便捷 - 所有三种试剂均为即用型
  • 灵活 - 可根据所需的蛋白浓度选择相应的缓冲液进行沉淀的重悬
  • 兼容性强 -一系列可选用的重悬液可与下游多种应用相兼容,如SDS-PAGE、蛋白定量、IEF、胰蛋白酶消化等。
  • 可扩展 - 适用于最低3ug蛋白的沉淀。
组分
三氯乙酸, 100% (w/v)溶液
脱氧胆酸, 0.2% (w/v)溶液
洗涤液, 25% (v/v)丙酮溶液
返回页首
返回提取试剂盒及试剂页面
返回样品制备页面