细胞器分离&定量检测试剂盒
细胞器富集简化了蛋白质组学分析,结合蛋白质代谢功能信息能够帮助我们深入了解关于健康细胞功能和细胞功能干扰导致的疾病。以下试剂盒和试剂使研究者能够富集功能性线粒体,叶绿体等,同时配套的试剂盒能检验细胞器完整性。
特性和优势:
从不同生物中分离细胞器 - 哺乳动物组织和培养细胞,植物叶片和酵母细胞
用于研究应用的特殊配方分离试剂 - 省时并且产生废弃物最少
产生功能性完整的细胞器 - 适合功能性研究,代谢物分析和蛋白谱
和结构完整性分析产品可共用 - 和配套的检验试剂盒共用,能够轻松确认细胞器结构完整性
产品名 货号# 富集细胞器 免疫检测推荐抗体* 配套检验试剂盒*
CelLytic™ NuCLEAR™ 提取试剂盒 NXTRACT 细胞核(哺乳动物组织或培养细胞) L1293 - 核纤维蛋白A抗体
N2662 -核仁素抗体
AMAB90549 - FUS抗体
CELLYTIC™ PN 分离试剂盒(植物叶片) CELLYTPN1 细胞核(植物) H0164- 组蛋白H3抗体  
溶酶体分离试剂盒 LYSISO1 溶酶体(动物组织或培养细胞) L1418 - LAMP1抗体
L0668 - LAMP2抗体
C0715 - 组织蛋白酶D抗体
CS0740 - 酸性磷酸酶定量检测试剂盒
线粒体分离试剂盒 MITOISO1 线粒体(动物组织) M6319 - 线粒体融合蛋白2抗体(N端)
S5069 - MnSOD 抗体(DD-17)
T6319 - TOM22抗体
C9616 - 细胞色素C抗体
CYTOCOX1 - 细胞色素c氧化酶定量检测试剂盒
CS0720 - 柠檬酸合成酶定量检测试剂盒
CS0390 - 线粒体染色试剂盒
CS0760 - 线粒体分离试剂盒
细胞线粒体分离试剂盒 MITOISO2 线粒体(细胞)
酵母线粒体分离试剂盒 MITOISO3 线粒体(酵母)  
内质网分离试剂盒 ER0100 内质网 (ER) G9043 - Anti-GRP78/BIP (ET-21)
P7496 - 蛋白质二硫键异构酶抗体(PDI)
CY0100 - 细胞色素c 还原酶(NADPH)定量检测试剂盒
叶绿体分离试剂盒 CPISO 叶绿体(植物叶片)    
质膜微囊/脂筏分离试剂盒 CS0750 质膜微囊和脂筏(组织培养细胞) SAB4200216 - 小窝蛋白1抗体
C3237 - 小窝蛋白1抗体
C4490 - 小窝蛋白1抗体
F1180 - 脂筏特征蛋白1抗体
高尔基体分离试剂盒 GL0010 高尔基体膜(哺乳动物软组织) T7576 - TGN46抗体
G7295 - GM130抗体(C端)
过氧化物酶分离试剂盒 PEROX1 过氧化物酶分离试剂盒 P0497 - PMP70抗体
SAB4200181 - PMP70抗体
C0979 - 过氧化氢酶抗体
CAT100 - 过氧化氢酶定量检测试剂盒
*推荐抗体和配套试剂盒(酶和比色分析)能够确保细胞器制备质量。
CelLytic™ NuCLEAR™ 分离试剂盒 (NXTRACT)
适用于哺乳动物组织或培养细胞
该试剂盒使用专门配制的分离试剂,提供哺乳动物组织或培养细胞(粘附或悬浮)细胞核蛋白分离制备的最优实验方案。其使用低渗缓冲溶液,使细胞膨胀。细胞破裂后,去除细胞质部分,细胞核蛋白在高盐缓冲液作用下从细胞核中释放。该实验方案适合从多种细胞类型中分离功能性粗细胞核蛋白。既能从少量细胞(106 -107 细胞, 20-100 ml 浓集细胞体积)分离细胞核蛋白,也可用于从大量细胞(108 -1010 细胞数,~1 ml浓集细胞体积)分离。一个试剂盒的量足够100ml浓集细胞体积分离100次或是1 ml浓集细胞体积分离10次。获得的蛋白质分离物适用于凝胶阻滞分析,DNase I足迹法和相关其他技术等多种DNA-蛋白质互作检测。
CelLytic™ NuCLEAR™ 分离试剂盒实验方案
特性和优势
  • 为哺乳动物组织或培养细胞的细胞核和细胞质蛋白质分离制备提供了完整的系统。
  • 专门配制的分离试剂和经过验证的实验方案,适于小规模分离——既节省时间,同时增强了细胞核分离制备质量可靠度
  • 经HeLa、CHO、COS、PC-12、Jurkat和牛主动脉细胞(BAEC)测试过的实验方案。
  • 可以从下列新鲜和冷冻组织中成功分离细胞核蛋白:小鼠大脑和肺,大鼠肝脏和兔肌肉。
  • 适用于蛋白组学和基因组学应用。
返回页首
CelLytic™ PN 分离试剂盒 (CELLYTPN1)
适用于植物叶片
CelLytic™-PN分离试剂盒用于从植物叶片中分离细胞核并分离功能细胞核蛋白。从新鲜和冷冻叶片中均能分离出从几克到几百克不等的细胞核或细胞核蛋白。细胞核蛋白分离物适合于凝胶迁移分析、DNase-I印迹分析、免疫印迹和其他类似技术的DNA蛋白质互作检测。分离的的细胞核还能作为染色体、基因组DNA和组蛋白的来源。
CelLytic™ PN 分离/分离试剂盒实验方案
特性和优势
  • 快速分离植物叶片细胞核和细胞核蛋白。
  • 从新鲜和冷冻叶片中均能分离出从几克到几百克不等的细胞核或细胞核蛋白。
  • 提供四种模式植物详细的细胞核和蛋白分离方案:烟叶、番茄、菠菜和拟南芥。
  • 适合蛋白质组学和基因组学应用。
返回页首
线粒体分离试剂盒(MITOISO2)
适用于培养细胞
该试剂盒能从细胞中轻松快速分离富集线粒体组分。多数分离所得的线粒体包含完整的内外膜。外膜完整性可以通过观测细胞色素C氧化酶活性(CYTOCOX1) 来检测。内膜完整性可以通过测量柠檬酸合成酶活性 (CS0720)来检测。内膜完整性还可通过测量线粒体内膜的质子电化学梯度 (ΔΨ) 来检测。可以通过测量线粒体摄取荧光染料JC-1的方式来测量电化学梯度 (CS0760 or T4069)。另外,该试剂盒还可用于分离线粒体蛋白质,供蛋白质组学研究。
线粒体分离试剂盒实验方案
特性和优势
  • 专门配制的分离试剂和适合于小规模分离的经验证实验方案 - 分离富集完整的线粒体组分。
  • 产生具功能活性、完整的线粒体 - 获得的线粒体适合功能和蛋白质组学研究。
  • 和细胞色素C氧化酶定量检测试剂盒可共用 - 实现线粒体外膜完整性的简便检测。
  • 经过NIH 3T3、HeLa、HEK 293T、A431、HepG2、CHO和Jurkat细胞系测试。
返回页首
酵母线粒体分离试剂盒 (MITOISO3)
适用于酵母细胞
试剂盒包含了用于酵母细胞壁裂解裂解酶(形成原生质体),细胞膜裂解/破碎和线粒体分离所需的所有试剂。该试剂盒能够实现酵母细胞细胞壁的快速简易裂解,并且从酵母细胞中分离线粒体富集部分。试剂足够20OD培养物制备分离40次。
酵母线粒体分离试剂盒实验方案
特性和优势
  • 提供快速、灵敏、易操作、特异性强的线粒体分离方式。
  • 提供两种细胞膜破碎方式:使用洗涤剂或均质破碎法。
  • 提供线粒体蛋白谱分离缓冲溶液,可用于蛋白质组学研究
  • 经过Saccharomyces cerevisiaePichia pastoris, 和Schizosaccharomyces pombe测试
返回页首
质膜微囊/脂筏分离试剂盒 (CS0750)
适用于组织培养细胞
质膜微囊/脂筏分离试剂盒可以简便地从组织培养细胞中分离富含质膜微囊/脂膜部分。分离质膜微囊和脂筏的原理基础是这些结构在冰冷的TRITON- X-100中不溶解。试剂盒可用于20次纯化。
质膜微囊/脂筏分离试剂盒实验方案
特性和优势
  • 专门针对小规模分离配制的分离试剂和经过验证的实验方案。
  • 试剂盒包括了细胞裂解,密度梯度,质膜微囊/脂筏蛋白质富集部分分离的所有试剂,还包括了两种质膜微囊/脂筏隔区标记物,小窝蛋白1抗体,霍乱毒素B亚基过氧化物(CTB-HRP)。
  • 经过A431, HeLa、NIH 3T3、HdFn、HFF、BAEC、PC-12、BHK、HEK 293T、Jurkat、HL-60, NSO, K562和U937细胞系测试。
返回页首
高尔基体分离试剂盒 (GL0010)
适用于哺乳动物软组织
高尔基体分离试剂盒通过不连续密度梯度从哺乳动物软组织细胞中分离高尔基体细胞膜。高尔基体富集程度可以通过分析 UDP-半乳糖转移酶活性或是使用合适的抗体,免疫检测高尔基体特异性标记蛋白,比如 B-COP或GM130 (对应产品 (G6160G7295, respectively). 来确定。其他细胞器分离物也有对应合适的标记检测试剂盒(CS0780, CYTOCOX1, CY0100CAT100)。试剂盒足够50g(组织)分离。
高尔基体分离试剂盒实验方案
特性和优势
  • 专门针对小规模分离配制的分离试剂和经过验证的实验方案。
  • 尤其适用于大鼠肝脏,实验验证也可用于大鼠脾脏,肾脏和心脏。
返回页首
溶酶体分离试剂盒, (LYSISO1)
从组织和浓集细胞中富集溶酶体,用于功能和蛋白图谱分析
溶酶体是原核和真核细胞中广泛分布的一种细胞器。溶酶体分离试剂盒提供了一种从动物组织中分离溶酶体(见实验方案)的方法和通过差速离心,随后浓度梯度离心,钙沉淀(可选)从培养细胞中分离溶酶体 (Lysosome Isolation Kit Data)。溶酶体存在与否可以通过分析溶酶体标记酸性磷酸酶活性来确定。我们提供酸性磷酸酶定量检测试剂盒 (CS0740)。 其他细胞器分离物也可以使用下列标记检测试剂盒。试剂盒足够25g组织或20ml浓集细胞溶酶体制备。
溶酶体分离试剂盒实验方案
特性和优势
  • 普遍功能细胞器,可用于代谢和疾病研究。
  • 包含蛋白酶抑制剂,防止降解。
  • 内含中性红色染料,可检测完整性。
  • 多种选择获得高富集组分。
返回页首
线粒体分离试剂盒, (MITO-ISO1)
从动物组织中分离高富集功能性线粒体组分
试剂盒包含专门配制的试剂和最优化的实验方案,可以从软组织(肝脏,大脑)和硬组织(骨骼肌或心肌)中制备线粒体部分。另外,获得的线粒体内膜完整性可以通过检测荧光羰花青染料(JC-1)的摄取来确定。我们提供相关试剂盒 (线粒体分离试剂盒数据)。线粒体外膜完整性可以通过检测细胞色素c氧化酶活性来确定。可以使用细胞色素c氧化酶定量检测试剂盒 (CYTOC-OX1)。获得的完整的线粒体制备可用于凋亡实验,蛋白组学2D分析和其他许多研究。每个试剂盒足够10到20g动物组织线粒体分离。JC-1染色溶液足够50次2ml JC-1分析。
线粒体分离试剂盒实验方案
特性和优势
  • 专门针对小规模分离配制的分离试剂和经过验证的实验方案 - 在离心管中分离富集的完整线粒体组分。
  • 产生具有功能活性且完整的线粒体 - 获得的线粒体适合于体外凋亡,氧化压力和其他实验。
  • 包含确定内膜完整性的染料和实验方案 - 不需要购买额外试剂就可以确定线粒体内膜完整性。
  • 与细胞色素c氧化定量检测试剂盒可共用 - 实现线粒体外膜完整性简便检测。
返回页首
细胞色素C, (CYTOC-OX1)
确定可溶膜附着线粒体样本的细胞色素c氧化酶活性
细胞色素c氧化酶在线粒体内膜上,将线粒体基质从内膜空间中分割开。细胞色素c氧化酶试剂盒使用最优化的比色分析。该分析方法观测亚铁细胞色素c在550nm处吸收度的降低。这一降低是由亚铁细胞色素c被细胞色素c氧化酶氧化而造成的。这一试剂盒适用于检测线粒体外膜完整性,也可用于检测亚细胞组分中的线粒体 (细胞色素C 数据)。一个细胞色素c氧化试剂盒足够100次实验。
特性和优势
  • 简单,最优化的实验方案 - 不需要专门训练就可以获得可重复结果。
  • 可以检测任何来源的线粒体细胞色素c活性 - 在所有物种的线粒体中都有该酶。
  • 可用于检测亚细胞组分中线粒体的存在 - 省时同时增加了细胞器制备质量的可靠度。
  • 可以和线粒体分离试剂盒联用 (MITO-ISO1)- 标准线粒体制备和分析保证结果可重复性。
返回页首
内质网分离试剂盒, (ER0100)
通过离心分离从哺乳动物软组织和培养细胞系中分离完整的内质网
内质网(ER)是内部相连的小管,载体和囊组成的网状结构。他们在某些特定的细胞功能中有非常重要的作用,包括蛋白质合成,钙隔离,类固醇生产,糖原生产和储存以及膜蛋白嵌入。试剂盒包含ER制备的所有试剂,有各种纯化程度可供选择:粗ER制备(微粒体),钙沉淀粗面内质网(RER)富集微粒体,浓度梯度纯化粗面内质网(RER)和光面内质网(SER)。ER分离过程可以通过检测NADPH细胞色素c还原酶活性的细胞色素c还原酶试剂盒进行监控(货号CY0100)。该种酶是ER膜蛋白酶,常被用作ER的标记。分离的ER可用于细胞色素P450系统和异生物质代谢研究,也可用于脂代谢研究和ER膜以及腔蛋白回收。 试剂盒经试验证明可用于大鼠肝脏,脾脏,大脑,小鼠肝脏,兔子肝脏,肾脏,脾脏,心脏和大脑,以及Jurkat和HeLa细胞系。
内质网分离试剂盒流程图
特性和优势
  • 专门针对小规模分离配制的分离试剂和经过验证的实验方案 - 在离心管中分离富集完整的内质网组分
  • 产生具有功能活性的,完整的内质网(ER) - 获得的ER适用于体外蛋白图谱,脂代谢分析,P450研究和膜蛋白分析
  • 包含有确认内膜完整性需要的染料和实验方案 - 可用来确认内质网膜完整性,确保功能表现。
  • 可以和细胞色素c还原酶定量检测试剂盒共用 (CY0100) - 简便检测内质网外膜完整性。
返回页首
叶绿体分离试剂盒, (CP-ISO)
从植物叶片中分离完整的叶绿体
该试剂盒通过细胞壁,细胞膜机械破碎分离叶绿体,过滤清除细胞碎片和未破碎的叶片组织,离心收集总细胞叶绿体组分,通过 Percoll® 分层或梯度从破碎的叶绿体中分离完整的叶绿体(数据) (叶绿体分离试剂盒数据) Sigma叶绿体分离试剂盒经过菠菜,豆类,生菜,白菜,甜菜和烟叶等样品测试。
叶绿体分离试剂盒实验方案
特性和优势
  • 专门配制的缓冲液 - 使用经过验证、简单易行的实验方案,节省时间。
  • 分离完整叶绿体 - 可用于二氧化碳同化、电子流和磷酸化、代谢转移和蛋白质靶向研究。
  • 试剂盒适用于蛋白组学和基因组学 - 提供从研究中常见植物叶片中分离完整叶绿体的最佳条件。
返回页首
细胞色素c还原酶(NADPH)定量检测试剂盒, (CY0100)
测定组织和细胞样本中细胞色素c氧化酶活性/i>
NADPH-细胞色素c还原酶被广泛地用作内质网标记,是生态污染和饮食中脂肪摄取的生物标记物。该试剂盒是一种快速方便的分析方法,可检测细胞和组织分离物以及纯化微粒体[内质网(ER)]中NADPH-细胞色素c还原酶活性。该试剂盒适用于来自多个物种的哺乳动物组织制剂,比如肝脏、肾脏、大脑、脾脏和心肌。也适用于HeLa、HepG2和Jurkat等细胞系裂解物。另外,经试验证明其也可用于酵母菌株P. pastoris 和S. cerevisiae样本。
特性和优势
  • 在分离和密度梯度分离亚细胞组分过程中检测内质网(ER) - 能够检测出富集程度,多重确定富集部分相对其他细胞器的纯度。
  • 分析多种来源NADPH-细胞色素c还原酶在药物影响或受到异生物挑战时的程度 - 确定和比较环境扰动的结果。
返回页首
P过氧化物酶体分离试剂盒, (PEROX1)
从组织和细胞中富集完整的过氧化物酶体
分离的过氧化物酶体可用于脂肪b氧化,氨基酸代谢和醚联甘油酯和胆汁酸的生物合成。试剂盒提供所有必需的试剂和详细的试验方法,通过使用碘克沙醇[最佳制备]浓度梯度离心的不同浓度梯度离心,从动物组织和细胞中分离高纯度的过氧化物酶体。试剂盒可用来从大鼠肝脏,大鼠肾脏,兔子肝脏,HEK293和HepG2细胞中分离制备过氧化物酶体。
特性和优势
  • 专为研究规模应用配制的分离试剂- 省时且最大限度减少废弃物。
  • 产生功能完整的细胞器 - 获得的过氧化物酶体适合代谢物分析和疾病状态分析。
  • 可以和结构完整性检测产品共用 - 通过配套的细胞色素c还原酶试剂盒检测,轻松确认细胞器结构完整性。
返回页首
过氧化氢酶定量检测试剂盒, (CAT100)
确定组织和细胞中过氧化氢酶活性
简单易行的比色分析方法,可用来分析各种组织中过氧化物酶体富集程度和过氧化氢酶活性。过氧化氢酶是在哺乳动物和非哺乳动物需氧细胞中广泛存在的抗氧化酶。需氧细胞包含细胞色素系统。过氧化氢酶为活细胞提供抗氧化保护,其在氧化压力相关疾病中的作用也被广泛研究。
返回页首
返回细胞分离器页面
返回样品制备页面