Seppro®蛋白去除 - 克服蛋白质样品复杂性
克服蛋白质样品复杂性 – 利用Sigma的Seppro去除技术进行分离
Sigma的Seppro去除技术能够利用禽类多克隆IgY抗体的亲和力,从多种生物样品中去除干扰性的高丰度蛋白质,从而显示出低丰度的目标蛋白质,并进行进一步研究。
突破 - Seppro蛋白去除技术现在已可用于血液测试
Integrated Diagnostics开发了一种能够区分良性和恶性肺结节的基于血液中13蛋白的分类器,通过Seppro Human 14Seppro Supermix 来除去14种最高丰度蛋白以及50-200种中等丰度蛋白,从而使得检测灵敏度提高至10ng / mL以下。然后,再使用MRM质谱鉴定13种蛋白分类。阅读发表于Science Translational Medicine中的文章,了解关于这一发现的更多细节。
了解我们更多关于临床测试和诊断的其他产品。
Seppro 学习中心
  全新!高通量96孔Seppro
溶液
Seppro 人血浆/血清
去除人血浆/血清中排在前14种的高丰度蛋白。使用Human SuperMix色谱柱进一步去除中等丰度的蛋白质。
Seppro 小鼠血浆/血清
去除小鼠血浆/血清中排在前7种的高丰度蛋白质。用Mouse SuperMix柱进一步去除中等丰度的蛋白质。
Seppro 大鼠血浆/血清
去除大鼠血浆/血清中排在前7种的高丰度蛋白质。
Seppro 植物
从植物样品中除去高丰度的RuBisCO。
Seppro SuperMix色谱柱
进一步完善您的蛋白质样品 - 用人类或小鼠SuperMix色谱柱去除中等丰度的蛋白质。
联系我们
请联系了解定制的形式和规格以满足您的蛋白去除需求。