细菌细胞裂解
CelLytic产品是一类蛋白提取试剂,专门配制用于根据表达系统的类型裂解提取细胞蛋白。用于细菌细胞裂解的CelLytic专有配方可提供一系列特定满足于您蛋白质提取需求的产品,包括增溶包涵体、用于放大的浓缩配方和方便产品。整体蛋白提取效率始终高于其他常见方案,如冻融或超声处理。
CelLytic细胞裂解和蛋白提取制剂与多种蛋白酶抑制剂、螯合剂和离液剂相容。蛋白质处于非变性环境中,CelLytic配方不干扰标准亲和层析技术。下游应用,如免疫印迹、凝胶移位分析、亲和纯化和报告基因检测,可以在不去除CelLytic试剂的情况下进行。
细胞裂解及蛋白提取