哺乳动物细胞裂解
CelLytic M
CelLytic M是专为从培养的哺乳动物细胞中高效提取全细胞蛋白质而设计的专有去污剂溶液(图1)。它能够对悬浮细胞和贴壁细胞进行高效快速的细胞裂解和蛋白溶解。处理贴壁细胞不需要从培养皿上刮下。裂解物可用于许多下游应用而无需去除CelLytic M,如报告基因检测、免疫印迹/免疫沉淀、凝胶阻滞实验、磷酸酶测定和激酶分析。
使用125μl CelLytic M处理106-107悬浮细胞。对于贴壁细胞,加入500-1,000μL至100 mm培养皿中,或200-400μL至35 mm培养皿中。
货号 产品名称 包装
C2978 CelLytic M 细胞裂解试剂 50 ml
250 ml
图1. 提取效率比较
洗涤2x107个COS细胞并分成等份,然后通过所示方法之一对细胞进行裂解。蛋白总量经BCA法测定。
返回哺乳动物细胞裂解页面