细胞裂解和蛋白质表达
蛋白酶抑制剂混合物
Sigma-Aldrich拥有全面的蛋白酶抑制剂混合物产品线,提供的各种产品可满足您不同的样品需求。包括适用于各种样品类型的专业混合物:
  • 细菌细胞
  • 哺乳动物组织和细胞
  • 植物组织和细胞
  • 组氨酸标签(HIS-标签)蛋白
我们还可提供适用于特殊应用的蛋白酶抑制剂混合物:
  • 我们为在工作中需要使用无动物源性成分(ACF)蛋白酶抑制剂混合物的客户提供混合物。
  • 我们现在还可提供市面上唯一的质谱完全兼容性蛋白酶抑制剂混合物和磷酸酶抑制剂混合物。
我们的蛋白酶抑制剂混合物经过优化,可维持和保留细胞裂解后的蛋白质功能,具有粉末、溶液和片剂形式。混合物的成分信息如下表所示:
 Protease Inhibitor Cocktails
Product Number P2714 S8820 P1860 P8465 P8340 P8849 S8830 P8215 P9599 I3911 I3786 MSSAFE
  General
Use
General
Use
Tissue
Culture
Bacterial
Cells
Mammalian
Tissues
Histidine-
Tagged
Proteins
Histidine-
Tagged
Proteins
Fungal/
Yeast
Cells
Plant
Cells
General
Use
(Animal
Component
Free/ACF)
Mammalian
Cells and
Tissues
(Animal
Component
Free/ACF)
Mammalian
Cells and
Tissues
  Lyophilized
powder -
Water
Soluble
Tablet -
Water
Soluble
Solution
in
DMSO
Lyophilized
powder -
Vial of
DMSO
Solution
in DMSO
Solution
in DMSO
Tablet -
Water
Soluble
Solution
in DMSO
Solution
in DMSO
Lyophilized
powder
(water
soluble)
Solution
in DMSO
Lyophilized
powder
(water
soluble)
AEBSF Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  
Aprotinin Yes Yes Yes   Yes        
Bestatin Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes   Yes
EDTA Yes Yes   Yes              
E-64 Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  
Leupeptin Yes Yes Yes   Yes       Yes
Pepstatin A     Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes  
Phosphoramidon           Yes Yes        
1,10-Phenanthroline               Yes Yes      
Elastinal                      
Nafamostat mesylate                      
Antipain