酵母细胞裂解
 细胞裂解™Y
CelLytic Y细胞裂解试剂通用性强,无磷酸盐,无变性。为细胞裂解和蛋白溶解提供了有效的方法(图1)。靶蛋白保持免疫反应性或生物学功能。该方案操作简单,并可在室温下进行。不需要极端条件或玻璃珠。只需用2.5-5mL/克酵母细胞。补充DTT(5 mM)以提高蛋白质产量。
产品#  产品名称 包装大小
C4482 CelLytic Y细胞裂解试剂 50ml
500ml
 CelLytic Y Plus试剂盒(CYP-1)
我们的酵母酶解试剂盒为从酿酒酵母、巴斯德毕赤酵母和粟酒裂殖酵母酵母菌株中高效形成原生质球和提取蛋白提供了一种便捷的方法。该方法采用酶促消化酵母细胞壁,然后进行细胞蛋白质提取(含或不含去污剂)并形成原生质球,同时可避免蛋白质降解及干扰蛋白质免疫反应性和生物活性。
试剂盒组件
  反应缓冲液
1 M DTT
裂解酶(1 ml溶液,25单位/μl)
提取缓冲液
10%Triton®X-100
蛋白酶抑制剂混合物
120ml
5 ml
25,000
60ml
10ml
2 mla
货号 产品名称 包装大小
CYP-1 CelLytic Y Plus试剂盒 1个试剂盒