重组蛋白纯化和检测
ANTI-FLAG® M2磁珠
FLAG表达体系是表达、纯化和检测重组融合蛋白的成熟方法。Sigma-Aldrich推出一款用于免疫沉淀蛋白纯化、研究蛋白质间相互作用的磁珠。
ANTI-FLAG M2磁珠由偶联到超顺磁离子浸渍4%琼脂糖珠上鼠源anti-FLAG M2单克隆抗体组成,平均直径50 µm。M2抗体能够与哺乳动物、细菌和植物提取物之中N端、Met-N端或C端含有FLAG多肽序列的融合蛋白相结合。
其磁性可用于:
  • 超快速分离
  • 大幅加速操作过程,如反复洗涤
  • 可以通过反应板形式处理多份样品
优势:
  • 更快完成实验
  • 更好的可重复性
  • 更精确地定量目标蛋白
 ANTI-FLAG M2磁珠的结合能力
Western blot analysis demonstrates that binding capacity of the ANTI-FLAG magnetic beads when compared to the equivalent agarose conjugate (Product No. A2220).
Guillaume Adlemant和Jarrod Marto博士,Dana-Farber癌症研究所Blais蛋白质组学中心
 两种不同FLAG标记的Bait纯化
从HeLa-S3 核提取物(Nuc. Extr.)或HeLa-S3 细胞质组分(Cyto. Extr.)纯化两种不同FLAG标记的Bait。两种样品均制备自10e8细胞。纯化操作在Thermo King Fisher磁珠处理仪上进行。分别各取10%的FLAG免疫沉淀洗脱物上样到凝胶上并银染。
Guillaume Adlemant和Jarrod Marto博士,Dana-Farber癌症研究所Blais蛋白质组学中心
返回页首