3D干细胞培养
HydroMatrix多肽水凝胶
HydroMatrix是一种合成多肽纳米纤维支架,通过高度交联的多肽水性凝胶中的天然3D结构来实现对合成基质的精确控制。HydroMatrix支架可以在温度或离子强度变化刺激下从液态前体自组装为高度交联的3D多肽水性凝胶。通过调整HydroMatrix溶液的浓度,研究人员可以控制3D结构的柔韧性,并对结构进行量身定制以满足单独需求。HydroMatrix可以促进细胞生长和迁移,已被证实可以促进多种类型细胞的增殖,包括神经干细胞、神经细胞、胶质细胞、星形胶质细胞、纤维母细胞和角质细胞。
  • 高度合成基质的精密性使您能够定制和控制支架
  • 高度交联多肽水凝胶的天然三维结构为您的细胞创造了天然环境
  • 已被证实可以促进多种类型细胞的增殖,包括天然干细胞、神经细胞、胶质细胞、星形胶质细胞、纤维母细胞和角质细胞
与其他3D系统相比,HydroMatrix的优势在于采用全合成材料,无来自动物的感染或污染源,使研究人员可以专注于更重要的研究。
Hydromatrix Peptide Hydrogel
HydroMatrix多肽水凝胶。 在3种表面上培养大鼠神经干细胞(NSC)。NSC在组织培养塑料平面上生长很差(A),在多聚赖氨酸/层粘蛋白包被板上长势稍好(B),但在HydroMatrix多肽水凝胶0.5% (w/v)上表现出极佳的生长状态(C)
产品 货号 规格
HydroMatrix (Liquid) A6982 1 x 1 ml
1 x 1 ml
HydroMatrix 96-well plate H4165 1 x 96-well plate
HydroMatrix 24-well plate H4040 1 x 24-well plate
HydroMatrix 6-well plate H3915 1 x 6-well plate