多能干细胞
胚胎干细胞与诱导多能干细胞
多能干细胞(包括胚胎生殖(EG)细胞、胚胎癌(EC)细胞、胚胎干(ES)细胞和诱导多能干(iPS)细胞)有能力分化成全部三个胚层(外胚层、内胚层和中胚 层)。基于细胞的疗法可以取代或修复因疾病或受伤而损害的组织,而多能细胞在体外扩增,并直接分化以产生特异细胞类型的能力对细胞疗法的开发是至 关重要的。
2006年,Shinya Yamanaka发现体细胞可逆转为类多能细胞(诱导多能干细胞),从此开创了一个干细胞生物学的全新领域。IPS细胞避开了胚胎干细胞相关的伦理问题,让科研人员能够对阿尔兹海默症、帕金森氏症和孤独症等之前无法建模的疾病进行建模。
我们提供了支持iPS工作流程的丰富工具,包括:iPS细胞重编程试剂盒;iPS细胞培养基及相关试剂;iPS细胞鉴定工具; iPS细胞分化培养基等。我们的一系列ES细胞级产品能够为研究人员提供方便、高性价比、可靠的多能ES/iPS细胞培养解决方案。
多能干细胞拥有分化为全部三种胚层细胞(中胚层、外胚层和内胚层)的能力。
多能干细胞拥有分化为全部三种胚层细胞(中胚层、外胚层和内胚层)的能力。
IPS重编程试剂盒
无病毒的iPS重编程试剂盒
Simplicon RNA重编程技术采用了单一的多顺反子自复制RNA链,仅需一次转染即可生成大量人iPSC。单一RNA分子包含OCT-4、KLF-4、SOX-2和GLIS-1四个重编程因子,能够在无需病毒中间体或宿主基因组整合的条件下实现高效的重编程操作。
Simplicon RNA重编程技术优点:
  • 使用合成RNA建立非整合型iPS细胞
  • 通过单一转染步骤简单、高效地完成重编程操作
  • 实现重编程因子的可控消除
点击此处观看Simplicon视频
查看数据
Technology Featured in Cell Stem Cell: Yoshioka, Naohisa, et al. Efficient generation of human iPSCs by a synthetic self-replicative RNA. Cell Stem Cell 13.2 (2013): 246-254.
Simplicon™ Technology
货号 产品描述
SCR550 Simplicon™ RNA重编程试剂盒(OKSG)
SCR549 Simplicon™ 重编程RNA(OKSG)
SCR703 Simplicon™ OKSG-cMyc RNA (OKSGM)
GF156 B18R,人源,重组型,不含载体
SCM094 人iPS重编程促进补充物II
SCR550 Simplicon™ RNA重编程试剂盒(OKSG)
TR-1013 RiboJuice™ mRNA转染试剂盒
慢病毒iPS重编程试剂盒
STEMCCA 慢病毒重编程试剂盒能帮助用户轻松地获取和操作诱导多能干细胞(iPS),即使用于PBMC等最难重编程的细胞也能够轻松胜任。传统的iPS细胞制备需要四个单独的表达载体同时感染细胞,而 STEMCCA™试剂盒使用单一多顺反子慢病毒载体,以减少病毒整合数目,从而提高了效率。
查看数据
了解如何采用我们的CCA慢病毒重编程系统从3-4 ml外周血制备iPS细胞
STEMCCA™ Technology
订购信息
货号 产品描述
SCR544 人STEMCCA 组成型多顺反子(OKSM)慢病毒重编程试剂盒
SCR545 人STEMCCA™ Cre可切除组成型多顺反子(OKSM)慢病毒重编程试剂盒
SCR548 人STEMCCA™ Cre可切除组成型多顺反子(OKS/L-Myc)慢病毒重编程试剂盒
SCR510 小鼠STEMCCA 组成型多顺反子
SCR530 小鼠STEMCCA 组成型多顺反子
SCR511 小鼠STEMCCA™ Cre可切除组成型慢病毒
SCR531 小鼠STEMCCA™ Cre可切除组成型慢病毒
SCR508 TAT-Cre重组酶
TR-1003 聚凝胺感染/转染试剂
重编程促进补充物试剂盒
根据具体的iPS细胞制备方法及所采用的起始细胞类型,传统的iPS细胞制备或多或少受到低重编程效率的困扰。Millipore开发了多种重编程促进试剂盒,其中包含了一套经过验证的小分子诱导剂和抑制剂。无论用户使用何种重编程方法,这些试剂均能够增强重编程的整体效力。
重编程促进试剂盒的优势:
  • 将建立完全重编程克隆所需时间缩短50%
  • 促进完全重编程克隆的生成效果
  • 改善克隆形态 - 克隆拥有独特的扁平2D形态,可方便地进行传代
  • 重编程效率提升两倍以上
货号 产品描述 所含抑制剂
SCM087 小鼠iPS重编程促进补充物 TGF-ß RI激酶抑制剂II
GSK3ß抑制剂
甲基化调节剂
SCM088 人iPS重编程促进补充物I TGF-ß RI激酶抑制剂VI
HDAC抑制剂-A
TGF-β RI激酶抑制剂IV
SCM094 人iPS重编程促进补充物II 丁酸钠 PS48
多能干细胞培养基
PluriSTEM人ES/iPS培养基
投资更少,收获更多PluriSTEM™人ES/iPS培养基™ Technology
PluriSTEM™人ES/iPS培养基是经专门配制、成分明确的培养基产品,适于在无饲养层和无血清的条件下培养人类多能干细胞,并且所需换液次数和细胞培养时间更少。本品的专利配方中使用了活化素-A、TGFβ1和b-FGF来促进干细胞的自我更新,并通过小分子组合来抑制非预期的自发分化。
查看数据
特性与优势
  • 无饲养层、无血清、成份明确,适用于人ES/iPS细胞的培养系统。
  • 更低的细胞换液频率(每隔一天换一次液,周末无需换液),更低的成本和更短的细胞培养总时长。
  • 包含小分子的培养基,具有较低的总蛋白浓度和生长因子浓度
  • 在单次细胞传代时具有更高的细胞活力和增殖效果。
PluriSTEM™ timeline™ Technology
PPluriSTEM™ results Technology
订购信息
货号 产品描述
SCM130 PluriSTEM人ES/iPS培养基
SCM132 PluriSTEM-XF人ES/iPS培养基
SCM133 PluriSTEM 分散酶-II溶液
SCM134 PluriSTEM冰冻培养基
SCM135 PluriSTEM冰冻培养基
CC130 PluriSTEM-XF重组型玻连蛋白
干细胞生长因子
干细胞小分子
细胞培养补充物与相关试剂
多能干细胞鉴定
多能干细胞抗体
浏览我们丰富的人多能干细胞特异性抗体,包括OCT-4、SOX-2、Lin-28、TRA-1-60、TRA-1-81、SSEA-1、SSEA-3、SSEA-4、人细胞核等等。
常见靶标
Oct-4   Nanog   Sox-2   TRA-1-60   TRA-1-81   SSEA-1   SSEA-3   SSEA-4   巢蛋白   人细胞核
请点击此处浏览我们所有的干细胞抗体
多能干细胞鉴定试剂盒
经过验证的干细胞一抗和二抗、酶反应染色剂与染料的便利组合,可用于鉴定ES/IPS细胞的多能状态。
碱性磷酸酶(AP)的高表达水平可用来鉴定人与小鼠ES细胞的未分化状态。我们的碱性磷酸酶检  测试剂盒是一款特异而又灵敏的工具,可通过测定AP活性帮助对ES细胞分化进行表型评估。
货号 产品描述
SCR001 ES细胞鉴定试剂盒
SCR002 ES细胞标记物采样试剂盒
SCR077 小鼠ES/iPS细胞荧光鉴定试剂盒
SCR078 人ES/iPS细胞荧光鉴定试剂盒
FCSC100107 FlowCellect人iPS细胞鉴定试剂盒
SCR004 碱性磷酸酶检测试剂盒
SCR066 定量碱性磷酸酶ES鉴定试剂盒
SCR502 人PS筛选试剂盒
Explore Our Cell Culture Offering Technology