间充质干细胞培养
人间充质干细胞(MSC)为成体干细胞,有分化能力,产生各种间充质表型,例如成骨细胞(骨)、 脂肪细胞(脂肪)和软骨细胞(软骨)。间充质干细胞通常存在于骨髓基质 中,但也可在肝、脾、外周血、脐带血和其他间充质组织中找到。由于它们在很长时间里能够自我更新,能够分化成特定细胞,人们了解MSC培养生物学(特别是它们对多种疾病的治 疗潜力)的兴趣日益浓厚。
Mesenchymal
我们提供了培养间充质干细胞的丰富工具和技术,包括多种组织来源的低传代MSC细胞系,经优化的无血清扩增型和分化型培养基,以及广泛的MSC相关抗体与细胞染料。
全新的网络研讨会:成体干细胞扩增的血清替代品
在本次网络研讨会中,来自明尼苏达州罗彻斯特梅奥诊所人类细胞治疗实验室(HCTL)的科学总监Allan Dietz博士将讲述在平面容器与生物反应器中使用PLTMax® 产品对细胞进行高效扩增的相关注意事项,以及这一独特的试剂对细胞培养方法产生的影响。
点击此处观看
 间充质干细胞系
订购信息
货号 描述
SCC034 人间充质干细胞(骨髓)
SCC036 人间充质干细胞(来源于hES细胞)
SCC038 人脂肪间充质干细胞
SCR027 大鼠间充质干细胞(骨髓)
表达H-CAM(CD44)(A),THY-1(CD90)(B)和STRO-1(C)的人类间充质干细胞。使用DAPI(蓝)标记细胞核。未见造血干细胞标记物CD19和CD14,以及内皮标记物CD146的表达(数据未显示)。
 间充质干细胞培养基
MSC扩增培养基
我们提供丰富的、经过优化的高效间充质干细胞扩增完全培养基。从低血清培养基到GMP合规培养基,我们为每一类MSC研究人员提供了合适的解决方案。
低血清 不含外源性物质 GMP级别
人间充质-LS扩增培养基 人间充质-XF扩增培养基 Stemline® 间充质干细胞扩增培养基
适用于人间充质干细胞的低FBS(2%)细胞培养基 不含外源性物质的完全型培养基,没有添加任何动物源性成份。 使用带有可用DMF(设备主文件)的最新型GMP设施进行生产。
PLTMax® 人血小板裂解产物
人MSC培养的FBS更佳替代品
随着对人类细胞治疗的日益关注和应用,人们亟需一种人源、无血清和高性价比的研究级细胞培养补充物进行人类间充质干细胞的培养,而PLTMax人血小板裂解产物就是完美的选择。
查看数据
特性与优势:
  • 相对于FBS,提升了细胞生长动力学
  • 无血清培养基的高性价比替代之选
  • 批间一致性更佳
  • 稳定的供应与价格
  • 人源材料,适用于转化研究应用
立即订购
与DMEM + FBS相比, hMSC在PLTMax的生长更佳。使用添加了5% HPL或10% FBS的αMEM培养基或者添加10% FBS 的DMEM培养基中培养hMSC,A:在T150培养瓶中培养超过4代,或B:在两个125 mL旋转培养瓶中培养超过7天之后,对培养效果进行比较;结果证明在αMEM + HPL中的细胞生长更好。
MSC分化培养基
成骨分化培养基
OsteoMAX-XFTM分化培养基经过专业配制,可方便地将人类间充质干细胞分化为成熟的骨细胞(通过碱性磷酸酶和茜素红染色测量)。这一专利配方使用来自 Plasticell公司的CombiCultTM技术开发,该技术是基于微珠的专利技术,专为探索干细胞分化的全新方法而开发。
了解Combicult技术
特性与优势
  • 不含血清和外源性物质,限定培养基配方
  • 在标准组织培养系统中仅需7天的分化过程即可完成快速、健康和高效的矿化作用与骨结节形成过程。
  • 经验证适用于3D生物打印应用
OsteoMAX-XF能够形成具有显著成骨潜能的组织,这些组织可由关键的骨骼特异性标记物与矿化标记物进行标记。通过使用NovoGen MMX 3D-Bioprinter,我们发现可凭借MSC及其所生成的ECM蛋白来快速建立功能性的完整人类组织
Organovo首席战略官Eric Michael David博士
阅读应用说明
立即订购
在OsteoMAX-XFTM培养基(货号 SCC034)或其他领先厂商的成骨培养基中培养的人骨髓源MSC的矿化动力学
脂肪形成分化培养基
软骨形成分化培养基
间充质干细胞生长因子
 间充质干细胞鉴定
间充质干细胞抗体
国际细胞治疗学会间充质干细胞与组织干细胞委员会已经提出了定义人类MSC的最低标准,其中包括了对塑料器皿的粘附、表面标记物表达和三系分化能力。
Minimal criteria for defining multipotent mesenchymal stromal cells. The International Society for Cellular Therapy position statement. Cytotherapy. 2006;8(4):315-7.
阳性标记物:CD105, CD73, CD90, STRO-1
阴性标记物:CD45CD34CD14CD11b, CD19HLA-DR
点击此处浏览我们所有的间充质干细胞抗体
人间充质干细胞鉴定试剂盒
人间充质干细胞鉴定试剂盒包含了一组适用于人类样本间充质干细胞群体鉴定的经验证的阳性与阴性筛选标记物。本试剂盒包含了直接识别CD44,CD90,STRO-1和CD146的阳性抗体。此外,还有两种特异性的造血细胞识别抗体CD14与CD19。
立即订购
使用本试剂盒所含的抗体对人类骨髓来源的间充质干细胞(培养物)进行免疫细胞化学染色。使用DAPI(蓝)标记细胞核。人类间充质干细胞CD19和CD14的染色结果此处未显示。
间充质干细胞相关染色剂与染料
Alizarin Red  |  Oil Red O  |  Safranin  |  Alcian Blue
Explore Our Cell Culture Offering Technology