小鼠胚胎成纤维细胞(MEF饲养细胞)
许多胚胎干(ES)细胞培养方案依赖于单层原代小鼠胚胎成纤维细胞(MEF饲养细胞)的使用。MEF细胞在干细胞培养中发挥两个重要作用:它们会向培养基中分泌几种有助于维持其多能性的重要生长因子,并为ES细胞生长提供细胞基质。EmbryoMax™系列PMEF小鼠饲养细胞为研究人员提供了ES细胞培养的便捷解决方案,省去了耗时的饲养细胞分离和制备过程。这些细胞来源于第13天的小鼠胚胎,被冷冻成单独西林瓶,每瓶大约含有5-6 x 106个成纤维细胞,并以每组5瓶、每瓶传代数不同(P1-P3)的形式出售。有几种品种可供选择,包括耐药,抑制生长,和未经丝裂霉素-C处理的小鼠饲养细胞。
PMEF-CF1:
从第13天的CF-1小鼠胚胎中分离的MEF细胞。最常用的MEF饲养细胞系列,用于支持培养中的小鼠和人胚胎干细胞(ES细胞)。
PMEF-N:
从第13天的FVB小鼠胚胎中分离的新霉素抗性MEF细胞。常用于以新霉素为选择剂的遗传选择实验。
PMEF-H:
从第13天的C57BL/6小鼠胚胎中分离的潮霉素抗性MEF细胞。
PMEF-DR4:
DR4 MEF饲养细胞对新霉素、潮霉素、嘌呤霉素和6-硫鸟嘌呤具有耐药性。
A
接种后24小时,将密度为5×10^4个细胞/平方厘米的PMEF-CF-C小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)接种到含有MEF培养基的FBS中0.1%明胶涂层板上s
B
生长在小鼠ES细胞培养基中的MEF上的CMTI-1小鼠ES细胞保持正确的多能性形态(具有清晰/明亮边界的聚集集落)。
图1。A)接种后24小时,将密度为5×10^4个细胞/平方厘米的PMEF-CF-C小鼠胚胎成纤维细胞(MEF)接种到含有MEF培养基的FBS中0.1%明胶涂层板上。B)生长在小鼠ES细胞培养基中的MEF上的CMTI-1小鼠ES细胞保持正确的多能性形态(具有清晰/明亮边界的聚集集落)。
订购信息
产品描述 处理 传代 数量/Pk 产品编号
EmbryoMax® 原代小鼠胚胎成纤维细胞
株CF1
未处理 P1 1瓶,每瓶1×106个细胞。 PMEF-CFL-P1
未处理 P3 5瓶,每瓶5-6×106个细胞。 PMEF-CFL
 丝裂霉素C处理 P3 5瓶,每瓶5-6×106个细胞。 PMEF-CF
 辐照 P3 5瓶,每瓶5-6×106个细胞。 PMEF-CFX
EmbryoMax® 原代小鼠胚胎成纤维细胞
新抗性
 未处理 P1 1瓶,每瓶1×106个细胞。 PMEF-NL-P1
 未处理 P3 5瓶,每瓶5-6×106个细胞。 PMEF-NL
 丝裂霉素C处理 P3 5瓶,每瓶5-6×106个细胞。 PMEF-N
辐照 P3 5瓶,每瓶5-6×106个细胞。 PMEF-NX
EmbryoMax® 原代小鼠胚胎成纤维细胞
耐湿性
未处理 P3 5瓶,每瓶5-6×106个细胞。 PMEF-HL
丝裂霉素C处理 P3 5瓶,每瓶5-6×106个细胞。 PMEF-H
EmbryoMax® 原代小鼠胚胎成纤维细胞
株DR4
丝裂霉素C处理 P3 1瓶,4 x106个细胞。 PMEF-DR4
丝裂霉素C处理 P3 5瓶,4×106个细胞。 PMEF-DR4-5P
辐照 P3 1瓶,4 x106个细胞。 PMEF-DR4X
辐照 P3 5瓶,4×106个细胞。 PMEF-DR4X-5P