无血清干细胞培养基和添加剂
胎牛血清(FBS)一直是干细胞等体外哺乳动物细胞培养的优选补充剂。但是,由于FBS的成分不明确,研究人员已经转向使用成分更为明确的无血清和无异源动物成分的培养基和添加剂进行 干细胞研究。为了实现干细胞治疗的真正潜力,使用高性能的无血清培养基(SFM)是成功的关键。
无血清培养基的优势:
  • 一致性:明确的培养基成分确保批次间一致性。
  • 高性能:成分具有高生物活性,性能卓越。
  • 可追溯性:无动物源性成分,保证全球监管合规。
  • 可用性:稳定的供应和价格。
Sigma-Aldrich提供高性能的即用型无血清干细胞培养基专利产品,适用于各种干细胞类型,包括人类ES/iPS神经 (NSC)、间充质 (MSC)和造血 (HSC)干细胞。这些培养基经过高质量管控,保证高性能和一致性。所有Stemline培养基均在最先进的具有设备主文件的GMP认证设施中生产,(Device Master Files,DMF)
浏览所有干细胞培养基产品
 无血清干细胞扩增培养基
细胞类型 产品描述 订购信息
人类ES/IPS细胞 PluriSTEM人类ES/iPS培养基
SCM130
PluriSTEM-XF人类ES/iPS培养基
SCM132
小鼠胚胎干细胞 ESGRO完全PLUS克隆级培养基
SF-001-500P
ESGRO-2i培养基
SF-016-200
神经干细胞 Stemline神经干细胞扩增培养基
S3194-500ML
ReNcell NSC维持培养基
SCM005
间充质干细胞 Stemline间充质干细胞扩增培养基
S1569-1L
PLTMax人类血小板裂解液(100ml)
SCM141
PLTMax人类血小板裂解液(500ml)
SCM142
造血干细胞 Stemline II造血干细胞扩增培养基
S0192-500ML
肿瘤干细胞 3dGRO球状体培养基
S3077
Sigma-Aldrich是细胞培养级化学品和培养基添加剂产品的领导者。在开发用于干细胞培养的无血清培养基时,可使用血清白蛋白、激素、脂肪酸、维生素、痕量元素、生长因子和细胞外基质(ECM)蛋白质等高品质添加剂替代重要的FBS成分。
浏览所有无血清培养基添加剂
 常用无血清培养基添加剂
添加剂类型 产品描述 订购信息
完全添加剂 NDiff Neuro-2培养基添加剂(200x)
SCM012
NDiff Neuro-27培养基添加剂(100x)
SCM013
GS21™添加剂(50x)
G0800
ITS液体培养基添加剂(100x)
I3146-5ML
血清蛋白质 人类血清白蛋白
A9731
牛血清白蛋白
A9418
牛血清白蛋白组分V,不含脂肪酸
10775835001
人脱铁转铁蛋
T1147
人全铁转铁蛋白
T0665
激素 重组人胰岛素
I9278
胰岛素溶液,来自牛胰腺
I0516
皮质醇溶液,无动物源性成分
H 6909
孕酮
P6149
脂肪酸和脂质 脂肪酸添加剂
F7050
化学成分明确的脂质混合物
L0288
胆固醇
C1231
亚油酸
L8384
油酸
O3008
乙醇胺
E0135
腐胺
P6024
维生素和痕量元素 亚硒酸钠
S9133
D-(+)-葡萄糖
G7021
丙氨酰-谷氨酰胺
A8185
MEM非必需氨基酸溶液(100x)
M7145
左旋维生素C
A4403
还原型谷胱甘肽
G6013
视黄醇(维生素A)
R7632
3,3′,5-三碘-L-甲状腺原氨酸钠盐
T5516
丙酮酸钠
P5280
生长因子和细胞因子 人重组EGF
E9644
人重组FGF
F9786
人重组VEGF
V7259
人重组IGF,
I3769
人重组PDGF-BB,无动物源性成分
SRP3138
人重组TGF-β1,无动物源性成分
GF346
细胞外基质(ECM)蛋白 纤连蛋白,来自人类血浆
F2006
层粘连蛋白,来自Engelbreth-Holm-Swarm肉瘤
L2020
层粘连蛋白,来自人类胎盘
L6274
玻连蛋白,来自人类血浆
V8379
MaxGel™ ECM
E0282