基因组编辑
锌指核酸酶(ZFN)
 CompoZr®锌指核酸酶技术
锌指核酸酶(ZFN)是一类人工改造DNA结合蛋白,通过在DNA特定位点产生双链断裂协助基因组的靶向编辑。
DNA双链断裂可激发细胞自身的DNA修复进程——即同源重组和非同源末端连接——这对于位点特异性诱变十分重要。
通过成熟、稳健的实验方案,这些细胞进程可用于体内或体外基因组编辑,如靶基因缺失(敲除)、整合或修饰。
 CompoZr ZFNs  - 现在更经济实惠
设计和制造改进大大改善了学术界使用CompoZr ZFN技术进行基因组编辑的成本。现在所有的研究人员都可使用这个功能完善、屡获发表的技术。
了解更多有关基因组编辑的CompoZr ZFN的功能和有效性信息,请点击下面的CompoZr定制ZFN服务,敲除ZFN或靶向掺入试剂盒链接
 CompoZr ZFN产品
定制ZFN服务   敲除ZFN   靶向掺入试剂盒