石墨烯电子
 石墨烯电子
用于柔性电子领域的石墨烯
在制造用于柔性电子显示的有机场效应晶体管(OFET)和发光二极管(LED)器件时,石墨烯已被用作透明导电电极。由于石墨烯具有出色的柔性和光电性能,因此其适用于柔性电子产品。
用于电子晶体管的石墨烯
通过诱导带隙或引入负电阻,石墨烯可以用作场效应晶体管(FET)中的半导体。使用硅芯片技术的计算机用晶体管存储器已经接近了尺寸(5-10nm)理论极限。然而,如碳纳米管和石墨烯一类的碳纳米材料已被用于制造1nm大小的单晶体管。
用于电子显示屏的石墨烯
新的研究表明,石墨烯可用于制造更薄、柔性更大、更耐用的发光设备,以用于下一代手机、平板电脑和电视机。石墨烯的透明度、机械强度和导电性能使其非常满足下一代显示应用的电气和光学要求。
用于电子传感器的石墨烯
基于石墨烯的场效应晶体管(FET)已被用于化学和生物分子传感器。氧化石墨烯已在利用荧光共振能量转移(FRET)效应的生物传感器中被用作荧光淬灭材料。